为满足全球社区的HIV监测需求,含整合酶的Applied Biosystems HIV-1基因分型试剂盒可以从血浆和干血斑(DBS)样品中提取的病毒RNA中对HIV-1群M亚型进行广泛基因分型,以检测对蛋白酶抑制剂、核苷逆转录酶抑制剂、非核苷逆转录酶抑制剂和整合酶抑制剂的耐药性。
该HIV-1耐药性试剂盒利用金标准Sanger测序技术对多种快速进化的HIV-1病毒进行扩增和测序。
本产品采用了经美国疾病控制和预防中心批准的HIV-1基因分型检测。
HIV-1耐药性检测
含整合酶的新型HIV-1 基因分型试剂盒覆盖了 pol 基因的蛋白酶、逆转录酶和整合酶区域。
设计用于覆盖pol基因的蛋白酶、逆转录酶和整合酶区域
一个试剂盒包含HIV-1扩增和测序试剂
提高批间性能、质量和结果的即时性
点击询价
监测HIV耐药性
网络讲座:靶向整合酶的HIV-1基因分型
我们讨论了Sanger测序如何解决各个社区的本地监测需求,并听取了人们对遗传和流行病学监测中HIV-1基因分型的未来趋势的看法。
观看网络讲座
用于调查pol区域中的HIVDR突变的多重HIV耐药性检测
与疾控中心一起调查研究HIVDR突变
准确、灵敏地检测对常见抗逆转录病毒治疗药物具有耐药性的HIV-1遗传变体对于流行病学和遗传监测研究至关重要。美国疾病控制中心 (CDC) 的科学家讨论了CDC研究含整合酶的HIV-1基因分型试剂盒的经验。
观看视频 ›
含整合酶的HIV-1基因分型试剂盒的特点:
  • 在可扩展的工作流程中进行标准化、高性价比的检测
  • 处理从EDTA 血浆或DBS中提取的病毒RNA到获得结果的总工作流程时间约为20小时,总手动操作时间约为 4.5小时
  • 能够检测亚型 A、B、C、D、F、G、CRF01_AE、CRF02_AG 和 CRF06_CPX中HIV-1 pol 基因的蛋白酶、逆转录酶和整合酶区域中的突变
  • 使用软件获得易于读取的测序结果,无需额外费用即可进行组装和判读
  • 与从EDTA血浆和干血斑中进行核酸提取的预分析解决方案兼容
获取符合条件的客户的可用定价,请联系GHEQueries@thermofisher.com了解更多详细信息。
联系我们
检测工作流程
从血浆或干血斑(DBS)样品中提取核酸。可以通过用于HIV-1的MagMAX病毒/病原体核酸分离试剂盒或其他方法进行提取。
proflex
样品处理和RNA提取后,样品进行初始逆转录和PCR扩增,随后针对目标突变靶标进行第二个巢式PCR步骤。HIV-1基因分型试剂盒包括RT-PCR预混液、巢式PCR预混液以及必要的阳性和阴性对照,可在您进行纯化和测序步骤时实现简单、简化的工作流程。
3500xl
当您确认和纯化您的靶向PCR产物后,含整合酶的 HIV-1 基因分型试剂盒的其余部分将被用于循环测序。该试剂盒包含针对目标靶标的正向/反向预配制测序混合物。
购买HIV-1基因分型试剂盒即可免费访问Hyrax Biosciences的在线平台Exatype™。这种易于使用的应用程序支持:
  • 将数据直接上传到安全的网络界面 (sanger.exatype.com)
  • 分析测序数据文件,创建靶标区域的共有序列,并在用户友好型报告中报告耐药性
  • 集成实验室信息管理系统 (LIMS)
  • 单个组织许可证下可有多名用户
  • 查询和/或信息请求的专用电子邮箱:sanger@hyraxbio.com
  • 有关Exatype Sanger HIV平台的信息,请访问网站:analyzehiv.com
从血浆或干血斑(DBS)样品中提取核酸。可以通过用于HIV-1的MagMAX病毒/病原体核酸分离试剂盒或其他方法进行提取。
proflex
样品处理和RNA提取后,样品进行初始逆转录和PCR扩增,随后针对目标突变靶标进行第二个巢式PCR步骤。HIV-1基因分型试剂盒包括RT-PCR预混液、巢式PCR预混液以及必要的阳性和阴性对照,可在您进行纯化和测序步骤时实现简单、简化的工作流程。
3500xl
当您确认和纯化您的靶向PCR产物后,含整合酶的 HIV-1 基因分型试剂盒的其余部分将被用于循环测序。该试剂盒包含针对目标靶标的正向/反向预配制测序混合物。
购买HIV-1基因分型试剂盒即可免费访问Hyrax Biosciences的在线平台Exatype™。这种易于使用的应用程序支持:
  • 将数据直接上传到安全的网络界面 (sanger.exatype.com)
  • 分析测序数据文件,创建靶标区域的共有序列,并在用户友好型报告中报告耐药性
  • 集成实验室信息管理系统 (LIMS)
  • 单个组织许可证下可有多名用户
  • 查询和/或信息请求的专用电子邮箱:sanger@hyraxbio.com
  • 有关Exatype Sanger HIV平台的信息,请访问网站:analyzehiv.com
Data analysis and results
订购信息
PG2740-PJT9194-COL021339-GTS-HIVDR-RUO-REMOVE-pGEM-Global-Finals
含整合酶的HIV-1基因分型试剂盒
该试剂盒含有RT-PCR和巢式PCR、测序混合物以及对照品,足够进行48次反应。
立即订购 ›
MagMAX-Viral2
用于HIV-1 的 MagMAX病毒/病原体核酸分离试剂盒
这一试剂盒所含核酸提取试剂足够用于100次反应。
立即订购 ›
Applied Biosystems HIV-1基因分型试剂盒订购信息(仅限PR/RT)