Search Thermo Fisher Scientific
- Elucigene Diagnostics的常务董事 Scott Higgin,“关于 3500 Dx仪器的最值得称道的部分是,我们能够在开发模式、固定条件下开发分析,然后将它们转移到IVD客户运行分析的模式。”
基于最广泛、最值得信赖的测序方法学之一——Sanger测序——3500 Dx 基因分析仪专为满足您的精确性
需求而设计。
专为您设计的
3500 Dx 基因分析仪,具有自动化操作、易于安装耗材、电子追踪仪器性能和任务维护功能,并具备一体化分析软件——您只需关注结果。
8通(3500 Dx)和24通道(3500xL Dx)两个系统版本灵活的选择
适应您的通量需求。
屡获殊荣的支持作为后盾
保证实验室的运转至关重要。我们的技术和现场服务支持人员将快速回应您的致电,保证您可持续获得可信赖的结果。
3500 Dx 基因分析仪系统包括体外诊断(IVD)许可仪器、数据采集软件、IVD耗材和试剂 - 您在过程环境控制中获得高质量结果所需的工具。
左图为,中等通量3500xL Dx(24道毛细管)系统。
让您有坐在汽车驾驶席上的感觉
3500 Dx 数据采集软件具有IVD资质,提供用户友好的导航系统。直观的仪表板设计包括:
管理和运行
毛细管阵列
阴极缓冲液容器
阳极缓冲液容器
性能优化聚合物 (POP)
在标准电源下工作
3500Dx系列易于安装和操作
功能 | 优势 |
---|---|
RFID | 仪器自动检查是否使用正确产品和有效期 |
IVD试剂/配件 | 经过测试和构建,可以使用3500 Dx 平台进行最佳操作 |
SAE | 安全、审计和电子签名毛细管有助于符合管理规定 |
8道毛细管或24道毛细管型号 | 选择合适的仪器,满足您的实验室通量需求 |
问题1我已经拥有了一台3500 Dx。我怎么会无法访问其中的一些功能?
A1 如果你已经拥有一台 3500 Dx 主机,你将需要一套最新的数据采集软件 3 来获得全部功能。我们提供软件升级包。软件升级包包括:获得 IQ/OQ/PQ 认证的最新版本数据采集软件 3 和一款新的计算机系统。您的 3500 Dx 硬件不会有任何改变。
Q2 我有一台老型号的Applied Biosystems™基因分析仪。是否能在老型号仪器上安装这款软件?
A2 数据采集软件 3 只能安装在 3500 Dx 主机上。 不支持任何其他型号的基因分析仪。 无论如何,如果您的实验室拥有一款老型号的仪器,您可能可以参与“以旧换新”项目。这样可以明显帮您节省大笔费用。
Q3这款仪器符合哪些医疗器械相关的标准?
A33500 Dx 符合 ISO 13485 对于医疗器械设计和开发的全部要求。它同时也符合(欧盟 98/79/EC)体外诊断医疗器械指令
没有人会比设计、建造和支持您的 3500 Dx 系列主机和软件的人更了解它。没有人比我们在复杂的实验室环境中为遗传分析系统提供服务的时间更长。
您获得了保障
每台新仪器的购买都包含一年保修。长期服务计划可以为您提供受保证的响应时间* 以及我们专门培训、认证的技术和仪器支持专员的专线服务。与仪器同时购买时,这些服务计划可以帮助您大大节省仪器维护。
从维修到主动护理AB
保养计划是我们的优质修护计划,可使仪器性能最大化并保障关键系统的可用性。AB保养计划包含预防性维修、主动仪器监测和快速应答您的仪器维修需求,有助于维持您实验室的平稳运行。
认证服务—帮助您始终“达到指标要求”
无论您需要安装认证和操作认证(IQ/OQ)或是仪器性能验证(IPV),我们的认证服务均可提供符合审计质量要求的数据并与您的监管机构共享,确保您的仪器按照制造商的规定运行。
计算机系统验证(CSV)和风险评估—让您更进一步
仪器认证服务只是验证的起点。我们的合规服务专业人员与您的员工密切合作,可以帮助您更快地投入生产,同时帮助您管理合规性并控制 CSV 成本。
您的仪器现在将更加易于管理
您的仪器的全部使用和维护记录现在将存放在同一位置—免费方便的仪器管理工具。即时访问仪器的完整服务历史记录,检查仪器可用性,安排全世界所有地方的仪器的工作日程等。欲了解更多信息,请访问 thermofisher.com/crisprworkshop
**仪器管理工具目前仅以英语在部分国家提供;请咨询您所在国家/地区的供货情况。
- Elucigene Diagnostics的常务董事 Scott Higgin,“关于 3500 Dx仪器的最值得称道的部分是,我们能够在开发模式、固定条件下开发分析,然后将它们转移到IVD客户运行分析的模式。”
基于最广泛、最值得信赖的测序方法学之一——Sanger测序——3500 Dx 基因分析仪专为满足您的精确性
需求而设计。
专为您设计的
3500 Dx 基因分析仪,具有自动化操作、易于安装耗材、电子追踪仪器性能和任务维护功能,并具备一体化分析软件——您只需关注结果。
8通(3500 Dx)和24通道(3500xL Dx)两个系统版本灵活的选择
适应您的通量需求。
屡获殊荣的支持作为后盾
保证实验室的运转至关重要。我们的技术和现场服务支持人员将快速回应您的致电,保证您可持续获得可信赖的结果。
3500 Dx 基因分析仪系统包括体外诊断(IVD)许可仪器、数据采集软件、IVD耗材和试剂 - 您在过程环境控制中获得高质量结果所需的工具。
左图为,中等通量3500xL Dx(24道毛细管)系统。
让您有坐在汽车驾驶席上的感觉
3500 Dx 数据采集软件具有IVD资质,提供用户友好的导航系统。直观的仪表板设计包括:
管理和运行
毛细管阵列
阴极缓冲液容器
阳极缓冲液容器
性能优化聚合物 (POP)
在标准电源下工作
3500Dx系列易于安装和操作
功能 | 优势 |
---|---|
RFID | 仪器自动检查是否使用正确产品和有效期 |
IVD试剂/配件 | 经过测试和构建,可以使用3500 Dx 平台进行最佳操作 |
SAE | 安全、审计和电子签名毛细管有助于符合管理规定 |
8道毛细管或24道毛细管型号 | 选择合适的仪器,满足您的实验室通量需求 |
问题1我已经拥有了一台3500 Dx。我怎么会无法访问其中的一些功能?
A1 如果你已经拥有一台 3500 Dx 主机,你将需要一套最新的数据采集软件 3 来获得全部功能。我们提供软件升级包。软件升级包包括:获得 IQ/OQ/PQ 认证的最新版本数据采集软件 3 和一款新的计算机系统。您的 3500 Dx 硬件不会有任何改变。
Q2 我有一台老型号的Applied Biosystems™基因分析仪。是否能在老型号仪器上安装这款软件?
A2 数据采集软件 3 只能安装在 3500 Dx 主机上。 不支持任何其他型号的基因分析仪。 无论如何,如果您的实验室拥有一款老型号的仪器,您可能可以参与“以旧换新”项目。这样可以明显帮您节省大笔费用。
Q3这款仪器符合哪些医疗器械相关的标准?
A33500 Dx 符合 ISO 13485 对于医疗器械设计和开发的全部要求。它同时也符合(欧盟 98/79/EC)体外诊断医疗器械指令
没有人会比设计、建造和支持您的 3500 Dx 系列主机和软件的人更了解它。没有人比我们在复杂的实验室环境中为遗传分析系统提供服务的时间更长。
您获得了保障
每台新仪器的购买都包含一年保修。长期服务计划可以为您提供受保证的响应时间* 以及我们专门培训、认证的技术和仪器支持专员的专线服务。与仪器同时购买时,这些服务计划可以帮助您大大节省仪器维护。
从维修到主动护理AB
保养计划是我们的优质修护计划,可使仪器性能最大化并保障关键系统的可用性。AB保养计划包含预防性维修、主动仪器监测和快速应答您的仪器维修需求,有助于维持您实验室的平稳运行。
认证服务—帮助您始终“达到指标要求”
无论您需要安装认证和操作认证(IQ/OQ)或是仪器性能验证(IPV),我们的认证服务均可提供符合审计质量要求的数据并与您的监管机构共享,确保您的仪器按照制造商的规定运行。
计算机系统验证(CSV)和风险评估—让您更进一步
仪器认证服务只是验证的起点。我们的合规服务专业人员与您的员工密切合作,可以帮助您更快地投入生产,同时帮助您管理合规性并控制 CSV 成本。
您的仪器现在将更加易于管理
您的仪器的全部使用和维护记录现在将存放在同一位置—免费方便的仪器管理工具。即时访问仪器的完整服务历史记录,检查仪器可用性,安排全世界所有地方的仪器的工作日程等。欲了解更多信息,请访问 thermofisher.com/crisprworkshop
**仪器管理工具目前仅以英语在部分国家提供;请咨询您所在国家/地区的供货情况。
以极低价格将您的 3100 或 3130 系列基因分析仪升级为新款 3500 Dx 基因分析仪。3500 Dx 基因分析仪系列现在具有“以旧换新”优惠。使用您的旧仪器换取购买新仪器的巨大折扣。
要了解更多信息,请与您的销售代表联系。
最大化您现有的 3500 Dx 系列基因分析仪的潜力3500 Dx 现有客户升级包现已上新,以便将他们的仪器升级到最新功能。升级包包括最新的数据采集软件 3,Windows™ 7平台的电脑和包含测序和片段分析的 IQ/OQ/PQ 认证。
要了解更多信息,请与您的销售代表联系。
The 3500 Dx Series Genetic Analyzers with Data Collection Software 3 are for In Vitro Diagnostic Use. The 3500 Dx Series Data Collection Software 3 is available in selected countries only, and will not be for sale in the United States.