human cell culture
STEMPRO hMSC SFM——第一款无血清培养基 (SFM),专为人间充质干细胞 (hMSC) 生长和扩增而开发
  •  出众的扩增效率
  •  更高品质的人间充质干细胞
  •  更佳的批间一致性
第一种适合 hMSC 的无血清培养基
  • 在高细胞密度下实现高效 hMSC 扩增 – 需要较少的培养基、表面积,节省时间
  • 更优质的细胞 – 传代 5 次之后仍具有原始表型,保持 hMSC 表面标志物表达,具有正常的基因表达谱,并且保持 CFU-F 和三系中胚层分化能力
  • 批间一致性高 - 在 cGMP 条件下生产,通过 hMSC 性能分析进行认证
  • 无需或仅需少量驯化,即可从添加血清的培养基改为使用此产品
高细胞密度下的优异 hMSC 扩增
扩大 hMSC 的产量对于任何活细胞治疗而言都至关重要。 采用STEMPRO MSC SFM可实现100万至10亿个hMSC细胞的扩增,与经典培养基 (DMEM + 10% MSC——经过质量认定的FBS) 相比,培养基用量减少85%,表面积减少92%,时间缩短16%,传代次数和精力减少25% (反应板用量和传代次数减少,无需预先经过认证的FBS) (表1)
具原始表型的 hMSC 品质更佳
与对照培养物相比,STEMPRO MSC SFM中培养的人MSC表现出原始形态学特点 (图1)。
经典培养基中培养的hMSC细胞的形态扁平,可达到1.0–3.0 x 10 4个细胞/cm 2的汇合状态,而STEMPRO MSC SFM中培养的hMSC细胞体积小很多,呈纺锤形,且密度可达>1.0 x 10 5个细胞/cm 2
human cell culture
图1. STEMPRO MSC SFM或经典培养基 (DMEM + 10% MSC——经过质量认定的FBS) 中培养的hMSC细胞的形态。
5 次传代后的分化能力
STEMPRO MSC SFM中培养的hMSC细胞在传代5代后仍保留三谱系中胚层分化潜能 (脂肪细胞、软骨细胞和成骨细胞) (图2)。
human cell culture
Figure 2. hMSC differentiation potential over long-term passaging in STEMPRO MSC SFM
hMSCs cultured in STEMPRO MSC SFM (Passage 5) were seeded into adipogenic, chondrogenic, or osteogenic differentiation medium for 14 days, revealing adiopocytes (Oil Red O–lipid stain), chondrocytes (Alcian Blue–glycosaminoglycan stain) and osteoblasts (Alkaline Phosphatase–cell surface glycoprotein stain)
CELLstart™ - 适用于无血清 hMSC 的培养基质
CELLstart™可与STEMPRO MSC SFM配合使用,当hMSC细胞在无血清条件下培养时,用以支持hMSC细胞的粘附。 CELLstart™是第一款无外源成分基质,可用于干细胞的培养,其按照cGMP要求生产,批间品质一致。