Search Thermo Fisher Scientific
新型 Thermo Scientific Dionex Inuvion 离子色谱系统使离子分析比以往任何时候都更简单、更直观。该离子色谱系统专为易用性设计,可方便地使用所有必要的组件、连接和耗材,以简化操作和维护。它可以尽量利用各种应用专用色谱柱化学成分以及电解抑制和淋洗液自动生成的灵活性和便利性。
Dionex Inuvion 离子色谱系统有三种系统配置可供选择:Dionex Inuvion Core 离子色谱系统、Dionex Inuvion 离子色谱系统和带免试剂离子色谱 (RFIC) 功能的 Dionex Inuvion 离子色谱系统。这种灵活、适应性强的平台旨在让您随时从 Inuvion Core 轻松升级到 Inuvion(带 RFIC 功能)。该系统还具有多种用户可安装的可选附件,可添加这些附件以满足特定应用需求。
该系统可帮助您的实验室满足当前和未来分析需求和预算的系统,让您体验更高水平的离子色谱可靠性。
简单、直观的用户体验 | 性能可靠 | 可轻松配置和升级 |
---|---|---|
Dionex Inuvion 系统让所有技能水平的操作员都能获得一致且出色的结果。它具有自动启动和关闭程序,只需较少的用户干预即可运行样本。其他自动化功能,如淋洗液生成、通过避免手动错误来节省时间并提高可重现性。所有仪器组件均易于维护,并可快速更换附件。 | Dionex Inuvion离子色谱系统专为实现高生产率而设计。先进的泵技术和系统自我诊断可实现可靠的性能。该系统通过提供用于梯度分离的免试剂离子色谱(RFIC) 操作和各种色谱柱化学成分(包括快速色谱柱)来提高速度和结果质量,帮助您扩展应用能力。 | Dionex Inuvion 离子色谱系统有多种配置可供选择,因此您可以立即配置您实验室所需的确切系统,请您放心,未来需求增长时,您也可以轻松扩展并适应。Inuvion Core 配置可满足您当前的需求,并可在以后升级(在预算允许的情况下)以具备 Inuvion 配置提供的自动化和 RFIC 功能。 |
| |||
---|---|---|---|
高压泵(高达 5000 psi) | |||
化学抑制 | |||
真空泵和脱气机 | + | ||
电解抑制 | + | ||
RFIC 淋洗液自动生成 | + | + |
标配 + 可升级
通过多种选项和外围设备来扩展离子色谱分析能力,您可以轻松、经济地适应不断变化的样本类型和工作流程要求。
附件 | 优势 |
---|---|
辅助阀(6通或10通) | 自动实现在线样品制备 |
柱温箱 | 大幅减少实验室温度波动的影响,以获得更一致的结果 |
数字气体压力调节器 | 提高气体输送精度,以大幅提高一致性 |
离子色谱PEEK Viper 接头 | 确保可靠的低死体积连接 |
集成再生剂泵 | 节省工作台空间,便于更轻松地控制流速 |
密封垫清洗泵 | 使用手动制备的淋洗液时,降低维护成本 |
淋洗液监测器(2 L 或 4 L) | 大幅延长正常运行时间并降低维护成本 |
Dionex Inuvion 离子色谱系统可用于各种应用,包括分析环境、食品和饮料、制药和工业样本。它支持全系列色谱柱化学成分,以提高阴离子和阳离子分析的速度和结果质量。电解抑制和淋洗液自动生成等附加功能可实现更一致的结果和扩展的应用功能。
产品信息