甄选好物,倾力奉献
好物不怕晚,好礼送新客!
详细活动规则
甄选好物,倾力奉献
好物不怕晚,好礼送新客!
详细活动规则
qPCR预混液选择工具
快速、简单、准确,轻松找到最适合您的产品
详细活动规则
qPCR预混液选择工具
快速、简单、准确,轻松找到最适合您的产品
详细活动规则
预混液家族概览
  1. 无模板特异性
  2. 灵敏度较低,成本较低
  3. 靶标模板为RNA时,需单独购买RT
  1. 基于引物和探针的双重特异性
  2. cDNA可以储存起来供进一步实验使用
  3. 灵敏度高,应用广泛
  4. 靶标模板为RNA时,需单独购买RT
  1. 基于引物和探针的双重特异性
  2. 易于高通量工作流程
  3. cDNA不能储存
  4. 灵敏度高,应用广泛
  5. 预混液包含RT和qPCR试剂
qPCR 预混液选择工具
  • 检测方法
    • 染料法
    • 探针法-一步法
    • 探针法-二步法
  • 应用方向
    • 基因表达
    • 病毒检测
    • miRNA分析
    • 微生物检测
    • 基因分型
    • CNV检测
  • 价位选择
    • 国产高性价比
    • 进口经典畅销
    • 进口进阶之选
重置过滤器
产品名图片产品特性
货号规格目录价 CNY促销价 CNY订购数量
国产
高性价比
乾坤™ 白金™ SYBR™ Green 预混液
ROX |有UNG
1.高灵敏度、特异性、荧光强度
2.遵循ISO 9001质量管理体系生产,批间一致性高
3.采用 UDG 和 dUTP 配方,防止残留污染
4.72H桌面稳定性
A57155
100 reactions
目录价 CNY 1,200.00
促销价 CNY 1,000.00
用户口碑
  • 灵敏度高,
    同一样本结果惊艳
    山东某大学A同学 饱受灵敏度困扰
    之前做实验时,的确总遇到CT值偏大、荧光强度弱的问题,师兄还质疑过我的加样操作,但我加样是真的没问题啊(咬牙切齿)~
    #ABI qPCR预混液初体验
    ABI乾坤白金 SYBR Green 预混液具有5拷贝的高灵敏度,更换预混液就能轻松搞定,只是心疼我之前浪费的样本……
    #实验数据
    在相同引物和样本浓度下,ABI乾坤白金SYBR Green预混液产生荧光强度显著高于其他品牌
    • 在同一 DNA 样品种,乾坤白金 SYBR Green 预混液在相同的条件下的 CT 值为 14.05 和 13.06 ,其他 SYBR为 16.47 和 15.96
    • 在相同引物和样本浓度下,ABI乾坤白金SYBR Green预混液产生荧光强度显著高于其他品牌 SYBR Green。
  • 特异性好,
    NTC 干扰信号拜拜
    浙江某大学B同学苦于NTC干扰信号
    起初我认为实验重复性不好原因是提取的核酸被污染或引物设计的不好,经常出现NTC干扰信号,但多次修正后无果,师姐就让我试试这款预混液,居然就拿到了理想结果~
    #ABI qPCR预混液初体验
    ABI乾坤白金 SYBR Green 预混液内含 Taq DNA 聚合酶,受到抗体介导的热启动机制的严格控制下,染料法检测的特异性得到有效保障,同时还具有更小的 Ct 值后,针对复杂样本多种靶标的特异性均有显著提升!
    #实验数据
    ABI乾坤白金SYBR Green预混液的检测结果具有更低的ct值ABI乾坤白金SYBR Green预混液的检测结果具有更低的ct值
  • 数据稳定,
    qPCR 可复性的救星
    吉林某大学C同学被重复性差反复折磨
    每次我都是按照同样的protocol做的,但每次数据误差大的锅都甩到我的头上,移液器和吸头都用的同一套!
    #ABI qPCR预混液初体验
    ABI乾坤白金 SYBR Green 预混液遵循ISO 9001 质量管理体系,确保了生产过程的可追溯性,稳定的预混液重复性大大减少了实验组内差异,使得我的实验一次就成功!
    #实验数据
    实验数据稳定实验数据稳定
预订送好礼
  • 首次登录会员中心
    赠 100 积分
  • 新用户首次下单
    赠 1000 积分
  • qPCR预混液首次下单
    额外赠 1000 积分
  • 下单即享积分
    官网/掌上赛默飞同享
  • 海量礼品
    定期上新,可选种类更多
  • 积分可累加
    越攒越多,兑更好礼品
  • 定期幸运抽奖
    少量积分撞大运
扫码进入会员中心
首次在官网或掌上赛默飞订购赛默飞qPCR预混液产品的客户,可额外获得1000个新客积分,仅限1次。其他会员积分获得请至会员中心页面查看
资料与帮助
  • Taq Talk系列视频
  • qPCR从入门到精通视频
  • 资料下载
  • qPCR方法比较:SYBR Green Vs. TaqMan
  • 联系我们
  • Taq Talk 系列教学视频
    还记得活跃在 Ask TaqMan 系列视频里热情洋溢的专家Doug吗?更炫酷、更全面的实时荧光定量PCR系列视频现全新上线!干货满满的沉浸式教学体验,将复杂的qPCR技术一一拆解,扫除您在qPCR应用中的问题和困惑。
    赛默飞将陆续推出从术语说明到高阶应用的32集 Taq Talk 系列教学视频,其中精心收录了最常见的qPCR问题和实验挑战,请跟随知识渊博的赛默飞专家讲者,从术语和缩写词汇开始,开启您的实时PCR大师之旅!
  • 扫码获取所有视频
  • qPCR 疑难,技巧轻松搞定
    1. PCR 和 qPCR 重难点全解析,教你做出完美曲线
    2. qPCR 常见问题解析及应用分享
    3. 如何获得更好的qPCR 结果
    4. 热点问题答疑
  • 扫码获取视频
染料法预混液-SYBR Green
利用双链DNA结合染料产生荧光信号
  • 染料可与任何双链DNA结合产生荧光
  • 产生非特异性扩增,导致假阳性结果
  • 需运行熔解曲线验证反应特异性
  • 特异性仅依赖于上下游引物,实验优化有难度
  • 灵敏度有限
  • 成本相对较低
探针法预混液
利用靶标特异的荧光探针产生荧光信号
  • TaqMan探针产生靶标特异性信号
  • 特异性高,减少假阳性结果
  • 无需特殊步骤验证反应特异性
  • Applied Biosystems™提供完整检测方案及客户定制方案
  • 灵敏度高,非常适合低表达基因检测,减少假阴性结果
  • 可进行多重检测,降低单靶标检测成本并实现高通量检测
1. 联系产品专员,获取专属服务:
手机号:18939770319(微信同号)
邮箱: alvin.shao@thermofisher.com
2. 技术问题可直接拨打专属热线:400-820-8982-2-2
3. 询价或申请使用,请填写表单,等待专人与您联系。
扫码添加企业微信