293fectin™ 是一种具有专利技术的阳离子脂质体制剂,用于将 DNA 转染至真核细胞中。293fectin™ 经过优化可在成分明确的无血清 FreeStyle™ 293 表达培养基中转染悬浮 293 人胚肾细胞(例如 FreeStyle™ 293-F 细胞,货号 R790-07),适用于与 FreeStyle™ 293 表达系统(货号 K9000-01)配合使用。
优势
293fectin™ 已经过优化可在成分明确的无血清 FreeStyle™ 293 表达培养基(货号 12338-018)中转染悬浮 293 细胞(例如 FreeStyle™ 293-F 细胞,货号 R790-07)。使用 293fectin™ 可获得以下优势:
- 表明 293fectin™ 对悬浮 293 细胞具有高转染效率,也适合转染贴壁 293 细胞。
- 可在 FreeStyle™ 293 表达培养基中转染悬浮 FreeStyle™ 293-F 细胞;无需更换培养基。
- 可将 DNA-293fectin™ 复合物直接添加到培养基中的细胞中。
- 转染后无需去除复合物或者更换或添加培养基。
转染指南
- 要获得出色的转染效率,我们建议在 Opti-MEM® I 减血清培养基(货号 31985-062)中稀释 293fectin™,然后形成与 DNA 的复合物。
- 确保您的质粒 DNA 制备液干净、无菌且不含苯酚和氯化钠。污染物可能会杀死细胞,盐会干扰复合作用,从而降低转染效率。我们建议使用其中一个 PureLink™ HiPure 质粒试剂盒(货号 K2100-14 或 K2100-16)分离质粒 DNA。
推荐转染条件
在 FreeStyle™ 293 表达培养基中转染悬浮 293 细胞时,请使用以下优化条件。如需以较大的体积进行转染实验,仅需相应地按比例增加试剂体积。
- 最终转染体积:30 mL。
- 要转染的细胞数:在 FreeStyle™ 293 表达培养基中培养的 3 × 107 个细胞(最终细胞密度:1 × 106 个细胞/mL)。请确保继续进行转染前细胞健康且存活率超过 90%。
- 质粒 DNA 用量:20-40 μg(我们通常使用 30 μg)。
- 293fectin™ 用量:40-80 μL(我们通常使用 60 μL)。每转染 1 μg 质粒 DNA,使用 2 μL 293fectin™。
转染悬浮细胞
按照以下方案转染 30 mL 体积的悬浮 293 细胞。您可以在转染期间将细胞保存在 FreeStyle™ 293 表达培养基中。请勿在转染期间向培养基中添加选择性抗生素,因为这可能会降低转染效率。我们建议加入一份阳性对照和一份阴性对照(无 DNA、无 293fectin™),以帮助您评估结果。
- 在转染前一天,确定转染所需的细胞数量。每转染 30 mL,您将需要 28 mL FreeStyle™ 293 表达培养基中的 3 × 107 个细胞。根据细胞倍增时间相应地扩增细胞。对于 FreeStyle™ 293-F 细胞,这相当于以约 6-7 × 105 个细胞/mL 的浓度传递细胞。
- 转染当天,使用台盼蓝染料排斥法测定一小份细胞的存活率和细胞结团量。剧烈涡旋 45 秒以打散细胞团块,并使用 Coulter 计数器或血细胞计数器测定细胞总数。细胞存活率必须超过 90%。重要提示:为获得出色结果,请确保准备好单细胞悬浮液。可能需要剧烈涡旋细胞 10 至 30 秒以打散细胞团块。
- 计算包含一次转染所需细胞数的细胞悬浮液体积(每转染 30 mL 需要 3 × 107 个细胞)。将含有细胞的摇瓶置于 37°C 培养箱的定轨摇床上。
- 对于每份转染样本,通过进行以下操作制备脂质体-DNA 复合物
:
- 在 Opti-MEM® I 中稀释 30 μg 质粒 DNA,使得总体积为 1 mL。轻轻混匀。
- 在 Opti-MEM® I 中稀释 60 μL 293fectin™,使得总体积为 1 mL。轻轻混匀并在室温下孵育 5 分钟。
注:孵育时间较长可能会导致活性下降。 - 孵育 5 分钟后,将稀释的 DNA 添加至稀释的 293fectin™ 中,使得总体积达到 2 mL。轻轻混匀。
- 在室温下孵育 20-30 分钟以形成 DNA-293fectin™ 复合物。
- 在孵育 DNA-293fectin™ 复合物的同时,从培养箱中取出细胞悬浮液,并将适当体积的细胞混悬液(参见步骤 3)添加至无菌一次性 125 mL 锥形摇瓶中。每转染 30 mL,均添加总体积为 28 mL 的新鲜、预热 FreeStyle™ 293 表达培养基。
- DNA-293fectin™ 孵育完成后,将 2 mL DNA-293fectin™ 复合物(来自步骤 4)添加至每个含细胞悬浮液的摇瓶中。向阴性对照摇瓶中加入 2 mL Opti-MEM® I,而非 DNA-293fectin™ 复合物。各摇瓶的总体积应为 30 mL,含约 1 × 106 个活细胞/mL。
- 在设置为含 8% CO2 的湿润环境的 37°C 培养箱中,在转速为 125 rpm 的定轨摇床上孵育细胞。
- 在转染后约 48 小时收获细胞或培养基(如果分泌重组蛋白),并测定重组蛋白表达。
转染贴壁细胞
按照以下方案在 24 孔板中转染贴壁 293 细胞。如果您使用的是较大或较小的组织培养板,则根据表面积差异按比例改变转染条件(即接种密度,DNA、293fectin™ 和培养基用量)。
- 转染前一天,对细胞进行胰蛋白酶化处理和计数。转染当天以 2 × 105 个细胞/孔的密度对细胞进行铺板,使其达到 90%-95% 汇合度。在含有血清的 0.5 mL 细胞正常生长培养基中对细胞进行铺板。请勿使用选择性抗生素。
- 转染当天,通过执行以下操作制备各样本的脂质体-DNA 复合物:
- 在 Opti-MEM® I 中稀释 0.8-1.0 μg 质粒 DNA,使得总体积为 50 μL。轻轻混匀。
- 在 Opti-MEM® I 中稀释 2-3 μL 293fectin™,使得总体积为 50 μL。轻轻混匀并在室温下孵育 5 分钟。注:孵育时间较长可能会导致活性下降。
- 孵育 5 分钟后,将稀释的 DNA 添加至稀释的 293fectin™ 中,使得总体积为 100 μL。轻轻混匀。<
- 在室温下孵育 20-30 分钟以形成 DNA-293fectin™ 复合物。
- 将 100 μL DNA-293fectin™ 复合物添加至各孔中,并通过来回摇动平板轻轻混匀。
- 在 37°C 培养箱中孵育细胞 24-48 小时,然后测定重组蛋白表达。
优化蛋白表达
表达水平可能因重组蛋白的性质而异;因此,您可能需要在转染后 24、48、72、96 小时收获细胞或培养基来进行时程实验,以优化重组蛋白的表达。