DMRIE-C Reagent
介绍
描述
DMRIE-C 试剂适用于将 DNA (1,2) 和 RNA (3,4) 转染到真核细胞中,并且可以特别有效地转染悬浮细胞(例如 Jurkat)和其他淋巴衍生细胞系。有关成功转染的细胞类型列表,请参阅 www.invitrogen.com 中的细胞系数据库。DMRIE-C 也可用于体内递送 DNA (5)。DMRIE-C 是阳离子脂质体 DMRIE(1,2-二十四烷氧基-丙基-3-二甲基-羟基乙基溴化铵)(6) 和胆固醇溶于膜过滤水的 1:1 (M/M) 脂质体制剂。
转染重要指南
  1. 使用推荐量的 DNA(或 RNA)和 DMRIE-C 形成复合物。必要时进行优化。注:我们建议在 Opti-MEM® I 减血清培养基(货号 31985-062)中稀释 DNA(或 RNA)和 DMRIE-C,然后形成复合物。
  2. DMRIE-C 是一种脂质悬浮液,可随时间沉降。使用前倒置试管 5-10 次使溶液彻底混合。
  3. 在推荐的汇合度或细胞密度下转染细胞。必要时进行优化。在实验之间保持相同的接种条件。
  4. 请勿在转染期间向培养基中添加抗生素,因为这会导致细胞死亡。
  5. 为获得出色结果,请在不含血清的培养基中进行转染。如需要,可以在含血清的情况下转染细胞;然而,必须在无血清培养基中形成复合物。
  6. 检测无血清培养基与 DMRIE-C 的兼容性,因为一些无血清制剂(例如,CD 293、293 SFM II、VP-SFM)可能会抑制阳离子脂质体介导的转染。
  7. 提供程序,以 6 孔规格(稳定转染 DNA 使用 60 mm 规格)转染细胞。对于其他规格,则根据组织培养容器的相对表面积按比例改变 DNA(或 RNA)、DMRIE-C、细胞和培养基的用量。
本产品仅供实验室研究使用。注意:不适用于诊断。尚未确定本产品在诊断或其他临床应用中的安全性和有效性。
使用 DNA 转染贴壁哺乳动物细胞
使用以下程序将 DNA 瞬时或稳定地转染到哺乳动物细胞中。所有用量和体积均按每孔给出。
  1. 转染前一天,在不含抗生素的生长培养基中对细胞进行铺板,确保转染时细胞处于推荐的汇合度下。
  2. 条件细胞数生长培养基体积规格转染时的汇合度
    瞬时1-2 x 1052 mL6 孔60%-80%
    60%-80%1-2 x 1054 mL60 mm30%-50%
  3. 对于每份转染样本,按下列步骤制备复合物:
    • a. 在 500 μL(稳定转染为 1 mL)不含血清的 Opti-MEM® I 减血清培养基(或其他培养基)中稀释 1-2 μg DNA。
    • b. 使用前混合 DMRIE-C,然后在 500 μL(稳定转染为 1 mL)不含血清的 Opti-MEM® I 培养基(或其他培养基)中稀释 2-12 μL DMRIE-C。在室温下静置 30-45 分钟。
    • c. 将已稀释的 DNA 与已稀释的 DMRIE-C 合并(总体积 = 1 mL;稳定转染为 2 mL)。轻轻混匀并在室温下孵育 15-45 分钟(溶液可能变得浑浊)。
  4. 从细胞中去除生长培养基,并使用 2 mL 不含血清的生长培养基洗涤一次。去除洗涤培养基。
  5. 将复合物(步骤 2c)添加到细胞中。通过来回摇动平板轻轻混匀。
  6. 在 CO2 培养箱中于 37° C 下孵育细胞 4-24 小时。
  7. 将培养基更换为 2 mL 含血清的生长培养基(稳定转染为 4 mL)。或者,添加 1 mL 含 2X 正常浓度血清(稳定转染为 2 mL)的生长培养基,无需去除含 DNA 的培养基。
  8. 瞬时:转染后 24-72 小时检测转基因表达。稳定细胞系:在转染后 48-72 小时,按 1:5 的稀释度(或更高稀释度)将细胞传代至选择性培养基中。
使用 DNA 转染悬浮哺乳动物细胞
  1. 使用以下程序以 6 孔规格转染悬浮液中的哺乳动物细胞。所有用量和体积均按每孔给出。
  2. 对于每份转染样本,按下列步骤制备复合物:
    • a. 将 500 μL 不含血清的 Opti-MEM® I 减血清培养基(或其他培养基)等分至孔中。使用前混合 DMRIE-C,然后将 2-12 μL 稀释到培养基中,并通过涡旋平板轻轻混匀。
    • b. 在 12 x 75 mm 聚苯乙烯试管中,在 500 μL 不含血清的 Opti-MEM® I 培养基(或其他培养基)中稀释 4 μg DNA。
    • c. 向含经稀释的 DMRIE-C 的孔中加入经稀释的 DNA(总体积 = 1 mL)。通过涡旋混合平板,并在室温下孵育 15-45 分钟(溶液可能变得浑浊)。
  3. 形成复合物时,使用储备细胞制备单细胞悬浮液。使用不含抗生素的无血清生长培养基洗涤细胞一次,并向各孔中加入 2-3 x 106 个细胞(溶于 0.2 mL 不含抗生素的无血清生长培养基)。
  4. 在 CO2 培养箱中于 37°C 下孵育细胞 4-5 小时。
  5. 向细胞中加入 2 mL 含 15% 胎牛血清的生长培养基。注:对于 Jurkat 和 MOLT-4 细胞,如需要,加入 1 μg/mL PMA 和 50 ng/mL PHA,以增强启动子活性和基因表达。对于 K562 和 KG-1 细胞,仅添加 PMA。
  6. 转染后 24-48 小时检测转基因表达。
返回顶部
使用 RNA 转染哺乳动物细胞
使用以下程序以 6 孔规格转染含 RNA 的哺乳动物细胞。所有用量和体积均按每孔给出。
  1. 转染前一天,在 2 mL 不含抗生素的生长培养基中对 2-3 x 105 个细胞进行铺板,使得转染时的汇合度达到 80%。
  2. 临转染前,从细胞中去除生长培养基,并使用 2 mL 不含血清的生长培养基洗涤一次。去除洗涤培养基。然后转到步骤 3。
  3. 对于每份转染样本,按下列步骤制备复合物:
    • a. 向 12 x 75 mm 聚苯乙烯试管中加入 1 mL 不含血清的 Opti-MEM® I 培养基(或其他培养基)。使用前混合 DMRIE-C,然后将 2-12 μL 稀释到培养基中。短暂混合或涡旋。
    • b. 向含 DMRIE-C 和培养基的管中加入 2-5-5 μg RNA(步骤 3a)。短暂混匀或涡旋,然后立即加入复合物以洗涤细胞。
  4. 在 CO2 培养箱中于 37°C 下孵育 4 小时,然后将转染培养基更换为完全生长培养基。
  5. 转染后 16-24 小时对转染后的 RNA 的表达进行检测。注:加帽和多腺苷酸化 mRNA 在细胞内被更高效地翻译,且更稳定。
优化转染
为获得较高的转染效率且产生的非特异性影响较低,通过改变细胞密度、DNA(或 RNA)和 DMRIE-C 浓度以及转染孵育时间优化转染条件。
质量控制
用血琼脂平板、沙氏葡萄糖琼脂平板和液体巯基乙酸盐培养基检测 DMRIE-C 是否不存在微生物污染,并通过用报告基因质粒转染 Jurkat 细胞对其进行功能检测。还使用球蛋白 mRNA 作为底物,检测 DMRIE-C 是否不存在 RNase 活性。
参考文献
1.Ciccarone, V., et al.(1995) Focus® 17, 84.
2.Macdonald, A.S., et al.(1996) Focus® 18, 6.
3.Ciccarone, V., et al.(1994) Focus® 16, 94.
4.Schifferli, K.P. and Ciccarone, V. (1996) Focus® 18,45.
5.Logan, J.J., et al.(1995) Gene Therapy 2, 38.
6.Felgner, J.H., et al.(1994) J. Biol.Chem.269, 2550.
10459.pps      2010 年 5 月 13 日