Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen FreeStyle 293 表达系统设计用于在成分明确的无血清培养基中大规模转染悬浮 293 人胚肾细胞。该系统包含 Invitrogen FreeStyle 293-F 细胞,这些细胞适应在 Invitrogen FreeStyle 293 表达培养基中无血清悬浮培养。转染和表达实验可以直接在 FreeStyle 293 表达培养基中进行,无需更换培养基。完整的 FreeStyle 293 表达试剂盒提供了足够的试剂,能够以 30 mL 的体积进行 16 次转染,但也可以简单地按比例增加试剂从而进行更大体积的转染。
FreeStyle 293-F 细胞系随 FreeStyle 293 表达系统提供,并且来源于 293 细胞系(参见下文)。FreeStyle 293-F 细胞适应在 FreeStyle 293 表达培养基中悬浮培养。冷冻细胞随 FreeStyle 293 表达培养基提供,并且可以直接在该培养基中解冻(参见“解冻和建立细胞”)。
293 细胞系是由剪切过的人腺病毒 5 型 DNA 转化的原代人胚肾细胞建立的永久细胞系(Graham 等人,1977;Harrison 等人,1977)。这些细胞可表达 E1A 腺病毒基因,该基因参与到一些病毒启动子的反式激活过程中,这一机制使得这些细胞能够表达非常高水平的蛋白。
随 FreeStyle 293 表达系统提供的 FreeStyle 293-F 细胞系是 293 细胞系的变体,该细胞系适应在 FreeStyle 293 表达培养基中悬浮生长。293-F 细胞系获取自 Pharmacopeia 的 Robert Horlick。
FreeStyle 293-F 细胞系具有以下特性:
注:其他 293 细胞系也可与 FreeStyle 293 表达系统配合使用。然而,在将这些细胞系用于转染研究之前,必须让细胞适应在 FreeStyle 293 表达培养基中进行无血清悬浮培养,并评估转染和表达。
FreeStyle 293 表达培养基是一种成分明确的无血清培养基,专门为 293 细胞的高密度悬浮培养和转染而开发。培养基不含人源或动物源性组分。
FreeStyle 293 表达培养基具有以下特点:
GlutaMAX-I 培养基含有二肽 L-丙氨酰-L-谷氨酰胺(一种稳定形式的 L-谷氨酰胺)。使用 GlutaMAX-I 培养基的优点:
注:GlutaMAX-I 仅能通过细胞代谢从培养基中去除。由于自发分解,无毒性代谢物蓄积。
通常,在 FreeStyle 293 表达培养基中培养的 FreeStyle 293-F 细胞会表现出以下特性:
注:单独的培养和传代技术结合 FreeStyle293-F 细胞群固有的细胞异质性可能导致出现实验变异性。
按照以下通用指南培养和维持 FreeStyle 293-F 细胞。
注意:与其他人细胞系一样,当使用 FreeStyle 293-F 细胞时,在至少生物安全 2 级防护条件下作为潜在生物危害性材料进行处理。
对于悬浮生长和转染应用,使用:
重要提示:FreeStyle 293 表达培养基对光非常敏感。为获得出色结果,请在避光条件下使用和储存培养基。
请按照如下程序,测定活细胞和细胞总数。
按照以下方案,解冻 FreeStyle 293-F 细胞以启动细胞培养。FreeStyle 293-F 细胞系以管装形式提供,一管含有 1 mL 细胞,密度为 1 x 107 个活细胞/mL,悬浮于 90% FreeStyle 293 表达培养基和 10% DMSO 中。直接在随试剂盒提供的 FreeStyle 293 表达培养基中解冻 FreeStyle 293-F 细胞。
在开始之前您需要准备好以下试剂:
将冷冻细胞储存在液氮中,直至准备使用。解冻和建立细胞:
重要注意事项:在用于转染实验之前对细胞再进行至少两次传代培养,以允许细胞从解冻中复苏。如需对细胞进行传代培养,请参见以下程序。
当细胞密度约为 2-3 x 106 个活细胞/mL 时对细胞进行传代培养,约每 3-4 天传代一次。培养 FreeStyle 293-F 细胞时,我们通常使用 125 或 250 mL 一次性无菌聚碳酸酯锥形瓶,其中分别加入 25 至 40 mL 或 50 至 80 mL 总工作体积的细胞悬浮液。注:可以使用不带缓冲底的玻璃培养瓶,但在每次使用后必须进行彻底清洁,以避免潜在毒性(这在无血清培养中是一个较大问题)。
建议:FreeStyle 293-F 悬浮培养物可能以 2-10 个细胞簇的形式生长。在每次传代培养时可能需要剧烈涡旋 10-30 秒,持续传代数次,直至培养物主要以单细胞形式生长。
可以在转瓶或生物反应器中扩大 FreeStyle 293-F 培养规模。应为每个系统确定和优化合适的旋转速度或叶轮转速和接种密度。在我们的实验室中,Celligen™ 搅拌罐式生物反应器的最佳旋转速度为 100-130 rpm 和 70-100 rpm 叶轮转速。我们建议以 3-5 x 105 个活细胞/mL 的密度接种细胞。
注:如果细胞与新鲜培养基的平分比数小于 1:2,则您可能需要对细胞悬浮液进行离心,然后将细胞沉淀重悬于预热的新鲜 FreeStyle 293 表达培养基中,之后再接种转瓶或生物反应器培养物。监测细胞活力和细胞结团程度。请注意,大量细胞结团可能会降低转染效率。建议: 在较高搅拌速度(即大于 130 rpm)下和/或根据叶轮设计,您可能需要向 FreeStyle 293 表达培养基中补充额外的 Pluronic® F-68(2.5-5 mL/L 10% Pluronic® F-68,货号 24040),以避免培养中产生剪应力。
Pluronic® 是 BASF Corporation 的注册商标。Celligen™ 是 New Brunswick Corp 的注册商标。
您可以直接在 FreeStyle 293 表达培养基中冷冻 FreeStyle 293-F 细胞。冷冻 FreeStyle 293-F 细胞系时,我们建议遵循以下要求:
临使用前制备冻存培养基。
开始前,标记冻存管并制备冻存培养基。将冻存培养基放置在冰上。
注:在液氮中储存冻存管后 24 小时,您可以按照“解冻与建立细胞”中所概述的程序来检查冷冻细胞的活力和回收率。
要转染悬浮 FreeStyle 293-F 细胞,您将需要使用试剂盒随附的阳离子脂质体转染试剂 293fectin。与其他一些无血清培养基配方不同,FreeStyle 293 表达培养基不会抑制阳离子脂质体介导的转染。FreeStyle 293 表达培养基经过专门配制,无需更换或添加培养基即可高效转染悬浮 FreeStyle 293-F 细胞。可使用较大体积进行瞬时转染实验,从而实现更大规模的蛋白生产。
293fectin 是一种适用于将核酸转染至真核细胞中的具有专利技术的制剂。在 FreeStyle 293 表达系统中,使用 293fectin 转染 FreeStyle 293-F 细胞具有以下优势:
Gibco Opti-MEM I 减血清培养基随附于 FreeStyle 293 表达系统中,以帮助更好地形成 DNA-293fectin 复合物。Opti-MEM I 是改良版 Eagle 最低必需培养基,使用 HEPES 和碳酸氢钠作为缓冲系统,并添加了次黄嘌呤、胸苷、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺、痕量元素和生长因子。蛋白质水平极低 (15 µg/mL),胰岛素和转铁蛋白是其中仅有的蛋白质补充剂。包含较低浓度的酚红作为 pH 值指示剂。Opti-MEM I 减血清培养基可单独提供。
提供 pCMV SPORT-βgal 作为阳性对照载体,用于在 FreeStyle 293-F 细胞中进行转染和表达。在人巨细胞病毒 (CMV) 启动子的控制下,编码 β-半乳糖苷酶的基因在 FreeStyle 293-F 细胞中表达。成功的转染可使 β-半乳糖苷酶得以表达,可轻松检测其表达情况。有关 pCMV SPORT-βgal 的图谱。
您可以使用无细胞裂解物,通过活性检测来评估 β-半乳糖苷酶表达情况 (Miller, 1972)。我们提供 β-gal 检测试剂盒(货号 K1455-01),用于快速且轻松地检测 β-半乳糖苷酶表达情况。
转染至真核细胞中的质粒 DNA 必须干净、无菌且无苯酚和氯化钠。污染物可能会杀死细胞,盐会干扰复合作用,从而降低转染效率。我们建议使用其中一个 Invitrogen PureLink HiPure 质粒试剂盒(货号 K2100-14 或 K2100-16)分离质粒 DNA。
注:请确保您的 DNA 制备液是无菌的,例如在使用前通过 0.22 μm 过滤器进行过滤。
在开始之前您需要准备好以下试剂:
我们通常以 30 mL 的体积进行转染实验。为转染悬浮 FreeStyle 293-F 细胞,我们建议使用以下优化条件:
注: 如果您使用的是其他 293 细胞,您可能需要检测不同用量的 293fectin(例如 30、40、50、60、80 μL)和 30 μg 质粒 DNA,以确定转染的极佳条件。
按照以下程序转染体积为 30 mL 的悬浮 FreeStyle 293-F 细胞。请记住,您可以在转染期间将细胞保存在 FreeStyle 293 表达培养基中。我们建议您在实验中包括阳性对照 (pCMV SPORT-βgal) 和阴性对照(无 DNA、无 293fectin)。
表达水平可能因重组蛋白的性质而异;因此,您可能需要进行时程实验(即,在转染后 24、48、72、96 小时收获细胞或培养基),以优化重组蛋白的表达。
可以使用较大体积(例如 1 升)进行转染实验。如果您希望转染较大体积的悬浮 FreeStyle 293-F 细胞,请相应地按比例放大每种试剂的体积。下表列出了 FreeStyle 293-F 细胞的转染体积为 1 升或 3.8 升时使用的建议条件。列出了 FreeStyle 293-F 细胞的转染体积为 30 mL 时使用的优化条件作为参考。请注意,转染条件可能因所用培养容器类型和细胞生长条件而异;因此,您可能需要进行中试研究,以优化转染条件。
转染体积 | 细胞总数* | DNA 用量 | DNA 稀释体积(用 Opti-MEM I 稀释) | 293fectin 用量 | 293fectin 稀释体积(用 Opti-MEM I 稀释) | 脂质体/DNA 复合物体积 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 mL | 3 x 107 | 30 μg | 至 1 mL | 60 μL | 至 1 mL | 2 mL |
1 升 | 1 x 109 | 1 mg | 至 35 mL | 2 mL | 至 35 mL | 70 mL |
3.8 升 | 3.8 x 109 | 3.8 mg | 至 125 mL | 7.6 mL | 至 125 mL | 250 mL |
注:如果 FreeStyle 293-F 细胞未以单细胞悬浮液形式培养(即,如果观察到明显细胞结团),则转染效率可能会随体积增加而降低。