Reverse Transfection of Stealth™ RNAi or siRNA using Lipofectamine® 2000 in a 96 well plate format
介绍
Lipofectamine® 2000 试剂是一种专有制剂,可促进 Stealth™ RNA 分子或短干扰 RNA (siRNA) 向哺乳动物细胞的高效递送,以进行 RNAi 分析 (1, 2)。在此,我们描述了使用 Lipofectamine® 2000 进行的反向转染。反向转染是一种高通量 (HTP) 转染多种 siRNA 或 Stealth™ RNAi 双链体的方法,该方法非常适合与96孔板中预分配的 RNAi 双链体(如 Stealth™ RNAi 人类集合,可通过我们的网站 www.lifetechnologies.com 获取)结合使用。
与传统的 Lipofectamine® 2000 转染方案相比,反向转染将 RNA、转染试剂和细胞结合到经过改变的序列中。简言之,转染前在每个孔中加入不同的 RNAi 分子并与稀释后的 Lipofectamine® 2000 结合,以在每个孔中形成复合物。将细胞直接添加到 Lipofectamine® 2000-RNA 复合物中,在细胞贴附到孔壁的同时进行转染。
转染通用指南
使用 Lipofectamine® 2000 将 siRNA 或 Stealth™ RNAi 双链体反向转染到哺乳动物细胞中时,请遵循以下通用指南。
  • 使用低传代细胞,转染前确保细胞健康且细胞活力大于 90%。该方案适用于贴壁细胞,因为用于悬浮细胞时,转染效率通常较低并且可能需要优化。
  • 转染时不要向培养基中添加抗生素,因为这会降低转染效率并导致细胞死亡。要获得理想结果,请在复合物形成之前使用 Opti-MEM® I 减血清培养基稀释 Lipofectamine®  2000、DNA 和 dsRNA 低聚物。
  • 为提高准确性并降低试验变异性,我们推荐在每个样本条件下进行三次重复转染。
需要的材料
开始前请准备好以下材料:
  • 在适当的生长培养基中培养的哺乳动物细胞系
  • 感兴趣的 Stealth™ RNAi 或 siRNA(20 μM 储备液,储存在 1X RNA 退火/稀释缓冲液中)
  • RNAi 对照品
  • Lipofectamine® 2000 试剂(货号:11668-027 或 11668-019;在 +4℃ 下储存,使用前轻轻混匀)
  • Opti-MEM® I 减血清培养基(预热;货号:31985-062 或 31985-070)
  • 96孔组织培养板和组织培养耗材
转染步骤
按照此步骤,使用 Lipofectamine® 2000 将您的 siRNA 或 Stealth™ RNAi 双链体反向转染到96孔板内的哺乳动物细胞中。在孔中制备复合物,然后加入细胞和培养基。请记得在您的实验中设置适当的阳性和阴性对照。
  1. 对于每个待转染孔,按如下步骤制备 DNA-RNAi 分子-Lipofectamine® 2000 复合物。
    • 使用前轻轻混匀 Lipofectamine® 2000,然后在另一个容器中,用 25 μL 不含血清的 Opti-MEM® I 培养基稀释 0.25 μL Lipofectamine® 2000。轻轻混匀并在室温下孵育5分钟。
    • 在组织培养板的孔中,用 25 μL 不含血清的 Opti-MEM® I 培养基稀释 15 pmol siRNA 或 Stealth™ RNAi。轻轻混匀。
    • 孵育5分钟后,将稀释后的 Lipofectamine® 2000 加到含有经稀释 RNAi 分子的孔中。轻轻混匀并在室温下孵育15分钟,以形成复合物。溶液可能变浑浊,但这并不会妨碍转染。
  2. 向每个含有 RNAi 分子-Lipofectamine® 2000 复合物的孔中加入 100 μL 不含抗生素的完全生长培养基(含20,000个细胞)。由此得到的最终体积为 150 μL,最终 RNA 浓度为 100 nM。前后晃动孔板,轻轻混匀。
  3. 将细胞置于 CO2 培养箱中在 37°C 下进行孵育,直至准备好收获细胞及检测靶基因。
    我们建议在转染后 24-48 小时收获细胞,以检测靶基因敲除。
转染优化。
  • 建议以每孔 0.25 μL Lipofectamine® 2000 作为起点,但转染条件可能需要优化。建议范围为 0.125 μL-1 μL。
  • 请注意,对于高效 RNAi 分子(即诱导 >90% 靶标敲低的 RNAi 分子),获得有效敲低所需的 dsRNA 量可能低于规定量。这需要根据每个细胞系的经验来确定。
参考文献
  1. Gitlin, L., Karelsky, S., and Andino, R. (2002) Nature 418, 430-434.
  2. Yu, J.Y., DeRuiter, S.L., and Turner, D.L.(2002) Proc.Natl.Acad.Sci.USA 99, 6047-6052.
250877w      2005年9月8日