Search Thermo Fisher Scientific
Lipofectamine LTX® 试剂采用专有的无动物源性配方,用于将 DNA 转染到真核细胞中,且具有低细胞毒性。本参考文件提供了使用 Lipofectamine LTX® 试剂将质粒 DNA 转染到 HCT-116 人结肠癌细胞(ATCC 货号 CCL-247)中的推荐程序。
转染重要指南
使用 Lipofectamine LTX® 试剂转染 HCT-116 细胞时,请遵循以下重要指南:
需要的材料
开始实验前请准备好以下试剂:
培养容器 | 表面 积/ 孔 | 铺板培养基体积 | 细胞数/孔 | 稀释 培养基 体积 | DNA | Lipofectamine® LTX 试剂 |
---|---|---|---|---|---|---|
96孔 | 0.3 cm2 | 100 μl | 2.5 x 104 | 20 μl | 100 ng | 0.35-0.55 μl |
48孔 | 1 cm2 | 200 μl | 5 x 104 | 40 μl | 200 ng | 0.7-1.1 μl |
24孔 | 2 cm2 | 500 μl | 1.25 x 105 | 100 μl | 500 ng | 1.75-2.75 μl |
12孔 | 4 cm2 | 1 ml | 2.5 x 105 | 200 μl | 1 μg | 3.5-5.5 μl |
6孔 | 10 cm2 | 2 ml | 6.25 x 105 | 500 μl | 2.5 μg | 8.75-13.75 μl |