HEK 293 Cells Using Lipofectamine® LTX Reagent
介绍
Invitrogen™ Lipofectamine™ LTX 试剂采用专有的无动物源性配方,用于将 DNA 转染到真核细胞中,且具有低细胞毒性。本参考文件提供了使用 Lipofectamine LTX 试剂将质粒 DNA 转染到 HEK 293 人胚肾细胞(ATCC 货号 CRL-1573)中的推荐程序。
转染重要指南
使用 Lipofectamine LTX 试剂转染 HEK 293 细胞时,请遵循以下重要指南:
  • 在实验之间保持相同的接种条件。使用低传代细胞;在转染前确保细胞健康且活细胞比例大于 90%。
  • 在存在或不存在血清的情况下,均可进行转染。检测无血清培养基与 Lipofectamine LTX 试剂的相容性。
  • 我们推荐在复合前使用 Gibco™ Opti-MEM™ I 减血清培养基(货号 31985-070)稀释 DNA 和 Lipofectamine LTX 试剂。
  • 请访问 www.lifetechnologies.com/genedelivery 或联系技术服务部门以获取其他专用转染方案。
  • Lipofectamine LTX 试剂适用于基于载体的 RNAi 实验。对于 Invitrogen™ siRNA 和 Stealth RNAi™ 转染,我们推荐使用 Invitrogen™ Lipofectamine™ RNAiMAX 转染试剂。请访问 www.lifetechnologies.com/RNAi 或联系技术服务部门以获取更多信息。
需要的材料
开始实验前请准备好以下试剂:
  • 在补充以下物质的 Gibco™ Dulbecco 改良 Eagle 培养基 (DMEM)(货号 11960-044)中维持培养的 HEK 293 细胞:4 mM Gibco™ L-谷氨酰胺(货号 25030-081)、10% Gibco™ 胎牛血清(货号 16000-044)。在 37oC 下含 5% CO2 的条件下培养细胞。
  • 目标质粒 DNA。
  • Lipofectamine LTX 试剂(储存在 +4oC 下直至准备使用)
  • Opti-MEM I 减血清培养基
  • 适当的组织培养板和用品
HEK 293 细胞转染
使用此程序,以24孔规格将质粒 DNA 转染到 HEK293 细胞中(对于其他规格,请参阅下文 扩大或缩小转染)。所有用量和体积均以每孔计。
  1. 转染前一天,使用胰蛋白酶处理细胞并进行细胞计数。每孔含 0.5 mL 完全生长培养基,用 0.5-1.25 x 105 个细胞铺板。转染当天,细胞密度应达到 50–80% 融合度。
  2. (可选)转染当天,从细胞中去除生长培养基,然后更换为 0.5 mL 完全生长培养基。
  3. 对于每个待转染细胞孔,将 0.5 μg DNA 稀释于 100 μL 不含血清的 Opti-MEM I 减血清培养基中。
  4. 对于每个细胞孔,将 0.75-1.75 μL Lipofectamine LTX 试剂加入上述稀释后的 Opti-MEM:DNA 溶液中,轻轻混合,然后室温孵育30分钟,以形成 DNA-Lipofectamine LTX 试剂复合物。
  5. 孵育30分钟后,向每个含细胞孔中直接加入 100 μl DNA-Lipofectamine LTX 试剂复合物,并轻轻前后晃动培养板混合。
  6. 转染后无需去除复合物。转染后将细胞在 37oC 的 CO2 培养箱中孵育 18-24 小时,然后检测转基因表达。
返回顶部
扩大或缩小转染
培养容器表面
积/
铺板培养基体积细胞数/孔稀释
培养基
体积
DNALipofectamine
LTX 试剂
96孔0.3 cm2100 μl2.5 x 10420 μl100 ng0.15-0.35 μl
48孔1 cm2200 μl5 x 10440 μl200 ng0.30-0.7 μl
24孔2 cm2500 μl1.25 x 105100 μl500 ng0.75-1.75  μl
12孔4 cm21 ml2.5 x 105200 μl1 μg1.5-3.5 μl
6孔10 cm22 ml6.25 x 105500 μl2.5 μg3.75-8.75 μl
25-0989W   2006 年11月17日