Search Thermo Fisher Scientific
Lipofectamine® LTX 试剂采用专有的无动物源性配方,用于将 DNA 转染到真核细胞中,且具有低细胞毒性。本参考文件提供了使用 Lipofectamine® LTX 试剂(货号 15338-100)将质粒 DNA 转染到 Hep G2 人肝癌细胞(ATCC,货号 HB-8065)中的推荐程序。
转染重要指南
使用 Lipofectamine® LTX 试剂将 DNA 转染到 Hep G2 细胞中时,请遵循以下重要指南:
需要的材料
开始实验前请准备好以下试剂:
如要以不同组织培养规格转染 Hep G2 细胞,请根据相对表面积,成比例地改变 Lipofectamine® LTX 试剂、DNA、细胞、培养基和 PLUS™ 试剂的用量,如下表所示(用量以每孔计)。
培养容器 | 表面 积/ 孔1 | 铺板培养基体积 | 细胞数/孔 | 稀释 培养基 体积2 | DNA | Lipofectamine® LTX 试剂 | PLUS™ 试剂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96孔 | 0.3 cm2 | 100 μl | 8 x 103 | 20 μl | 100 ng | 0.35-0.55 μl | 0.1 μl |
48孔 | 1 cm2 | 200 μl | 2 x 104 | 40 μl | 200 ng | 0.7-1.1 μl | 0.2 μl |
24孔 | 2 cm2 | 500 μl | 4 x 104 | 100 μl | 500 ng | 1.75-2.75 μl | 0.5 μl |
12孔 | 4 cm2 | 1 ml | 8 x 104 | 200 μl | 1 μg | 3.5-5.5 μl | 1.0 μl |
6孔 | 10 cm2 | 2 ml | 2 x 105 | 500 μl | 2.5 μg | 8.75-13.75 μl | 2.5 μl |