Search Thermo Fisher Scientific
Lipofectamine® LTX 试剂采用专有的无动物源性配方,用于将 DNA 转染到真核细胞中,且具有低细胞毒性。本参考文件提供了使用 Lipofectamine® LTX 试剂(货号 15338-100)将质粒 DNA 转染到 HT-1080 人纤维肉瘤细胞(ATCC 货号 CCL-121)中的推荐程序。
转染重要指南
使用 Lipofectamine® LTX 试剂将 DNA 转染到 HT-1080 细胞中时,请遵循以下重要指南
:
需要的材料
开始实验前请准备好以下试剂:
如要以不同组织培养规格转染 HT-1080 细胞,请根据相对表面积,成比例地改变 Lipofectamine® LTX 试剂、DNA、细胞、培养基和 PLUS™ 试剂的用量,如下表所示(用量以每孔计)。
培养容器 | 表面 积/ 孔1 | 铺板培养基体积 | 细胞数/孔 | 稀释 培养基 体积2 | DNA | Lipofectamine® LTX 试剂 | PLUS™ 试剂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96孔 | 0.3 cm2 | 100 μl | 1.6 x 104 | 20 μl | 100 ng | 0.15-0.75 μl | 0.1 μl |
48孔 | 1 cm2 | 200 μl | 4 x 104 | 40 μl | 200 ng | 0.3-1.5 μl | 0.2 μl |
24孔 | 2 cm2 | 500 μl | 8 x 104 | 100 μl | 500 ng | 0.75-2.75 μl | 0.5 μl |
12孔 | 4 cm2 | 1 ml | 1.6 x 105 | 200 μl | 1 μg | 1.5-5.5 μl | 1.0 μl |
6孔 | 10 cm2 | 2 ml | 4 x 105 | 500 μl | 2.5 μg | 3.75-13.75 μl | 2.5 μl |
1 表面积可能因生产商而异。
2 如果 Lipofectamine® LTX 试剂由于体积过小而无法准确分配,且无法合并稀释液,请将 Lipofectamine® LTX 试剂在 Opti-MEM® I 减血清培养基中预稀释10倍,然后分配10倍的体积量(每孔应至少分配 1.0 μl)。丢弃任何未使用的稀释后 Lipofectamine® LTX 试剂。