Lipofectamine LTX® 试剂采用专有的无动物源性配方,用于将 DNA 转染到真核细胞中,且具有低细胞毒性。本参考文件提供了使用 Lipofectamine LTX® 试剂将质粒 DNA 转染到 HT-29 人结肠腺癌细胞(ATCC 货号 HTB-38)中的推荐程序。
转染重要指南
使用 Lipofectamine LTX® 试剂转染 HT-29 细胞时,请遵循以下重要指南:
- 在实验之间保持相同的接种条件。使用低传代细胞;在转染前确保细胞健康且活细胞比例大于 90%。
- 在存在或不存在血清的情况下,均可进行转染。检测无血清培养基与 Lipofectamine LTX® 试剂的相容性。
- 我们推荐在复合前使用 Opti-MEM® I 减血清培养基(货号 31985-070)稀释 DNA 和 Lipofectamine LTX® 试剂。
- 使用 PLUS™ 试剂(货号 11514-015)可增强在 HT-29 细胞中的转染性能
- 请访问 www.lifetechnologies.com/genedelivery 或联系技术服务部门以获取其他专用转染方案。
- Lipofectamine LTX® 试剂适用于基于载体的 RNAi 实验。对于 siRNA 和 Stealth RNAi 转染,我们推荐使用 Lipofectamine RNAiMAX。请访问 www.lifetechnologies.com/RNAi 或联系技术服务部门以获取更多信息。
需要的材料
开始实验前请准备好以下试剂:
- 在补充以下物质的 RPMI 培养基 1640(货号 21870-076)中维持培养的 HT-29 细胞:4 mM L-谷氨酰胺(货号 25030-081)、10% 胎牛血清(货号 16000-044)。在 37oC 下含 5% CO2 的条件下培养细胞。
- 目标质粒 DNA
- Lipofectamine LTX® 试剂(储存在 +4oC 下直至准备使用)和 PLUS™ 试剂(如果需要;储存在 4°C 下)
- Opti-MEM® I 减血清培养基
- 适当的组织培养板和用品
31985070,11514015,21870076,16000044,25030081
使用此程序,以24孔规格将质粒 DNA 转染到 HT-29 细胞中(对于其他规格,请参阅下文
扩大或缩小转染)。所有用量和体积均以每孔计。
- 转染前一天,使用胰蛋白酶处理细胞并进行细胞计数。每孔含 0.5 ml 完全生长培养基,用 1.5 x 105 个细胞铺板。转染当天,细胞密度应达到 50-80% 融合度。
- (可选)转染当天,从细胞中去除生长培养基,然后更换为 0.5 ml 完全生长培养基。
- 对于每个待转染细胞孔,将 0.75 μg DNA 稀释于 100 μl 不含血清的 Opti-MEM® I 减血清培养基中。
- 如果使用 PLUS™ 试剂:使用前轻轻混合 PLUS™ 试剂,然后将 0.75 μl PLUS™ 试剂(与 DNA 的比例为 1:1)直接加入稀释后的 DNA 中。轻轻混合,然后室温孵育 5-15 分钟。
- 对于每个细胞孔,将 3.75-5.0 μl Lipofectamine LTX® 试剂加入上述稀释后的 Opti-MEM®:DNA 溶液中,轻轻混合,然后室温孵育30分钟,以形成 DNA-Lipofectamine LTX® 试剂复合物。
- 孵育30分钟后,向每个含细胞孔中直接加入 100 μl DNA-Lipofectamine LTX® 试剂复合物,并轻轻前后晃动培养板混合。
- 转染后无需去除复合物。转染后将细胞在 37oC 的 CO2 培养箱中孵育 18-24 小时,然后检测转基因表达。
返回顶部 培养容器 | 表面 积/ 孔 | 铺板培养基体积 | 细胞数/孔 | 稀释 培养基 体积 | DNA | Lipofectamine® LTX 试剂 | PLUS™ 试剂 |
---|
96孔 | 0.3 cm2 | 100 μl | 3.0 x 104 | 20 μl | 150 ng | 0.75-1.0 μl | 0.15 μl |
48孔 | 1 cm2 | 200 μl | 6.0 x 104 | 40 μl | 300 ng | 1.5-2.0 μl | 0.3 μl |
24孔 | 2 cm2 | 500 μl | 1.5 x 105 | 100 μl | 750 ng | 3.75-5 μl | 0.75 μl |
12孔 | 4 cm2 | 1 ml | 3.0 x 105 | 200 μl | 1.5 μg | 7.5-10 μl | 1.5 μl |
6孔 | 10 cm2 | 2 ml | 7.5 x 105 | 500 μl | 3.75 μg | 18.75-25 μl | 3.75 μl |
25-0990W 2006年11月17日