NCI-H460
简介
Lipofectamine LTX Reagent 是一种专利的无动物源性配方,低细胞毒性,用于将 DNA 转染到具有的真核细胞中。该参考文献提供了使用 Lipofectamine LTX 试剂将质粒 DNA 转染到 NCI-H460,人大细胞肺癌细胞(ATCC No.HTB-177)中的推荐方法。
转染重要指南
使用 Lipofectamine LTX 试剂转染 NCI-H460 细胞时,请遵循以下重要指南:
  • 在实验之间保持相同的接种条件。使用低代次细胞;在转染前确保细胞健康且存活率超过90%。
  • 可以在血清存在或不存在下进行转染。测试无血清培养基与 Lipofectamine LTX 试剂的相容性。
  • 我们建议使用 Opti-MEM I Reduced Serum Medium(货号31985-070)稀释 DNA Lipofectamine LTX 试剂,再复合。
  • 请访问www.thermofisher.com/genedelivery或联系技术服务部门获取其他专业转染协议。
  • Lipofectamine LTX 试剂在基于载体的 RNAi 实验中表现良好。对于 siRNA 和 Stealth RNAi 转染,我们推荐 Lipofectamine RNAiMAX。有关更多信息,请访问www.thermofisher.com/RNAi或联系技术服务。
以下试剂
请在开始实验前备好:
  • NCI-H460 细胞培养条件:在 RPMI 培养基1640(货号21870-076)中,添加 4mM L-谷氨酰胺(货号25030-081),10%胎牛血清(货号16000-044)。在37oC、5%CO 2条件下培养细胞。
  • 目的质粒 DNA。
  • Lipofectamine® LTX 试剂
  • Opti-MEM I Reduced Serum Media
  • 适当的组织培养板和用品
转染 NCI-H460 细胞
使用此程序在24孔板中将质粒 DNA 转染到 NCI-H460 细胞中(对于其他规格,参见下面的扩大或缩小转染)。所有数量和体积均以每孔为基础给出。
  1. 转染前一天,胰蛋白酶消化并计数细胞。每孔0.5 ml完全生长培养基,铺7.5×10 4个细胞。转染当天细胞密度应为50-80%汇合度。
  2. (可选)转染当天,从细胞中除去培养基,并用 0.5 ml 完全培养基替换。
  3. 对于待转染细胞的每个孔,在不含血清的100 μl Opti-MEM I Reduced Serum Media 中稀释 0.35 μg DNA。
  4. 如果使用 PLUS™ 试剂:使用前轻轻混合 PLUS™ 试剂,然后将 0.35 μl PLUS™ 试剂(与 DNA 的比例为1:1)直接加入稀释的 DNA 中。轻轻混匀并室温孵育5-15分钟。
  5. 对于每个细胞孔,将1.75-2.75 μl Lipofectamine LTX 试剂加入上述稀释的Opti-MEM:DNA 溶液中,轻轻混合并在室温下孵育30分钟以形成 DNA-Lipofectamine LTX 试剂复合物。
  6. 孵育30分钟后,将100 μl DNA-Lipofectamine LTX 试剂复合物直接添加到每个含有细胞的孔中,并通过轻轻前后晃动孔板使其混合。
  7. 转染后不必除去复合物。将细胞在37oC下在CO2培养箱中孵育18-24小时,然后测定转基因表达。
扩大或缩小转染
培养皿每个
孔的
表面积:
铺板培养基体积每个孔的细胞数培养基
稀释
体积
DNALipofectamine
LTX 试剂
PLUS™ 试剂
96孔0.3 cm2100 μL1.5 x 10420 μL70 ng0.35 - 0.55 μl0.07 μL
48孔1 cm2200 μL3 x 10440 μL140 ng0.7 - 1.2 μl0.14 μL
24孔2 cm2500 μL7.5 x 104100 μL350 ng1.75 - 2.75 μl0.35 μL
12孔4 cm21 ml1.5 x 105200 μL0.7 μg3.5 - 5.5 μl0.7 μL
6孔10 cm2 2 ml3.75 x 105500 μL1.75 μg8.75 - 13.75 μl1.75 μL
25-0994W   2006年11月17日