mNPC cells
介绍
Lipofectamine®  LTX 试剂是一种专有的无动物源性制剂,其细胞毒性较低,适用于将 DNA 转染到真核细胞中。本参考资料提供了使用 Lipofectamine®  LTX 试剂(货号 15338-100)将质粒 DNA 转染到原代小鼠神经祖细胞 (mNPC) 中的推荐步骤。
转染重要指南
使用 Lipofectamine®  LTX 试剂转染 mNPC 细胞时,请遵循以下重要指南:
  • 在各实验之间保持相同的接种条件。使用低传代细胞;转染前确保细胞
    健康且细胞活力大于90%。
  • NCP 生长为神经球,可贴附到培养板上,加入血清和胰岛素样生长因子后可分化为神经元、
    星形胶质细胞和少突胶质细胞。
  • 转染既可在有血清的条件下进行,也可在无血清的条件下进行。检测无血清培养基与 Lipofectamine®  LTX 试剂的相容性。
  • 使用 PLUS 试剂(货号 11514-015)可增强原代小鼠神经祖细胞中的转染性能。
  • 我们建议,在络合之前使用 Opti-MEM® I 减血清培养基(货号 31985-062)稀释 DNA 和 Lipofectamine®  LTX 试剂。
  • 关于其他专业转染方案,请访问 www.lifetechnologies.com/transfection 或联系技术服务部。
  • Lipofectamine®  LTX 试剂在基于载体的 RNAi 实验中表现良好。对于 siRNA 和 Stealth™ RNAi 转染,我们建议使用 Lipofectamine® RNAiMAX(货号 13778-075)。有关更多信息,请访问 www.lifetechnologies.com/RNAi 或联系技术服务部。
需要的材料
开始前请准备好以下试剂:
  • 在添加了 1% L-谷氨酰胺(GIBCO 货号25030)、1% 青霉素-链霉素(货号 15070-063)、
    1% 葡萄糖和表皮生长因子的 DMEM(GIBCO 货号 11960-044)培养基中维持培养的原代小鼠神经祖细胞 (NCP)。在 37℃、5% CO2 的条件下培养细胞。
  • 感兴趣的质粒 DNA(100 ng/μL 或更高)
  • Lipofectamine® LTX试剂(在 +4℃ 下储存直至使用)和 PLUS™ 试剂(在 4℃ 下储存)
  • Opti-MEM® I 减血清培养基
  • 适当的组织培养板和耗材
转染原代小鼠神经祖细胞
按照以下步骤将质粒 DNA 转染至24孔板中的原代小鼠神经祖细胞中。指定的所有数量和体积均以每个孔为基础。
  1. 在24孔板中分化1天或7天后开始转染。
  2. 转染当天,从细胞中吸走生长培养基,替换为 0.5 mL 不含抗生素的完全生长培养基。
  3. 对于每个孔的待转染细胞,将0.25、0.50或 1.0 μg DNA 稀释到 100 μL 不含血清的 Opti-MEM® I 减血清培养基中。
  4. 使用前轻轻混匀 PLUS™ 试剂,然后将 2.5 μL PLUS™ 试剂直接加入稀释后的 DNA 中。轻轻混匀并在室温下孵育 5-15 分钟。
  5. 对于每个孔的细胞,将 0.1-2.50 μL Lipofectamine® LTX 试剂添加到上述稀释后的 DNA 溶液中,轻轻混匀并在室温下孵育30分钟,以形成 DNA-Lipofectamine®  LTX 复合物。
  6. 孵育30分钟后,将 100 μL DNA-Lipofectamine® LTX 复合物直接添加到含有细胞的每个孔中,并轻轻来回晃动孔板使其混匀。
  7. 转染后不必去除复合物。转染后,将细胞置于 CO2 培养箱中在 37°C 下孵育 18-24 小时,然后测定转基因表达。
注:
  • 分化1天的 NPC 结果较佳(与分化7天相比)。
  • 可得到优异结果的组合:
1.5 μL Lipofectamine LTX/2.5 μL PLUS/1.0 μg 质粒
2.5 μL Lipofectamine LTX/2.5 μL PLUS/500 ng 质粒
25-1022W     2006年2月26日