RAW267.3 Macrophage Cells
介绍
Lipofectamine® LTX 试剂采用专有的无动物源性配方,用于将 DNA 转染到真核细胞中,且具有低细胞毒性。本参考文件提供了使用 Lipofectamine® LTX 试剂(货号 15338-100)将质粒 DNA 转染到 RAW264.7 巨噬细胞中的推荐程序。
转染重要指南
使用 Lipofectamine® LTX 试剂转染 mNPC 细胞时,请遵循以下重要指南:
  • 在各实验间维持相同的接种条件。使用低传代细胞;确保细胞
    转染前健康且存活率超过 90%。
  • 在存在或不存在血清的情况下,均可进行转染。检测无血清培养基与 Lipofectamine® LTX 试剂的相容性。
  • 使用 PLUS 试剂(货号 11514-015)可增强在 RAW264.7 巨噬细胞中的转染性能
  • 我们建议使用 Opti-MEM ® I 减血清培养基(货号 31985-062)稀释 DNA 和 Lipofectamine® LTX 试剂后进行复合。
  • 如要获取其他专用转染方案,请访问 www.lifetechnologies.com/transfection 或联系技术服务部门。
  • Lipofectamine® LTX试剂在基于载体的 RNAi 实验中表现良好。对于 siRNA 和 Stealth™ RNAi 转染,我们建议使用 Lipofectamine® RNAiMAX(货号 13778-075)。请访问 www.lifetechnologies.com/RNAi 或联系技术服务部门以获取更多信息。
需要的材料
开始实验前请准备好以下试剂:
  • RAW264.7 巨噬细胞
  • 目标质粒 DNA(100 ng/μl 或更高)
  • Lipofectamine® LTX 试剂(储存在 +4℃ 下直至使用)和 PLUS™ 试剂(储存在 4℃ 下)
  • Opti-MEM® I 减血清培养基
  • 相应的组织培养板和用品
转染 RAW264.7 巨噬细胞
使用此程序,以48孔规格将质粒 DNA 转染至 RAW264.7 巨噬细胞中。所有用量和体积均以每孔计。
  1. 转染前一天,使用胰蛋白酶处理细胞并进行细胞计数。每孔含 0.5 ml 完全生长培养基,用 6.2 x 104 个细胞铺板。
  2. (可选)转染当天,从细胞中去除生长培养基,然后更换为 0.5 ml 完全生长培养基。
  3. 对于每孔待转染的细胞,用 40 μl Opti-MEM® I 减血清培养基稀释 0.3 μg DNA,不添加血清。
  4. 使用前轻轻混合 PLUS™ 试剂,然后将 0.375 μl PLUS™ 试剂直接加入稀释后的 DNA 中。轻轻混合并在室温下孵育 5-15 分钟。
  5. 对于每孔细胞,在上述 DNA 稀释液中加入 0.75-1.50 μl Lipofectamine® LTX 试剂,轻轻混合并在室温下孵育 30 分钟,以形成 DNA-Lipofectamine® LTX 复合物。
  6. 孵育30分钟后,在含有细胞的每个孔中直接加入 40 μl DNA-Lipofectamine® LTX 复合物,并轻轻前后晃动培养板混合。
  7. 转染后不必移除复合物。转染后将细胞在 37°C 的 CO2 培养箱中孵育 18-24 小时,然后检测转基因表达。
25-1023W    2006年2月26日