软件下载
DataAssist™ 软件
DataAssist™软件是一款使用简单的数据分析软件,它利用比较CT (ddCT)法快速准确地实现相对基因表达定量分析,适用于分析大量的基因和样本。
核心工作流程
DataAssist™软件进行分析的主要步骤为:
  1. 从支持的仪器及软件中导出文件(.txt或.csv)
  2. 进行原始数据QC分析并提供相关分布图
  3. 针对每一次分析进行样品均一化
  4. 对均一化数据进行QC分析
  5. 进行相对定量以对比样品,对样品比较组进行T检验,并生成检验结果的可视化图像。
易于使用
DataAssist™的分析流程简单直接,您可以导入数百块反应板或TaqMan微流体芯片的原始数据,并可更改分析设置,包括均一化对照及方法的选择等(单一或多个内参基因)。它可以进行瞬时响应和快速计算,可以使用多个内参基因来进行均一化,将分析结果表示为内容丰富的表格和可调的图表,并可轻松导出。
图1
对照平面图
(click to enlarge)
图2:
火山图
(click to enlarge)
该软件仅许可用于Applied Biosystems实时荧光定量PCR仪器产生的数据。
即刻下载
注册并下载DataAssist™软件