Search Thermo Fisher Scientific
ExpressionSuite软件是一款免费的易用数据分析工具,其利用了比较CT(ddCT)法对大量基因及样品的相对表达水平进行快速准确的定量。它允许用户灵活地对来自任意现有Applied Biosystems实时荧光定量PCR仪的数据进行基因表达分析。该软件具有直观的用户界面和增强型多板分析等特性,可以满足新兴市场及未来研究的需要。
您可以导入实时荧光定量PCR数据文件并创建一个多板数据分析,该功能支持的仪器为Applied Biosystems仪器,包括QuantStudio™ 12K Flex实时荧光定量PCR、ViiA™ 7 实时荧光定量PCR、7500 快速实时荧光定量PCR、7500实时荧光定量PCR、StepOnePlus实时荧光定量PCR、StepOne 实时荧光定量PCR及7900HT 快速实时荧光定量 PCR 系统等。
软件下载 | |||||
PC | Download | ExpressionSuite release v1.3 release note | |||
PC | Download | ExpressionSuite release v1.3 software | |||
PC | Download | ExpressionSuite Software v1.0.3 for Microsoft Windows 7 or XP | |||
PC | Download | ExpressionSuite for QuantStudio™ 6 & 7 Flex Real Time PCR System |
|
仅限研究用途,不可用于任何人或动物的治疗或诊断应用。