实验时遇到困难?
我们致力于成就您的成功。话不多说。查看我们针对常见问题场景的专家建议。
浏览以下相关问题:
一般问题
以下是一些可能的原因和问题的解决方案:
原因
解决方案
将过滤板放置在工作台和摇床上的吸水材料上(这会在吸水材料与过滤漏斗底部的开口接触时导致芯吸(wicking))。
将当前使用的板放在另一块过滤板的顶部,使得当前使用的过滤板仅与非吸水表面接触。这也有助于找到任何潜在的泄漏。 
在孵育之前,使用Kimwipe™薄纸轻轻向上按压每个孔以干燥板的底部。
在孵育期间(使用胶带或夹子)在板上施加了垂直压力。
使用夹子夹在过滤板侧面,以使板子在孵育时固定在摇床上。
使板经受大于5mm Hg的真空压力,即使时间很短,这个压力也会撕裂过滤膜或产生超过体积保留设计极限的开口。 
在将板放置在多联器(manifold)表面上之前打开并调节多联器上的真空并用测试板(即,不是用于检测的板)检查真空,防止任何真空激增。对于我们的检测产品,我们建议设置不超过5 mm Hg。
试剂上样过程中移液器吸头一直插在孔中,导致吸头刺穿过滤膜。
沿着孔的侧面吸移溶液,而不是深入孔中。
在开始之前将过滤板的软(不透明)塑料底部与硬(透明)塑料顶部分开,这会损害密封的完整性,即使这两个部件重合在一起后看起来非常紧密。 
如果您不小心将板的这两层分开,则应丢弃该板并使用新板。
这可能源于探针高度设置得太低,并且来自液体回流的压力迫使液体穿过过滤膜。但是,请记住,只要在合理的时间范围内读取所要求的100个微珠,即已正确读取样品。如果难以达到100个微珠,则液体可能已在读取样品之前泄漏。在这种情况下,停止运行并检查板是否泄漏。如果发现泄漏,请取下真空多联器上的洗涤液并完全干燥板底部。添加新鲜的洗涤液并摇晃。从停止的步骤开始继续运行。 
注意:有关检查和重置样品探针(取样针)高度的说明,请参阅相应的仪器硬件手册。 
如果在第一次标准品孵育后孔被堵塞:
  • 当清洗部分板时,真空可能不完整,因为空气会从空孔中进入。我们建议用Parafilm™薄膜覆盖板以形成密封,这会由此提高压力使其足以排空孔。 
  • 如果有一个小的堵塞,即使它足以防止吸入也可能很难看到它。对于这种情况,我们建议使用15 mL锥形管的尖端从左向右轻轻地摩擦孔底部开口的尖端。这种方法仅移除小的堵塞。 
  • 疏通孔的其他方法有,使用戴手套的手指或拇指从孔上方施压,同时在板下方放吸水纸巾,或者使用大注射器针头疏通排水孔。
建议如下:
  • 使用此处的数据分析工具验证您的标准曲线。
  • 确保您的稀释因子设置正确。
  • 可能需要进行样品优化:用适当的稀释液稀释样品并重新读数。
建议如下:
  • 使用此处的数据分析工具验证您的标准曲线。 
  • 确保您的稀释因子设置正确。
  • 可以扩展标准曲线的功能灵敏度,以更好地区分曲线下端的数据。这可以通过添加一个或两个更高稀释度值绘制标准曲线来实现,并对较低浓度的样品重新进行检测。
  • 可能是您的目标蛋白质水平低于检测的检测限值。
这一消息表示出现样品基质效应。建议如下:
  • 确认样品已澄清且没有碎屑。 
  • 确认已使用适合您样品类型的试剂。 
  • 确认血清、血浆、CSF和培养上清液样品中样品与检测稀释液的比例至少为1:1。对于细胞裂解物或组织匀浆,确认样品已被适当稀释以将裂解缓冲液中的去垢剂浓度降低至≤0.01%。对于其他样品类型,可能需要进一步的样品优化。 
建议如下:
  • 查看警告消息。
  • 检查仪器设置并确保它们适合于正在运行的检测。
  • 检查检测中使用的工作流程和试剂:体积、添加顺序、孵育时间和温度等。
  • 查看您的运行生成的微珠图和柱状图以查找不规律性。将模式与仪器操作手册“问题排查”部分中的模式进行比较。这将指导所需的进一步的问题排查步骤。例如:系统中的气泡、探针高度校正、鞘液不相容。 
这表示最后一步使用了不正确的缓冲液。必须使用试剂盒中提供的洗涤液洗涤微珠并在微珠上样至LuminexTM仪器之前将其重悬。溶液的渗透压将影响微珠的尺寸,而微珠尺寸的任何变化都将改变仪器的检测。
以下是可能的原因和问题的解决方案:
  • 这通常表明微珠已经光漂白。这个问题也可能由于将微珠暴露于有机溶剂中引起。不幸的是,必须重复该检测,因为微珠不能恢复。必须保护珠子免受光和有机溶剂的影响。
  • 或者,仪器可能在其测量中关闭,或者可能存在校准问题。致电制造商进行服务预约。
以下是可能的原因和问题的解决方案:
  • 超声和涡旋没有使微珠充分混合:将微珠涡旋至少30秒,然后将其超声处理至少30秒,然后将其加入检测中。确保您的摇床已正确设置,可以在孵育步骤中在孔中实现绝佳的微珠移动。
  • 由于孔中的微珠悬浮液体积不足以达到仪器探针的高度,空气进入Luminex™仪器的管线中:确认微珠悬浮在适量的溶液中(参见检测特定的说明)。调整样品探针高度。