Search Thermo Fisher Scientific
您需要对试验进行最优化处理来获得最佳结果。基于此,我们提供了关于常见提示和技巧的详细介绍,以满足您的研究需要。
查看下列相关问题:
您在试验中遇到了问题?请访问我们的
不可以,GeneMapper Software v.4.0与Windows 7操作系统不兼容。请点击此处 获取GeneMapperv.4.0数据表。
GeneMapper Software v.4.0软件的计算机配置要求如下:
*硬盘驱动器需求根据分配给Oracle数据库的空间大小而变化。采用更大的硬盘驱动器可以在数据库空间用尽时扩展数据库。
操作系统方面,GeneMapper Software v.4.0要求Windows XP专业版补丁包1或2,或Windows2000补丁包4。请点击此处获取GeneMapper Software v.4.0数据表。
不可以,GeneMapper Software v.4.1与Windows 7操作系统不兼容。请点击此处获取GeneMapper Software v.4.1数据表。
GeneMapper Software v.4.1软件的计算机配置要求如下:
建议配置CPU:Core 2 Duo E8400/3.0 GHz
*硬盘驱动器需求根据分配给Oracle数据库的空间大小而变化。采用更大的硬盘驱动器可以在数据库空间用尽时扩展数据库。
操作系统方面,GeneMapper Software v.4.1要求Windows XP专业版补丁包2或3,或Windows Vista™(32位企业版)补丁包1。更多详细请点击此处获取GeneMapper Software v.4.1数据表。
GeneMapper Software v.4.1兼容下列数据文件:
请注意,共同安装时需要将3130和3730系列设备上的数据采集软件升级到v.3.1。更多信息请点击此处获取GeneMapper Software v.4.1数据表。
GeneMapper Software 5已经在Windows 7 SP1操作系统(32位版本)上进行了广泛的测试。尽管有一些迹象表明,GeneMapper Software 5能在64位版本的Windows7 SP1上正常运行,但64位配置不受官方支持。强烈建议在Windows 7 SP1操作系统(32位版本)上运行该软件。请点击here获取GeneMapper Software 5数据表。
如果安装在控制仪器的计算机上,则更新时需要使用一台新计算机并且需要同时更新数据采集软件。
GeneMapper Software 5兼容下列数据文件:
请点击此处获取GeneMapper Software 5数据表。
GeneMapper Software 5的计算机配置要求如下:
建议配置CPU:Core 2 Duo E8400/3.0 GHz
请点击此处获取GeneMapper Software 5数据表。
仅用于研究用途。不得用于诊断操作。