Search Thermo Fisher Scientific
我们致力于帮助您取得成功。请浏览我们对常见问题情境的专家建议,让试验重回正轨。
查看下列相关问题:
正在开始试验?请访问我们的
请按照相应GeneMapper软件版本的卸载说明进行操作。在尝试重新安装前,请确认您已经以管理员权限(Administrator)在本机登录,杀毒软件已经关闭或在安装过程中暂停使用,并且已经安装了TCP/IP协议。
在卸载前,请确保您有GeneMapper软件CD/DVD以及重新安装的注册码。然后,请按照您所安装GeneMapper软件版本的相应卸载说明进行操作。在尝试重新安装前,请确认您已经以管理员权限(Administrator)在本机登录,杀毒软件已经关闭或在安装过程中暂停使用,并且已经安装了TCP/IP协议。
如果您收到关于用户权限不足无法启动低级别驱动的错误信息,很有可能是您并没有以管理员权限(Administrator)在本机登录。请重新启动计算机,将域模式更改为本机模式,然后以管理员身份登录。
右键单击计算机(Computer),并选择属性(Properties)。在系统(System)部分中查看系统类型(System Type),确认是否已安装了32位或64位的Windows 7专业版操作系统。记录下系统信息,在安装过程中会用到它们。
安装必要的驱动程序:
注意:如果浏览器让您选择打开(Run)或者保存(Save),请选择保存文件。对于Internet Explorer浏览器,您可以选择文件的保存位置。对于Mozilla Firefox和 Google Chrome浏览器,文件默认保存位置是Downloads文件夹。3.运行安装程序。安装完成后,重新启动计算机。
现在,您可以安装GeneMapper Software 5试用版了。
右键单击计算机(Computer),并选择属性(Properties)。在系统(System)部分中查看系统类型(System Type),确认是否已安装了32位或64位的Windows 7专业版操作系统。记录下系统信息,在安装过程中会用到它们。
安装必要的驱动程序:
注意:如果浏览器让您选择打开(Run)或者保存(Save),请选择保存文件。对于Internet Explorer浏览器,您可以选择文件的保存位置。对于Mozilla Firefox和 Google Chrome浏览器,文件默认保存位置是Downloads文件夹。
3. 运行安装程序。安装完成后,重新启动计算机。
现在,您可以安装GeneMapper Software 5试用版了。
请下载该PDF文件(GeneMapper v.4.0卸载 - 客户端安装),并按照其中所列步骤从独立计算机上卸载GeneMapper Software v.4.0。
请下载该PDF文件(GeneMapper v.4.0卸载–完整安装),并按照其中所列步骤从独立计算机上卸载GeneMapper Software v.4.0。
请下载该PDF文件(GeneMapper v.4.1卸载 - 客户端安装),并按照其中的指示卸载GeneMapper Software v.4.1。
请下载该PDF文件(GeneMapper v.4.1卸载步骤说明–完整安装),并按照其中的指示卸载GeneMapper Software v.4.1。
请下载该PDF文件(GeneMapper 5卸载 - 客户端安装),并按照其中的指示卸载GeneMapper Software 5。
请下载该PDF文件(GeneMapper 5卸载– 完整安装),并按照其中的指示卸载GeneMapper Software 5。
关于处理该错误提示的说明,请下载该PDF文件 。
备份数据是非常有用的,可以防止数据丢失,可以清理Oracle数据库以防止空间用尽,也可以发送数据到技术支持部门进行故障排除。
在GeneMapper软件中,有3处需要备份数据:
注意:旧版本的GeneMapper软件有存档功能,可直接备份整个数据库。然而,存档只能在同一个GeneMapper软件中重新导入。如果出现问题需要重新安装GeneMapper软件,则软件将被视为新软件,以前的存档无法导入。
按照下列步骤导出Panel Manager中的Kit、Panel、Marker和Bin组。
如要备份单个Panel或Bin组,请点击希望备份的Panel和Maker所在的Kit(顶层文件夹)。然后,File(文件)菜单中的Export Panels(导出Panel)和Export Bin Sets(导出Bin组)选项会激活。
如要导出项目信息,请按照下列步骤操作:
创建GeneMapper项目时,样本文件并没有被导入GeneMapper软件,但样本文件的位置与项目相映射,编辑在项目中完成,原始数据仍被完好保留。这意味着备份项目并没有同时备份与项目关联的文件。这些文件需要单独备份,并且如果文件被删除或软件被卸载,这些文件需要与项目重新关联。
样本文件的位要么在ABI PRISM 310 Genetic Analyzer系统的Runs文件夹(D:/AppliedBio/310/Runs)中,要么由多毛细管平台数据采集软件中的Results Group(结果组)确定。如果不清楚样本文件的位置,可进入仪器设备的数据采集软件并转到Results Group部分(Unified Data Collection(统一数据采集)的左上角;对于3500数据采集软件,进入Library(库),并在Manage(管理)部分选择Results Group),打开Results Group,并查看样本文件文件夹位置。
将文件保存到选择的媒体存储(CD、DVD、网盘和U盘)。如果由于硬盘驱动器故障,需要将项目移动到新系统或重新安装GeneMapper软件,则可以将样本文件移动到新位置或新驱动器。当在GeneMapper软件中打开项目时,进入FileàAssociate Samples(文件 - 关联样本),浏览包含项目相关样本的文件夹。
关于GeneMapper文件、导出文件类型及每个文件包含数据的信息,请参见下表:
文件 | 导出文件 | 文件包含数据 |
项目 | .ser | 样本文件列表,项目设置,项目更改 |
分析方法 | .xml | 分析设置和筛选信息 |
表格设置 | .xml | 样本和基因型表中的哪些列可见,字体和大小,以及排序方法 |
图谱设置 | .xml | 图谱显示默认值。样本图谱和基因型图谱中的表格外观、分子量表,标签和显示设置 |
簇图谱设置 | .xml | 簇图谱默认值。SNP表格,基因型簇图谱表,以及簇图谱的显示设置 |
矩阵 | .mtx | 用于ABI PRISM 310 Genetic Analyzer的矩阵文件。导出到数据采集软件中的矩阵文件夹 |
分子量标准 | .xml | 标准颜色和被调用峰值的峰值设置(bp) |
SNP组 | .xml | 仅限SNPlex。基于提交的SNP库的信息 |
报告设置 | .xml | 个性化设置希望在分析报告中显示的信息 |
Panels | .txt | Kit、Panel、Marker信息(颜色、范围、名称等) |
Bin组 | .txt | 与Panel关联的Bin,指定标记范围内的峰值位置 |
如要导入数据,需要先使用Panel Manager(Panel、Bin组),然后使用GeneMapper Manager(项目、分析方法等)。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.