Search Thermo Fisher Scientific
查找有价值的信息。
我们总结了一系列要点提示和技巧并建立了一个详细的知识库,以满足您的各类科研需求,助您优化试验,获得最理想的结果。
浏览下列相关问题答疑:
实验遇到问题了吗?请访问我们的
如果这两种一抗来自不同亚型(如小鼠IgG1和IgG2a),则可选择该亚型特异性的二抗。另一种办法是通过抗体标记试剂盒、活性染料或定制标记,直接与一抗进行偶联反应。
如要封闭细胞或组织,可以使用2-5%的牛血清白蛋白(第五组分,脱脂BSA)或是与二抗宿主种属相匹配的5-10%正常血清。其他选择还包括BSA和血清或其他纯化蛋白的混合物。我们提供一种没有种属特异性的即用型封闭液,即BlockAid™封闭液(货号B10710)。对于细胞或组织样品,要避免使用脱脂奶粉作为封闭剂,因为它含有大量的磷蛋白、组蛋白和生物素。
醛类固定剂(例如甲醛、戊二醛)可与各种细胞成分交联,这有助于保持蛋白质和细胞的形态。但一些抗原可能会因交联而被掩藏,需要通过抗原修复的方式暴露掩藏的抗原结合位点。此外,醛类固定剂需要通过通透处理使抗体进入细胞。甲醇和丙酮等有机溶剂可凝聚蛋白质并通透细胞,但细胞形态会受到破坏。表面抗原无需固定即可标记。
进行细胞和组织标记显微检测的最佳浓度为1-10 µg/mL,进行流式细胞术的最佳浓度为0.2-5 µg/mL。最佳浓度需通过试验确定。
放大抗体检测效果的常用方法是生物素-链霉亲和素检测,使生物素化的二抗结合偶联染料的链霉亲和素。该方法能够将信号放大约2-8倍,但在此之前必须先封闭内源性生物素。另一种方法是使用酪胺信号放大技术,将辣根过氧化物酶偶联物与染料标记的酪胺配合使用。该方法能够将信号放大约10-20倍,但在此之前必须先封闭内源性过氧化物酶。最后一种方法是使用Qdot™纳米晶体抗体或链霉亲和素偶联物,根据Qdot™颜色,该方法可产生高于标准有机染料偶联物40倍的信号。
DAPI是一种非常普通的蓝色核复染荧光染料,能对固定和通透的细胞和组织的细胞核进行非常明亮的标记。遗憾的是,人们普遍认为它是介于半通透性到非通透性之间的染色剂,对活细胞的染色效果也不一致。Hoechst™ 33342染料是细胞通透性染料,与DAPI染色有相似的染色结合机制和荧光颜色;它是活细胞成像的首选,且对固定细胞的标记效果和DAPI一样好。
如果进行活细胞成像,CellMask™ 质膜染色剂染色最均匀,被细胞内吞的速度最慢。如果想固定和通透细胞(如进行抗体标记),这种产品并不是最佳选择。麦胚凝集素(WGA)偶联物也能标记活细胞,或者甲醛固定的细胞。它们可以在随后的去垢剂(如Triton™X-100)通透处理后保存下来。但如果细胞已经进行通透处理,WGA也会标记内部结构。因此,如果细胞已通透,则只能使用靶向质膜蛋白的抗体。亲脂性花青染料(如DiI)会标记活细胞的所有膜结构,而不仅仅是细胞质膜。此网页的内容可帮助您进行选择。
首先,在染色和洗涤步骤,确保您的细胞维持在在有利于保持其活力的条件下,包括维持最佳的温度、CO2百分比以及培养基/缓冲液比例——但并非所有的试剂和实验方案都可采用这一方法。其次,优化您的染料浓度和染色时间。您当然希望维持尽可能高的浓度和尽可能长的染色时间,从而能够得到高性噪比,但浓度越高、染色时间越长,试剂对细胞功能和活力的不可预知影响越大,非特异性背景也就越高。
一些类型的细胞会积聚酚红,阻碍使用荧光探针。酚红会淬灭可见光波长范围内的染料。此外,尽管酚红本身并不发荧光,但其中的各种杂质可能会发出荧光。我们有许多不含酚红的培养基可供选择。我们的活细胞成像溶液(基于HEPES)和FluoroBrite™ DMEM已经过优化,不含酚红且无自发荧光。
血清是维持一般细胞健康和功能的必要成分,一些细胞对血清非常敏感。遗憾的是,许多染料会结合血清中的不同成分,从而限制细胞摄入染料。此外,一些血清表现出酯酶活性,会裂解乙酰染料(例如钙黄绿素、AM、FDA等),阻碍其被动扩散进入活细胞。我们的常规建议是,如果您的目的细胞在染色孵育时能耐受短时的无血清环境,最好在无血清培养基或缓冲液中染色。染色完成后,可以再把细胞移回含血清培养基中。如果您的细胞无法耐受无血清环境,则可能需要增加染料浓度,补偿染料与血清成分的非特异性结合。对于乙酰化染料,可尝试使用加热处理的血清,或测试血清的酯酶活性。
大多数培养基都含有酚红,会淬灭可见光波长范围的荧光染料。大多数培养基还含有自发荧光成分——如核黄素——会降低信噪比。我们提供的FluoroBrite™ DMEM和基于HEPES的活细胞成像溶液已针对荧光成像应用进行了优化。此外,我们还提供多种不含酚红的培养基。但是,如果这些产品都不是您的试验的合理选择,为此我们还提供BackDrop™ 背景抑制剂 ReadyProbes™ 试剂,将其加入可淬灭培养基的自发荧光。
染料需要发光成像,在此过程中它们会淬灭或“光漂白”,导致荧光不断变暗、检测效率不断降低。抗淬灭封固剂可以大幅减少光漂白现象。如果您想标记活细胞,可使用ProLong™ Live抗淬灭试剂。如果您想标记后立即封固细胞,然后立即成像并丢弃样品,可采用SlowFade™ Diamond 抗淬灭封固剂,因为其可以保持液态并有良好的折射率。如果您想封固样品后存档样品,ProLong™ Diamond 抗淬灭封固剂会固化以获得更好的折射率,且可存档样品长达数周乃至数月。与其他抗淬灭封固剂不同,此类产品非常适合对荧光蛋白质进行即时成像(无法进行荧光蛋白质存档),并且有含或不含DAPI两种包装规格。更多信息请见此处。
首先,您需要确定自己的成像系统配备的滤光片组、光立方或激光波长,因为这些因素决定着您的波长选择。通常,滤光片组都以包含这些波长的染料命名(例如,“FITC” 滤光片组适于荧光素、Alexa Fluor™488、GFP和其他多数“绿色”染料)。其次,您应该搜索一下这些波长范围内的染料选择及其光谱,了解那些染料与滤光片规格的重叠程度。最后,要使染料的光谱彼此尽可能分开,以减小滤光片组间重叠的几率。通常,不同染料的其他特性会有所不同。例如,Alexa Fluor™ 488染料比荧光素光稳定性更强,对 pH更不敏感。我们的在线荧光光谱查看器工具能帮助您比较多个染料的光谱,并将其与您的滤光片组或激光特性相比对。
仅限研究用途,不可用于诊断操作。