实验遇到问题了吗?
我们致力于您的实验成功,帮助您的实验步入正轨。敬请浏览我们就常见问题为您提供的专业建议。
浏览下列相关问题答疑:
您正准备开展试验?
敬请浏览我们的
入门页面
Gibco™ Geltrex™ 基质
GibcoGeltrex基质是含有细胞粘附所需的胶原IV,层粘连蛋白及其他基质蛋白和生长因子的基底膜抽提物。AlgiMatrix基质只含有不具细胞粘附促进能力的藻酸盐。藻酸盐海绵体中没有能与细胞相互作用的成份。
是的,请尝试使用不同稀释浓度的基质来包被平板。一些客户使用1:100的稀释浓度获得了更好的结果。最佳稀释浓度取决于所使用的细胞系。
是的,这是正常情况。我们在产品开发过程中也见到了类似情形。请在预包被处理后吸去Geltrex溶液,再按常规操作加入细胞。我们使用即用型Geltrex基质预先包被的成品平板来培养H9人体胚胎干细胞,在进执行预包被步骤时有过类似发现。
AlgiMatrix
AlgiMatrix基质在不开封的条件下可稳定放置12个月。一旦开封启,整板都需及时用掉。
使用藻酸盐实际上不会造成任何背景着色。相同的表面性质也避免了细胞的粘附效应——荧光素标记抗体等分子也很难粘附着,因此实际上未发现任何背景染色效果。