Search Thermo Fisher Scientific
Optimize your experiments to get the best results. We’ve compiled a detailed knowledge base of the top tips and tricks to meet your research needs.
View the relevant questions below:
Having problems with your experiment? Visit our
我们提供三种主要的质粒纯化技术:离子交换,硅胶膜,以及ChargeSwitch技术。
260nm吸收值和280nm吸收值的比值(A260/A280)通常被用来判定样本的纯度。对于DNA而言,理想的比值是1.8,但是可以接受的范围为1.7–1.9。A260/A230也经常被用来确定是否存在污染。DNA的A260/A230理想值为1.8–2.0。DNA的纯度也可以用凝胶电泳检测。对于质粒DNA而言,应出现一条明显的单一条带(可能会出现几条额外条带,代表质粒分子的多种形式)。
离子交换纯化推荐用于需要高纯度和低内毒素水平的实验。硅胶纯化的质粒用于转染不是最佳选择,因为其中有较高水平的内毒素和杂质。离子交换柱对于纯化大分子量的质粒效果也更佳。
内毒素是革兰氏阴性菌细胞壁最外层的一部分,对宿主细胞是有毒性的。内毒素会影响哺乳细胞的生长、分化、收缩以及蛋白表达。在细菌细胞裂解过程中,内毒素被释放出来,它能降低转染效率并影响后续的蛋白表达水平。使用我们的PureLink HiPure质粒试剂盒纯化得到的质粒DNA具有和无内毒素试剂盒相同的内毒素水平(0.1 EU/µg),非常适合下游应用。请参阅下列文章以获得有关内毒素的更多信息:Butash KA et al. (2000) Reexamination of the effect of endotoxin on cell proliferation and transfection efficiency. Biotechniques 29(3): 610-614, 616, 618-619.
是的,我们提供EveryPrep™通用多头抽真空装置(Cat. No. K2111-01),可以使用ChargeSwitch Pro Filter Plasmid Mini, Midi, 和Maxi试剂盒直接从该装置上真空洗脱。
Here is a list of DNA/RNA Purification replacement buffers we offer as standalone.
所有被称为“HiPure”的试剂盒均使用离子交换树脂以分离高质粒的质粒DNA,适用于进行转染。Filter试剂盒包含一个滤器以去除细菌裂解物而无需离心,而HiPure FP包含一个滤器和一个沉淀器,从而在去除细菌裂解物和进行DNA沉淀时均无需离心。
是的,PureLink HiPure Plasmid试剂盒可以提取BAC DNA, bacmid DNA, cosmid DNA, 或M13 ssDNA。请参阅使用手册获取详细的步骤。
我们推荐使用我们的PureLink Quick Plasmid试剂盒。该试剂盒使用硅膜柱,带有快速提取步骤(大约需要45分钟的离心)。虽然提取的质粒纯度低于使用PureLink HiPure提取的质粒,但是它适用于测序和克隆。
“HQ”代表“高质量”硅膜柱,相比PureLink Quick Plasmid试剂盒,PureLink HQ试剂盒可以提供纯度略高的质粒DNA。使用PureLink HQ硅膜柱纯化的质粒其内毒素单位小于40 EU/µg。使用PureLink HQ试剂盒纯化的质粒DNA适用于克隆,测序,以及一些转染实验。
对于任何硅膜柱,使用水进行洗脱通常都是可行的。使用缓冲液的优点是吸光度的读值会比较稳定和精确,因为纯水的pH值可能会很低(pH4-5)。
我们不建议降低洗脱缓冲液的体积,因为这将导致产量下降。你可以进行一次额外的洗脱以提高产量。
请参阅下表获知我们的典型产量信息:
柱规格 | 过夜菌培养液体积 | 高拷贝质粒大致产量 |
Miniprep | 1–3 mL | 最高30 µg |
Midiprep | 25–100 mL | 最高150 µg |
Maxiprep | 100–500 mL | 最高750 µg |
Megaprep | 0.5–2.5 L | 最高2.5 µg |
Gigaprep | 2.5–5 L | 最高10 mg |
PureLink HiPure Mini, Midi, 以及Maxi试剂盒可以纯化最大200 kb的质粒,而PureLink HiPure Mega和Giga试剂盒可以纯化最大150kb的质粒。
是的,请参阅以下详细步骤:
是的,请根据以下建议步骤进行:
上述步骤适用于提取最大100kb的质粒。需注意的是线粒体DNA也同时被纯化出来。
我们通常建议在LB培养基中培养E. coli至1–1.5 A600 units/mL (~1 x 109 cells/mL)。
ChargeSwitch技术的特征是带电荷磁珠表面和核酸的结合会随着周围缓冲液pH值的变化,就像“开关”一样可控。在低pH值条件下,该结合表面带正电从而结合带负电的核酸,因而可以用一个简单的洗涤步骤去除蛋白和其它污染物。
请点击此处链接通过一张表格了解ChargeSwitch试剂盒所突破的传统质粒纯化方法存在的哪些局限。
通常而言ChargeSwitch Pro mini试剂盒从5mL菌液可得到25 µg质粒,midi试剂盒从25 mL菌液可得到100–200 µg质粒,而 maxi试剂盒从100 mL菌液可得到500–1,000 µg质粒。试剂盒可以纯化的质粒大小范围通常是3–9 kb。
带filter的试剂盒是基于一个双巢式柱的设计,它能够有助于通过最快最简便的步骤获得高质量的质粒( (<10 EU/µg DNA)。经过改良的缓冲液1可去除更多内毒素。
是的,我们提供BenchPro 2100质粒纯化系统,它是一个完全自动化的大抽纯化系统。
虽然根据您的质粒的大小和拷贝数的不同以及菌种的不同,产量和纯度会有差异,但是我们在几种常用菌种包括C600, DH10B/T1R, DH5alpha, JM109, TOP10, 及XL1-Blu中测试了一种高拷贝质粒(pcDNA3.1),证明平均产量超过500 µg。
MC5001重量轻而且占地小。它包括一个干燥单元,是一个双功能的除湿和膜干燥器。它的噪音水平是60 dB。它在一般的放有 –80°C冰箱和通风橱的实验室工作良好。MC6001是我们的超静音,油填充式的压缩机。它比MC5001重而且高。它也带有相同的干燥单元以降低湿度。
对于LB培养基,你可以向菌液槽内装入最大体积150mL的菌液。对于TB培养基,虽然我们没有测试过,但是根据用户的反馈,将50mL菌液用50 mL培养液稀释后抽提的效果也很好。
你可以移出700µL TE,从而使最终的DNA浓度更高。我们不建议使用少于750 µL TE缓冲液洗脱。
仪器每次运行都要进行一次自我检测,每次大约需要6分钟。
你可以使用一个Hedland气压计测量气流速率。最低的标准是3立方英尺每分钟。气流速率没有上限。
你将需要一个室内的空气输出口(80–100 psi, 3 cfm, 稳定气流速率),或者一台相同规格的压缩机,用来连接到BenchPro 2100质粒纯化工作站。
不能,该仪器使用正压工作,不能用负压工作。它使用室内空气管道工作,它是一条橙色的强制输出空气的管道。气压必须是80–100 psi。
BenchPro 2100质粒纯化工作站可以同时处理一个或两个样本。
不能,BenchPro 2100质粒纯化卡是不能重复使用的。在纯化过程中,E. Coli菌体被捕获在纯化卡内并裂解,所以纯化卡不能重复使用。
废液槽可以重复使用,并且它是由可以进行高压灭菌的材料制成的。你也可以订购新的废液槽。
不能。细胞内衬槽不能重复使用。它们需要在每次程序结束后丢弃。每个BenchPro 2100试剂盒都提供相应的内衬槽和盖子。细胞内衬槽目前不能单独购买。
BenchPro 2100质粒纯化卡和BenchPro 2100试剂槽必须一直保存在原装盒子内以防止卡嘴或槽膜遭到破坏。保存温度应为室温。
是的,你可以使用空气压缩机。请联系技术支持团队获取推荐的型号。空气压缩机需要满足下列条件:
BenchPro 2100仪器需要的人工设置时间小于5分钟。在设置完成后,仪器大约需要90分钟完成整个纯化过程。在纯化过程中你不需要守在旁边。
是的。如果你想得到更高浓度的质粒DNA,你可以在相应的试剂槽内减少洗脱缓冲液的体积。要减小洗脱缓冲液体积,可以使用移液器枪头刺破铝膜,然后移除相应体积的缓冲液。欲获得与此相关的特别指导,请联系技术支持服务。
该仪器可以纯化2.7到20 kb大小的质粒。
是的。使用100mL的LB培养液重悬细胞团块,然后将其加入细胞内衬槽。
平均而言,该仪器可以处理的生物量湿重是0.7到0.9 g。但是,根据所用细胞的不同大小和不同种属,这一指标会有差异。
该仪器纯化的质粒纯度很高,适用于所有下游应用,包括那些对纯度要求很高的应用,例如转染哺乳动物细胞,自动化或手动的DNA测序,PCR扩增,体外转录,细菌转化,克隆,以及标记。
你可以使用湿布擦拭BenchPro 2100仪器表面。不要使用强力的试剂或溶剂清理仪器。清理仪器抽屉的底部时可以使用70%乙醇对其喷雾,然后用纸巾擦拭去除乙醇。
要获得最好结果,请参照下列指导:
我们不建议使用TB或高营养培养液。高细胞密度将堵塞滤膜而降低DNA产量。要获得最佳结果,请根据使用手册的指示进行纯化实验的设置。
是的。可以使用水替代1.5mL的TE缓冲液进行洗脱。小心地刺破装有TE的溶液槽并移除所有TE。用纯水润洗两次,然后向其内加入1.5mL纯水。
我们已经测试了DH10B-T1R, DH5α, JM109, TOP10, 及XL1-Blue,预想所有由上述菌种衍生出来的菌种都可以使用。注意:endA+菌种是可以使用的,但是在最终纯化得到的质粒内可能含有核酸酶活性。
不能。因为BAC克隆太大,所以该仪器不适合提纯BAC克隆。BenchPro2100仪器能够纯化2.7至20 kb大小的质粒。
是的。你可以使用LB培养液或灭菌水重悬该细胞沉淀,使得其600 nm OD值为2.0。
只需使用一个USB设备,您就可以下载所有的软件更新。
下载软件更新后,将USB设备插入仪器后面的插槽内,然后根据屏幕上的说明进行操作。
不能,目前版本的 BenchPro 2100不能和任何实验室信息管理系统进行联接。
不能,目前版本的软件不允许打断程序并继续运行。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.