Search Thermo Fisher Scientific
Having difficulties with your experiment?
We are dedicated to your success. Get back on track. View our expert recommendations for commonly encountered problem scenarios.
您可在此浏览以下问题的解答:
Beginning your experiment?
Visit our
将溶液加热至37°C,保持15分钟,并搅拌溶解。
改善RNA分离结果的10个最佳方法:
1) 立即灭活细胞内源性RNase。
2) 使用合适的细胞或组织储存条件。
3) 充分匀浆样品。
4) 在RNA分离前预处理匀浆物,以去除干扰物。
5) 为样品选择最佳的RNA分离方法。
6) 进行DNase处理。
7) 减少接触环境中的RNase的机会。
8) 根据下游应用选择合适的沉淀方法。
9) 在合适的溶剂中重悬RNA。
10) 保存分离后的RNA的方法要得当。
请点击此处,阅读每条建议的详细内容。
有2种方法可以去除不溶性物质:
如果在这一步不慎使用了异丙醇替代了氯仿,则加入更多异丙醇沉淀所有物质,随后使用TRIzol试剂重悬沉淀并遵循指定的实验方案。RNA得率会降低,但仍有可能在下游RT-PCR得到产物。以下是详细的实验方案:
如果不慎加入的氯仿体积比需求量多出很多,则应加入更多TRIzol试剂,将氯仿与TRIzol试剂的比例维持在0.2mL:1 mL。如果加入了过多氯仿,会将DNA和蛋白质带入水相中。
请查看以下RNA得率较低或得到降解的RNA的原因:
在最初的分离步骤后,一部分中间相随水相一起被移出了。出现这种情况的原因有多种。
在样品中加入糖原有助于改善得率并能和RNA一起沉淀下来(糖原是水溶性的)。聚丙烯酰胺也可用作沉淀少量RNA的载体。另外也可使用鲑鱼精DNA,在沉淀水相时加入。
若已知样品具有高含量的蛋白多糖和/或多糖(如大鼠肝脏、大鼠主动脉、植物),对RNA沉淀步骤做如下改进应该可以从分离的RNA中除去上述污染物:
向每1 mL TRIzol试剂匀浆得到的水相中加入0.25 mL异丙醇,随后加入0.25mL高盐沉淀液(0.8M柠檬酸钠和1.2 M NaCl;无需调整pH)。将溶液混合、离心,并继续使用实验方案中的方法分离。
这种改进的沉淀方法可有效沉淀RNA并维持蛋白多糖和多糖的溶解性。为了从多糖含量很高的植物材料中分离纯化RNA,在使用改进沉淀方法的同时,应对初始匀浆液进行额外的离心。通常,在多糖或蛋白多糖污染不会带来问题时,我们不推荐使用高盐沉淀法,因为这个额外步骤并不会带来任何显著优势。一般来说,在多糖或蛋白多糖污染不会带来问题的情况下纯化RNA样品时,使用或不使用高盐沉淀液,总RNA得率都一样。RNA谱会有细微变化,体现在tRNA量的轻微降低。高盐沉淀会使样品中的tRNA减少。
以下是我们的建议:
沉淀最可能是多糖或细胞膜;DNA应该在中间相。在含血液的样品(如,肝脏)中,可能在沉淀顶部出现可见的红色粘稠层。这最可能是血液产物,不应与上清液一起转移。
降解的RNA可引起260 nm处的吸光度升高。
为防止滤膜被粘稠样品或含大量组织的样品堵塞,应先以10,000–15,000 x g的转速离心净化,并将上清液转移到新管子中,再向裂解/结合液中加入乙醇。
RNA质量/纯度差通常是由于以下原因:
匀浆不完全或加入乙醇后发生沉淀分散,会导致RNA纯化柱堵塞。可通过离心净化匀浆液,除去所有颗粒物或粘稠物。在匀浆液中加入乙醇后要使形成的所有沉淀完全分散。仅将上清液上样到RNA纯化柱上,以避免堵塞。
低RNA得率可能是由于以下原因:
RNA可能被RNase污染。应确保使用了无RNase的设备,并经常更换手套。不恰当的处理也会导致RNA降解。应确保立即处理样品,并且在加入裂解缓冲液后快速进行裂解。最后,富含RNase的组织(如大鼠胰腺)可能需要加入RNase抑制剂或灭活剂以防止RNA降解,或需要加入更多的裂解缓冲液。
若纯化RNA中存在乙醇或盐,会抑制下游酶反应。应确保试剂盒中洗涤缓冲液的使用顺序正确,并在洗脱前去除洗涤缓冲液II的流穿液。将纯化柱放置到洗涤管中并以最大转速离心2-3分钟,从而使纯化柱完全干燥。
可以,该产品具有1mL分装形式(货号 4402960)。
请查看以下可能原因和建议:
在无模板PCR对照中出现PCR产物,表示存在DNA污染。为控制污染,需要采取更为严格的步骤。
如果在没有反转录的阴性对照反应中出现PCR产物,而非无模板对照中,则表示RNA样品中仍存在基因组DNA,并且在实时PCR中扩增了基因组DNA。请参考以下建议:
也可尝试延长裂解反应的孵育时间至8分钟,和/或使用已经升温至25°C的裂解液裂解细胞。
仅限研究用途,不可用于诊断操作。