Search Thermo Fisher Scientific
我们总结了一系列要点提示和技巧并建立了一个详细的知识库,以满足您的各类科研需求,助您优化试验,获得最理想的结果。
浏览下列相关问题答疑:
实验遇到问题了吗?请访问我们的
我们的传统Bolt™ Bis-Tris Plus小型凝胶(货号BGxxxxxBOX,2014年12月31日起停产)只能使用Bolt™小型凝胶电泳槽(2014年12月31日起停产,库存售尽后将停止供应)进行电泳。
我们的新型Bolt™ Bis-Tris Plus小型凝胶(货号NWxxxxxBOX)以及Novex™小型凝胶和NuPAGE™小型凝胶,可使用小型凝胶电泳槽或XCell SureLock™ Mini-Cell。若这些凝胶使用Bolt™小型凝胶电泳槽(2014年12月31日起停产)进行电泳,则有必要升级电泳槽,可将黑色10.5 cm凝胶盒夹凸轮手柄更换为灰色10 cm凝胶盒夹凸轮手柄(货号A26732,凝胶盒夹凸轮手柄装置)。点击此处或视频,可查看凸轮手柄更换说明。
我们的中型凝胶可使用XCell4 SureLock™ Midi-Cell进行电泳。
可以,10 cm x 10 cm x 7 mm凝胶盒的Precise Tris-甘氨酸凝胶可兼容XCell SureLock™ Mini Cell或小型凝胶电泳槽。
在使用转接板的情况下,Precise™ Tris-HEPES凝胶可兼容XCell SureLock Mini Cell或小型凝胶电泳槽。
注意:使用XCell SureLock™ Mini Cell或小型凝胶电泳槽时,1块凝胶需要2个转接板,2块凝胶需要1个转接板。
我们以前提供的XCell6™ MultiGel装置可同时容纳最多6块小型凝胶电泳,但现已停产。
XCell SureLock™ Mini-Cell包括盖子、凝胶张力楔、下液槽、缓冲液核心、缓冲液挡板和切胶刀。
我们的新型Bolt™ Bis-Tris Plus小型凝胶(货号NWxxxxxBOX)以及Novex™小型凝胶和NuPAGE™小型凝胶均可使用XCell SureLock™ Mini-Cell进行电泳。
XCell II™ Mini-Cell已停产,可通过购买适用于XCell II™ Mini-Cell 的SureLock™ Retrofit试剂盒(货号EI0020,包含SureLock™小型电泳槽盖、凝胶张力楔和缓冲液挡板)将其升级为XCell SureLock™ Mini-Cell。
我们推荐每次使用完毕后先用温和的洗涤剂清洗XCell SureLock™ Mini-Cell,再用去离子水冲洗。
您可尝试采用标准的清洁建议,即先用温和的洗涤剂清洗装置,再用去离子水冲洗。
XCell SureLock™ Mini-Cell不受酒精[乙醇]的影响,但不能兼容氯化烃(如氯仿)、芳香烃(如甲苯和苯)或丙酮。
以下是我们可提供的XCell SureLock™ Mini-Cell替换部件:
我们的传统Bolt™ Bis-Tris Plus凝胶(货号BGxxxxxBOX)已于2014年12月31日起停产,该凝胶不可使用XCell SureLock™ Mini-Cell进行电泳,而应使用Bolt™小型凝胶电泳槽(2014年12月31日起停产)。我们的新型Bolt™ Bis-Tris Plus小型凝胶(货号NWxxxxxBOX)可使用XCell SureLock™ Mini-Cell(或小型凝胶电泳槽,货号A25977)进行电泳。
小型凝胶电泳槽套装[去掉]包含小型凝胶电泳槽[电泳液槽]、小型凝胶电泳槽盖、凝胶盒夹(右)10 cm、凝胶盒夹(左)10 cm、小型凝胶电泳槽基座、Novex™电泳适配器和切胶刀。
我们的新型Bolt™ Bis-Tris Plus小型凝胶(货号NWxxxxxBOX)以及Novex™小型凝胶和NuPAGE™小型凝胶,可使用小型凝胶电泳槽进行电泳。请注意,传统Bolt™ Bis-Tris Plus小型凝胶(货号BGxxxxxBOX,2014年12月31日起停产)只能使用Bolt™小型凝胶电泳槽(2014年12月31日起停产,库存售尽后将停止供应)。
请注意,Bolt™小型凝胶电泳槽已于2014年12月31日起停产,库存售尽后将停止供应。小型凝胶电泳槽是Bolt™小型凝胶电泳槽的改良版本,其设计有所改进:
请观看视频,了解小型凝胶电泳槽的操作方法。
小型凝胶电泳槽不兼容氯化烃(如氯仿)、芳香烃(如甲苯和苯)或丙酮。
我们建议:
替换部件 | 货号 |
凝胶电泳槽 | B4478641 |
小型凝胶电泳槽盖 | A25944 |
小型凝胶电泳槽基座 | A25950 |
凝胶盒夹,左 | A25946 |
凝胶盒夹,右 | A25945 |
凝胶盒夹凸轮手柄装置 | A26732 |
我们的传统Bolt™ Bis-Tris Plus小型凝胶(货号BGxxxxxBOX,2014年12月31日起停产)只能使用Bolt™小型凝胶电泳槽(2014年12月31日起停产,库存售尽后将停止供应)进行电泳。
若Bolt™ Bis-Tris Plus小型凝胶(货号NWxxxxxBOX)以及Novex™小型凝胶和NuPAGE™小型凝胶使用Bolt™小型凝胶电泳槽进行电泳,则有必要升级电泳槽,可将黑色10.5 cm凝胶盒夹凸轮手柄更换为灰色10 cm凝胶盒夹凸轮手柄(货号A26732,凝胶盒夹凸轮手柄装置)。凸轮手柄更换说明见视频。点击此处,可获取更多资源。
若10 cm凝胶盒的小型凝胶使用Bolt™小型凝胶电泳槽进行电泳(不将10.5 cm凝胶盒夹凸轮手柄更换为10 cm凝胶盒夹凸轮手柄),请参考使用手册第22页中的说明。
Bolt™小型凝胶电泳槽已于2014年12月31日停产,库存售尽后将停止供应。凝胶电泳槽[电泳液槽](货号B4478641)仍可购买。凝胶盒夹/左(货号B4478593)、凝胶盒夹/右(货号B4478592)、Bolt™电泳槽基座(货号B4478640)和Bolt™电泳槽盖(货号B4478591)已于2014年12月31日停产,库存售尽后将停止供应。替代型号分别为凝胶盒夹/左(货号A25946)、凝胶盒夹/右(货号A25945)、Bolt™电泳槽基座(货号A25950)和Bolt™电泳槽盖(货号A25944)。
若Bolt™ Bis-Tris Plus小型凝胶(货号NWxxxxxBOX)以及Novex™小型凝胶和NuPAGE™小型凝胶使用Bolt™小型凝胶电泳槽进行电泳,则有必要升级电泳槽,可将黑色10.5 cm凝胶盒夹凸轮手柄更换为灰色10 cm凝胶盒夹凸轮手柄(货号A26732,凝胶盒夹凸轮手柄装置)。凸轮手柄更换说明见视频。点击此处,可获取更多资源。
Bolt™小型凝胶电泳槽不受酒精[乙醇]的影响,但不能兼容氯化烃(如氯仿)、芳香烃(如甲苯和苯)或丙酮。
注意:Bolt™小型凝胶电泳槽已于2014年12月31日停产,库存售尽后将停止供应。
我们建议:
注意:Bolt™ 小型凝胶电泳槽已于2014年12月31日停产,库存售尽后将停止供应。
我们的PowerEase™ 90W电源可兼容Bolt™小型凝胶电泳槽。PowerEase™ 500电源(2013年12月31日起停产)也能兼容Bolt™小型凝胶电泳槽。Novex™电源适配器随电泳槽一起提供,用于不能与隐蔽式或不可伸缩式电源线连接使用的电源。
注意:Bolt™小型凝胶电泳槽已于2014年12月31日停产,库存售尽后将停止供应。
请注意,Bolt™小型凝胶电泳槽已于2014年12月31日起停产,库存售尽后将停止供应。小型凝胶电泳槽是Bolt™小型凝胶电泳槽的改良版本,其设计有所改进:
请观看视频,了解小型凝胶电泳槽的操作方法。
XCell4 SureLock™ Midi-Cell包含下液槽、带电线的盖子、2个缓冲液核心、缓冲液挡板、排水挡板、SureLock™组装体和切胶刀。
我们的中型凝胶可使用XCell4 SureLock™ Midi-Cell进行电泳。
可以,XCell4 SureLock™ Midi-Cell是为同时进行1-4块中型凝胶的垂直电泳而设计的。若您想使用XCell4 SureLock™ Midi-Cell进行少于3块凝胶的电泳,可使用XCell4排水挡板。排水挡板应放置于下液槽,替代第二个缓冲液核心。不要向排水挡板中加入任何缓冲液或水。但是,若不小心向排水挡板中加入了水或缓冲液,并不会影响电泳。
不能。虽然NuPAGE™ Novex™中型凝胶可兼容Bio-Rad™ Criterion系统(在使用特定适配器的情况下),但不能使用XCell4 SureLock™ Midi-Cell进行Bio-Rad™ Criterion凝胶电泳。
注意:我们的小型凝胶与Bio-Rad™ Mini-PROTEAN™装置不兼容。
以下是我们提供的XCell4 SureLock™ Midi-Cell替换部件。这些产品只能通过电话订购:
替换部件 | 货号 |
XCell4 SureLock™ Midi-Cell盖子 | WR0101 |
XCell4 SureLock™ Midi-Cell下液槽 | WR0102 |
XCell4 SureLock™ Midi-Cell排水挡板 | WR0106 |
XCell SureLock™升级包(包括1个凸轮、1个缓冲液挡板和2个核心) | WR0112 |
XCell4 SureLock™ Midi-Cell不受酒精[乙醇]的影响,但不能兼容氯化烃(如氯仿)、芳香烃(如甲苯和苯)或丙酮。
若您想使用XCell4 SureLock™ Midi-Cell进行少于3块凝胶的电泳,可使用XCell4排水挡板。排水挡板应放置于下液槽,替代第二个缓冲液核心。不要向排水挡板中加入任何缓冲液或水。但是,若不小心向排水挡板中加入了水或缓冲液,并不会影响电泳。
XCell4 SureLock™组装体或CAM与凝胶张力楔相似。XCell4 SureLock™组装体的主动锁定操作确保每次蛋白质凝胶电泳无故障、无泄漏。将XCell4 SureLock™组装体上的操纵杆向前推入锁定位置,即可产生均匀的水平力,从而将凝胶/缓冲液核心装置牢牢固定在下液槽中。XCell4 SureLock™组装体上有锁定和非锁定位置的标记,使组装过程简单直观。
我们不推荐将XCell SureLock™ Mini-Cell附带的凝胶张力楔用于XCell4 SureLock™ Midi-Cell,因为专为Mini-Cell设计的凝胶张力楔不适合用于Midi-Cell。
XCell4 SureLock™ Midi-Cell应与电泳专用的外加直流电源一起使用。该电源必须:
如果您想使用XCell4 SureLock™ Midi-Cell同时进行4块凝胶电泳,我们推荐使用ZOOM™ Dual Power Supply。其低电压/高电流输出口可处理4块NuPAGE™ Bis-Tris凝胶的电压和电流(电压200 V,电流约800 mA)。
PowerEase™ 90W电源和PowerEase™ 500电源(2013年12月31日起停产)可用于XCell4 SureLock™ Midi-Cell,但同时进行2两块凝胶电泳(200V 时,达到2 x ~200 mA最大电流)时将达到电流上限500 mA。若使用这些电源在XCell4 SureLock™ Midi-Cell中同时进行4块凝胶电泳,电流将超出上限,使电泳速度变慢。电泳耗时大约为原来的两倍。
注意:为了将XCell4 SureLock™ Midi-Cell的隐蔽式电源线连接到不能与隐蔽式或不可伸缩式电源线一起使用的指定电源,请单独使用Novex™电源适配器(货号ZA10001)。
我们推荐每次使用完毕后先用温和的洗涤剂清洗装置,再用去离子水冲洗。
PowerEase™ 300W电源是一种全编程、微处理器控制的电源,专为高通量凝胶电泳设计。该电源界面直观,并具有以下特点:
PowerEase™ 300W电源可容纳8块小型凝胶或16块中型凝胶的电泳和转印。
PowerEase™ 300W电源包含以下组件:
注意:请使用您所在国家/地区允许使用的电源线。北美地区的客户应使用B型电源线;日本的客户应使用JIS 8303电源线;中国的客户应使用GB 15934-2008电源线。澳大利亚/新西兰的客户应使用I型电源线。
PowerEase™ 300W电源的产品规格见使用手册第18页。
为获得最佳结果,我们不推荐在最大电力负载极限下使用PowerEase™ 300W电源。缓冲液条件的变化可导致电压、电流或功率输出容量超出电源最大限制,对性能造成不良影响。
当使用PowerEase™ 300W电源进行1-2块蛋白质凝胶的电泳/转印时,我们推荐使用恒定电压模式以获得最佳性能。
PowerEase™ 300W电源可在限制电压、限制电流或限制功率条件下运行。但是,对于大部分应用,我们推荐在限制电压下操作,因为这具有以下优势:
注意:
根据欧姆定律(V=IR),在限制电流设置下,电压会随电阻的增加而升高。如果在不限制电压的情况下出现局部故障,如连接不良,则非常高的局部电阻可能导致电压升高并达到电源的最大容量。这可能引起局部过热,并损害电泳槽或产生不安全因素。在恒定电流下运行时,我们建议设置电源的电压极限等于或稍高于最大预期电压。
功率与电压和电流呈函数关系,即P=IV。对于标准凝胶电泳,在恒定功率下,电流会降低并引起电压升高。当为了除去上样孔中的过硫酸铵而进行测序凝胶电泳并加热凝胶以获得DNA分离的最佳温度时,可使用功率限制函数。
PowerEase™ 300W电源不需要定期维护,只需偶尔用干布擦拭仪器即可。
关于更换PowerEase™ 300W电源保险丝的详细说明,请参考使用手册第19页。
在NativePAGE™电泳期间,电流下降至低于1 mA很常见。PowerEase™ 300W电源会将此记录为“空载”错误并自动关闭,导致电泳停止。由于无法禁用或关闭PowerEase™ 300W电源的“负载检测”功能,我们建议不要将其用于Native-PAGE电泳。
PowerEase™ 90W电源是一种微处理器控制的电源,专为小型凝胶电泳设计。该电源界面直观,使DNA和蛋白质凝胶电泳的供电操作简单容易。此外,PowerEase™ 90W电源还具有以下特点:
PowerEase™ 90W电源可容纳2块小型凝胶或2块中型凝胶的电泳和转印。
PowerEase™ 90W电源包含以下组件:
注意:请使用您所在国家/地区允许使用的电源线。北美地区的客户应使用B型电源线;日本的客户应使用JIS 8303电源线;中国的客户应使用GB 15934-2008电源线。澳大利亚/新西兰的客户应使用I型电源线。
PowerEase™ 90W电源的产品规格见使用手册第16页。
为获得最佳结果,我们不推荐在最大电力负载极限下使用PowerEase™ 300W[90W]电源。缓冲液条件的变化可导致电压、电流或功率输出容量超出电源最大限制,对性能造成不良影响。
PowerEase™ 90W电源可在限制电压或限制电流条件下运行。但是,对于大部分应用,我们推荐在限制电压下操作,因为这具有以下优势:
注意:根据欧姆定律(V=IR),在限制电流设置下,电压会随电阻的增加而升高。如果在不限制电压的情况下出现局部故障,如连接不良,则非常高的局部电阻可能导致电压升高并达到电源的最大容量。这可能引起局部过热,并损害电泳槽或产生不安全因素。在恒定电流下运行时,我们建议设置电源的电压极限等于或稍高于最大预期电压。
PowerEase™ 90W电源不需要定期维护,只需偶尔用干布擦拭仪器即可。
关于更换PowerEase™ 90W电源保险丝的详细说明,请参考使用手册第17页。
PowerEase™ 500电源已停产。我们的新型替代品为PowerEase™ 300W电源和PowerEase™ 90W电源。
可以。但是,应记住液晶屏幕在冷藏室内会逐渐消失。但是,绿色和红色指示灯表明PowerEase™仍可运行。回到室温后,屏幕将恢复。
注意:PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产,我们的新型替代品为PowerEase™ 300W电源和PowerEase™ 90W电源。
PowerEase™ 500电源可在恒定电压、恒定电流和恒定功率多种条件下运行。默认设置为恒定电压。我们推荐在恒定电压下进行预制胶电泳,原因如下:
如果您想在恒定电流下使用PowerEase™ 500电源进行凝胶电泳,可先设置电压极限(等于或稍高于电泳过程中可达到的最大预期电压),再将电流设置到所需水平。用这种方法,设备会努力达到设定的电压。但是,当达到阈值电流时,电流将不再变化,电泳会转换为恒定电流(限制因素)模式。如果在不限制电压的情况下出现局部故障,如连接不良,则非常高的局部电阻可能导致电压升高并达到电源的最大容量。这可能引起局部过热,并损害电泳装置和/或凝胶,或产生不安全因素。
注意:PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产,我们的新型替代品为PowerEase™ 300W电源和PowerEase™ 90W电源。
PowerEase™ 500电源可在恒定电压、恒定电流和恒定功率多种条件下运行。默认设置为恒定电压。我们推荐在恒定电压下进行预制胶电泳,原因如下:
如果您想在恒定功率下使用PowerEase™ 500电源进行凝胶电泳,可先设置电压极限(等于或稍高于电泳过程中可达到的最大预期电压),再将功率设置到所需水平。如果在不限制电压的情况下出现局部故障,如连接不良,则非常高的局部电阻可能导致局部过热,并损害电泳装置和/或凝胶。
注意:PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产,我们的新型替代品为PowerEase™ 300W电源和PowerEase™ 90W电源。
除了偶尔擦掉仪器上逐渐积累的盐类残留物以外,PowerEase™ 500电源不需要其他定期维护。
注意:PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产,我们的新型替代品为PowerEase™ 300W电源和PowerEase™ 90W电源。
使用PowerEase™ 500电源时,可同时进行电泳的Tris-甘氨酸凝胶或NuPAGE™凝胶数量如下:
Tris-甘氨酸凝胶:10块凝胶,即5块XCell SureLock™小型凝胶
NuPAGE™ Bis-Tris凝胶:2块凝胶,即1块XCell SureLock™小型凝胶
NuPAGE™ Tris-Acetate凝胶:6块凝胶,即3块XCell SureLock™小型凝胶
注意:PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产,我们的新型替代品为PowerEase™ 300W电源和PowerEase™ 90W电源。
线性模式是PowerEase™ 500电源的特色功能,使用手册已对此进行描述。线性模式可在“编辑”界面(在此界面更改时间、电压、功率和电流的设置)进行激活。当进入“编辑”界面时,同时按向左和向右箭头。这会激活另一个带有3个选项菜单的界面,其中第三个选项为线性模式。使用上/下箭头,将光标下移至“线性模式”并开启线性模式。
注意:PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产,我们的新型替代品为PowerEase™ 300W电源和PowerEase™ 90W电源。
凝胶类型 | 时间(小时:分钟) | 电压 | 电流 | 瓦特 |
Tris-甘氨酸 | 1:30 | 125 | 35 | 5 |
NuPAGE™ | 0:35 | 200 | 120 | 25 |
IEF | 1:00 | 100 | 18 | 2 |
1:00 | 200 | 18 | 3.5 | |
0:30 | 500 | 18 | 9 | |
免疫印迹分析 | 1:30 | 25 | 125 | 17 |
NuPAGE™ western | 1:00 | 25 | 160 | 17 |
Tricine | 1:15 | 15 | 90 | 12.5 |
注意:PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产,我们的新型替代品为PowerEase™ 300W电源和PowerEase™ 90W电源。
切胶刀的尺寸为:手柄13 cm,刀片9 cm(长)x 4.5 cm(宽)。
我们可提供一次性的塑料空凝胶盒和制胶梳,您可自行选择并灌制分别用于XCell SureLock™ Mini-Cell、小型凝胶电泳槽或XCell4 SureLock™ Midi-Cell的小型或中型凝胶。为防止泄露,所有凝胶盒均为三侧密封。由于凝胶盒是预先密封好的,所以不再需要笨重的灌胶架。点击此处,可查看空凝胶盒和制胶梳。
提供,详情如下:
我们可提供Novex™凝胶上样滴管,使上样简单、精确。它们是无RNase/DNase和非高温高压消毒的。我们可提供3个品种:标准圆形滴管、平头凝胶滴管和Eppendorf™圆形凝胶滴管。
我们可提供以下蛋白质凝胶干燥系统:
DryEase™玻璃纸的孔径为40微米。
可以兼容。您需要将凝胶放在增强剂溶液中洗涤,然后使用凝胶干燥液进行处理。检测32P的信号时,可以使用玻璃纸。检测35S时,可能需要根据所使用的增强剂决定是否移除上层玻璃纸(是可能实现的)。检测14C时,由于它可穿过玻璃纸,所以无需移除。
Gel-Dry™干燥液为专利配方。
可尝试使用30%甲醇和5%甘油替代Gel-Dry™干燥液。
我们提供以下蛋白质凝胶染色盘:
ZOOM™ IEF组分分离器包括以下组件:
ZOOM™ IEF组分分离器应与电泳和IEF专用的外加直流电源一起使用。该电源必须:
许多电源会在电流低于1 mA时自动关闭。您将需要一台在低电流时不会自动关闭的电源。如果电源有电流和功率限制功能,建议将电流极限设为2 mA,功率极限设为2 W。
ZOOM™ IEF组分分离器盖子上的电导线是嵌入式的,可能不适用于某些电源装置。为了将ZOOM™ IEF组分分离器的电源线连接到特定电源上,请单独使用Novex™电源适配器(货号ZA10001)。
使用以下条件进行分离:
100 V,20分钟
200 V,80分钟
600 V,80分钟
ZOOM™ IEF组分分离器不受酒精[乙醇]的影响,但不能兼容氯化烃(如氯仿)、芳香烃(如甲苯和苯)或丙酮。
我们推荐每次使用完毕后先用温和的洗涤剂清洗ZOOM™ IEF组分分离器,再用去离子水冲洗。盖子上的电线插头插入电源时,不要清洗盖子。
以下是ZOOM™ IPG Runner Mini-Cell的组件:
我们提供ZOOM™ IPGRunner Retrofit试剂盒,用于改装XCell SureLock™ Mini-Cell以进行二维(2D)电泳。
ZOOM™ IPGRunner Retrofit试剂盒包含ZOOM™ IPGRunner缓冲液核心和盖子,它们是专为与XCell SureLock™ Mini-Cell下液槽一起使用以进行2D电泳而设计的。
我们推荐每次使用完毕后先用温和的洗涤剂清洗ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell,再用去离子水冲洗。盖子上的电线插头插入电源时,不要清洗盖子。
ZOOM™ IPGRunner Mini-Cell不受酒精的影响,但不能兼容氯化烃(如氯仿)、芳香烃(如甲苯和苯)或丙酮。
ZOOM™ IPGRunner™系统应与电泳专用的外加直流电源一起使用。该电源必须:
注意:许多电源会在电流低于1 mA时自动关闭。您将需要一台在低电流时不会自动关闭的电源。
ZOOM™ IPGRunner™盖子上的电导线是嵌入式的,可能不适用于某些电源装置。为了将ZOOM™ IPGRunner™的电源线连接到特定电源上,请单独使用Novex™电源适配器(货号ZA10001)。
ZOOM™ Dual Power Supply包含以下组件:ZOOM™ Dual Power Supply、备用保险丝和电源线。
我们建议所有需要250V或更低电压的应用都使用ZOOM™ Dual Power Supply的低电压/高电流侧。
ZOOM™ Dual Power Supply不需要定期维护,只需偶尔用干布擦拭仪器即可。
仅限研究用途,不可用于诊断操作。