Search Thermo Fisher Scientific
我们致力于助您成功。查看我们专业建议帮助您解决蛋白质实验中的常见问题。
查看以下相关问题:
初学者?请浏览
请务必查看电源、设备或凝胶是否存在问题。通常,切断电源或开盖查看是否有连接错误可帮助解决问题。同时,应检查凝胶盒底部的胶带是否已去除以及缓冲液核心装置是否损坏。此外,应确保电泳槽中的缓冲液足以浸没凝胶的上样孔。
以下是可能原因和解决方案:
在IEF电泳期间,电流下降至低于1 mA很常见。大部分电源会将此记录为“空载”错误并自动关闭,导致电泳停止。一些电源可通过禁用或关闭“负载检测”功能来避免上述情况的发生。
在NativePAGE™电泳期间,电流下降至低于1 mA很常见。大部分电源会将此记录为“空载”错误并自动关闭,导致电泳停止。一些电源可通过禁用或关闭“负载检测”功能来避免上述情况的发生。
以下是可能原因和解决方案:
我们建议在加入上层缓冲液槽之前,使用记号笔在凝胶盒上标记出孔的底部。此外,我们也推荐将光源直接放置在XCell SureLock™ Mini-Cell装置后方,照亮实验台区域。
您可购买Novex™电源适配器,货号ZA10001,帮助您将电源线连接到电源上。
以下是一些建议:
以下是可能原因和解决方案:
以下是可能原因和解决方案:
以下是可能原因和解决方案:
我们建议在将凝胶盒放置在电泳槽中之前,使用记号笔在凝胶盒上标记出孔的底部。
以下是可能原因和解决方案:
我们建议在将凝胶盒放置在凝胶电泳槽中之前,使用记号笔在凝胶盒上标记出孔的底部。
以下是出现波浪形条带的可能原因和解决方案:
这可能是因为Bolt™凝胶盒在安装至电泳槽时插反了(大玻璃板朝前,上样孔朝后),尽管这很难实现。当凝胶反向插入时,电流从凝胶底端流向顶端,导致样品反向电泳。对调导线将转换凝胶电泳方向,但会导致电流从阳极流向阴极。阴极是由带有铂涂层的不锈钢制成,阳极是由铂丝制成。电子从阳极流向阴极,会导致钢芯生锈。但是,当正确连接导线时,电子从阴极流向阳极,铂丝作为电子受体则不会生锈。
注意:当凝胶盒正确插入时,凝胶盒上的印刷字体(凝胶类型、SKU和有效期)是反向的(从右向左阅读)。
以下是一些可能原因和解决方法:
以下是可能原因和解决方案:
以下是可能原因和解决方案:
我们推荐使用Novex™电源适配器(货号ZA10001),帮助您将导线连接到您的电源上。该适配器随XCell4 SureLock™ Midi-Cell一起提供。如果使用这种适配器不能解决问题,您可联系电源生产商询问是否有其他方法。
以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
交流电电源线未连接 | 检查交流电电源线两端的连接情况。使用正确的电源线。 |
保险丝熔断 | 更换保险丝。 |
以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
电泳槽导线未连接到电源或电泳装置,或电泳槽出现短路 | 检查电源和电泳槽的连接处,确保连接完好无损;检查电泳装置中的电线。重新连接好电线以接通电路。按开始/暂停按钮,重新开始电泳。 |
由预制胶上的胶带残留、错误的缓冲液浓度或电泳槽中错误的缓冲液体积导致的高电阻 | 应确保移除预制胶上的胶带、正确配制缓冲液并在电泳装置中加入推荐的缓冲液体积。 |
电流低于可接受额定值(10 mA) | 电源具有内置的“空载检测”功能,可随时检测电流是否低于可接受额定值10 mA。 |
这表示电路中断。请进行以下检查:
这最可能是因为在运行期间检测到接地泄漏。应检查电泳系统是否存在不正确的接地情况,然后关闭和打开电源开关以重启电源。
这可能是因为电源过热。请执行以下操作:
以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
负载超过3 A | 电源的最大输出量为3 A,所以应确保不超过3 A。 |
电源保险丝熔断 | 按照使用手册第19页的说明更换保险丝。 |
输入电压错误 | 检查电源接入口附近的输入电压开关。 |
以下是发生这种情况的可能原因:
以下是出现该错误的可能原因和解决方案:
PowerEase™ 300W电源配有一个备用保险丝。请参见使用手册第19页对更换保险丝的详细说明。
在NativePAGE™电泳期间,电流下降至低于1 mA很常见。PowerEase™ 300W电源会将此记录为“空载”错误并自动关闭,导致电泳停止。由于PowerEase™ 300W电源无法禁用/关闭“负载检测”功能,所以我们不推荐将其用于Native-PAGE电泳。
以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
交流电电源线未连接 | 检查交流电电源线两端的连接情况。使用正确的电源线。 |
保险丝熔断 | 更换保险丝。 |
原因 | 解决方案 |
电泳槽导线未连接到电源或电泳装置,或电泳槽出现短路 | 检查电源和电泳槽的连接处,确保连接完好无损;检查电泳装置中的电线。重新连接好电线以接通电路。按开始/暂停按钮,重新开始电泳。 |
由预制胶上的胶带残留、错误的缓冲液浓度或电泳槽中错误的缓冲液体积导致的高电阻 | 应确保移除预制胶上的胶带、正确配制缓冲液并在电泳装置中加入推荐的缓冲液体积。 |
电流降低至低于可接受额定值(4 mA) | 电源具有内置的“空载检测”功能,可随时检测电流是否低于可接受额定值4 mA。 |
这最可能是因为在运行期间检测到接地泄漏。应检查电泳系统是否存在不正确的接地情况,然后关闭和打开电源开关以重启电源。
这可能是因为电源过热。请执行以下操作:
以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
负载超过500 mA | 电源的最大输出量为500 mA,所以应确保不超过500 mA。 |
电源保险丝熔断 | 按照使用手册第17页的说明更换保险丝。 |
输入电压错误 | 检查电源接入口附近的输入电压开关。 |
以下是发生这种情况的可能原因:
以下是出现该错误的可能原因和解决方案:
PowerEase™ 90W电源配有一个备用保险丝。请参见使用手册第17页对更换保险丝的详细说明。
以下是可能原因和解决方案:
注意:PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产,我们的替代产品为PowerEase™ 90W电源和PowerEase™ 300W电源。
以下是可能原因和解决方案:
注意:PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产,我们的替代产品为PowerEase™ 90W电源和PowerEase™ 300W电源。
我们建议重置装置,方法是按住前面板的电源按钮,同时将后方的电源开关关闭并再次开启。然后松开前方的电源按钮。
注意:PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产,我们的替代产品为PowerEase™ 90W电源和PowerEase™ 300W电源。
当缓冲液温度超过预设的温度极限时,会发生这种情况。我们推荐检查电流和功率设置是否符合正确的运行条件。同时,确保正确配制缓冲液并升高温度极限。
注意:PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产,我们的替代产品为PowerEase™ 90W电源和PowerEase™ 300W电源。
这表示所选的凝胶数量超过设定的电流极限。由于凝胶数量受到可用最大电流的限制,所以我们推荐减少凝胶数量或改变电流设置。
注意:PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产,我们的替代产品为PowerEase™ 90W电源和PowerEase™ 300W电源。
这表示所选的凝胶数量超过设定的功率极限。由于凝胶数量受到可用最大功率的限制,所以我们推荐减少凝胶数量或改变功率设置。
注意:PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产,我们的替代产品为PowerEase™ 90W电源和PowerEase™ 300W电源。
以下是更换PowerEase™ 500电源保险丝的说明:
注意:PowerEase™ 500电源配备的备用保险丝已于2013年12月31日起停产。/p>
出现这种错误信息是因为电源检测到通过设备的电流不足。这种错误信息最常见于PowerEase™ 500电源用于IEF凝胶或NativePAGE™ Blue凝胶电泳时,这种情况下电流会降到非常低的水平。通过禁用“负载检测”功能(仅在出现错误信息时这样做)可避免上述问题的出现;菜单屏幕显示了运行参数,您可在选中电压时点击向左箭头,转到“负载检测”。使用向上或向下箭头,将“负载检测”由“开”调到“关”(见下图)。这种改变应该不会使凝胶电泳出现问题。
注意:PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产,我们的替代产品为PowerEase™ 90W电源和PowerEase™ 300W电源。
PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产。我们不提供该仪器的原理图、零部件或维修服务。
PowerEase™ 500电源已于2013年12月31日起停产。我们不提供该仪器的重新校准服务。
高电压指示灯(琥珀色或红色)是表示电源正在运行的警示灯。该灯亮起时,不要拔掉电源线。
干燥速度太快会使凝胶变白,这通常发生在过度通风或温暖的环境下。您可用Kimwipe™纸在凝胶上轻轻涂去离子水,使变白部分再水化。然后在黑暗、干燥、不通风的地方再次干燥凝胶,例如抽屉或橱柜。
通常情况下,不需要剥离玻璃纸。如果您的信号非常微弱并且您担心信号获取,那么,可先使用湿毛巾摩擦凝胶的上表面,再剥离玻璃纸。然后,将凝胶通风干燥几分钟,再进行放射自显影检测。
请参考以下可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
玻璃纸之间有空气 | 使用充足的凝胶干燥溶液,防止凝胶和玻璃纸间产生气泡 |
玻璃纸的张力过大 | 在组装干燥系统时,注意不要拉扯玻璃纸 |
凝胶边缘有毛边或小裂纹 | 修剪凝胶的毛边,从而消除裂缝的起始点 |
干燥过程中,玻璃纸滑动 | 应确保夹子牢牢固定住干燥系统的四个边缘 |
以下是可能原因和解决方案:
以下是可能原因和解决方案:
以下是可能原因和解决方案:
阳极端密封器连接有一个黑色的环状摩擦密封圈。如果难以将阳极端密封器插入槽组装管中,可去掉黑色的环状摩擦密封圈。
去掉环状摩擦密封圈可能导致阳极端密封器和样品槽滑入槽组装管中。如果发生这种情况,则在阳极端密封器上添加一个环状摩擦密封圈。
检查样品槽或凹槽是否有任何损坏。使用备件盒中的另一个样品槽。
尝试用棉签在密封圈周围轻轻涂抹硅胶,润滑阴极槽密封器(黑色环状)。大部分实验通常都有硅胶。如果槽密封器损坏,则使用备件盒中新的槽密封器更换。
这可能是因为样品槽间发生泄漏。请根据使用手册中的说明,将样品槽安装到槽组装管中。分离器组装不恰当,会导致密封不良,引起组分泄漏和污染。应按照使用手册的说明,将样品槽环状密封器正确插入到样品槽的凹槽中,并将ZOOM™ Disk放到槽上。
一个可能的原因是电极间连接不良或电路未闭合。应确保在Electrode Wicks中加入600 μL去离子水,并且凝胶暴露于凝胶盒的阳极和阴极端。检查电源。确保关闭电源的“负载检测”功能,使电源能够在低电流下运行。
以下是可能原因和解决方案:
以下是可能原因和解决方案:
以下是可能原因和解决方案:
以下是可能原因和解决方案:
这表示电路中断。请进行以下检查:
这表示在运行期间检测到接地泄漏。应检查电泳系统是否存在不正确的接地情况。然后关闭和打开电源开关以重启电源。
这表示电源过热。关闭电源并检查电源风扇周围的气流是否充足。降温后,通过接通电源开关重启电源。如果您无法重启仪器,请关闭电源并从电源插座上拔掉电源线,然后发送邮件至lifescience-CNTS@thermofisher.com来联系技术服务。
以下是更换ZOOM™ Dual Power Supply保险丝的说明:
注意:ZOOM™ Dual Power Supply有一个备用保险丝。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.