实验遇到问题了吗?
我们致力于确保您的成功,让您重回正轨。敬请浏览我们就您常见的问题提供的专业建议。
浏览下列相关问题解答:
您正准备尝试试验?
敬请浏览我们的
入门页面
您可于离心后通过肉眼观察管底沉淀的MembranePro™颗粒。您也可通过受体-配体结合实验来测试MembranePro™颗粒的功能。 
尽管您可测试其他的表达载体和启动子,不过我们还是建议使用pEF6 V5-His TOPO TA表达载体来优化蛋白表达,因为这些试剂盒的性能曾针对包含EF-1α启动子的表达载体进行过专门优化。 
尽管您可测试并使用其他细胞系,不过我们还是推荐您使用试剂盒自带的293FT细胞,因为该试剂盒的性能(即,转染效率)曾针对这一细胞系进行过专门的优化。 
尽管您可测试并使用其他细胞系,不过我们还是推荐您使用Expi293F™细胞,因为该试剂盒的性能(即,使用ExpiFectamine™转染试剂所获得的转染效率)曾针对这一细胞系进行过专门的优化。