远离"呼吸"的痛
— 赛默飞感染性疾病解决方案
助力医院全自动检测
“超级”医院做“超级”血培养
— 赛默飞临床微生物解决方案
助力医院做全自动快速血培养
幼儿园突发疫情,病原如何快速锁定?
— 赛默飞感染性疾病检测解决方案
助力下呼吸道感染检测
移植 - 拯救生命的力量
— 赛默飞移植诊断解决方案
助力移植患者开启人生新篇章
幼儿园突发疫情,病原如何快速锁定?
赛默飞感染性疾病检测解决方案助力下呼吸道感染检测
突发疫情,原因不明
2015年5月,江西省宜春市万载县一幼儿园数十人出现以原因不明的发热、咳嗽为主要症状,并继发肺部感染的聚集性疫情。由于疫情发生突然,原因不明,且影响了数十名幼儿,这个事件受到了当地政府的高度重视。
2015年5月初赣西晚报突发疫情报道
抽丝拨茧,探明缘由
为探明原因,江西省疾控中心与江西省宜春市疾控中心通力协作,只为尽早确认疫情传染病原。
宜春市疾控中心第一时间响应,5月4日,宜春市疾控中心进行了采样,并做了流感病毒和手足口病毒检测,结果为阴性。5月4日下午,样品就被安排送至江西省疾控中心。
同时,宜春市疾控中心溯源的步伐并未停止。5月5日凌晨,宜春市疾控中心在Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Flex实时荧光定量PCR系统上利用赛默飞感染性疾病检测解决方案中的Applied Biosystems™ TaqMan™ 多重呼吸道病原体检测板检测出此次突发疫情的主要病原体为腺病毒。
而江西省疾控中心随后在赛默飞感染性疾病检测解决方案中的Applied Biosystems™ 7500实时荧光定量PCR系统上利用商业化试剂盒复核和确认了主要病原体确为腺病毒。
5月6日,疾控专家使用Applied Biosystems™ 3500 基因分析仪进行测序,确定该疫情传染病源腺病毒7型。
5月7日,疾控专家利用赛默飞感染性疾病检测解决方案中使用Ion GeneStudio™ S5系列高通量测序系统进行病毒全序列测定,2天之内直接从患儿样品获得腺病毒全序列,再次确认为腺病毒7型。
多技术联合,赛默飞助力江西疾控迅速控制疫情
多技术联合,迅速控制疫情
最终在赛默飞感染性疾病解决方案多平台的通力协作下,及时迅速的控制了疫情。
点击下载