세포유전 분석용 GIBCO® 배지, 시약 및 보충제
- 세포유전학에 최적화 및 적합성 사전 검증
- 높은 분열 지수(mitotic index) 제공
- 우수한 염색체 형태학적 결과
- 분석 및 해석이 용이한 분명하고 재현성 있는 결과 제공
GIBCO® 배지, 시약 및 보충제는 특수 조합되며, 독립적 실험실이 응용성을 검사하여 표준 임상 세포유전 프로토콜에서 분명하고 재현성 있는 결과를 전달합니다. 각 배지는 양수 세포, 융모막 융모 샘플, 골수 세포 또는 말초 혈액 임파구의 분석을 위해 설계 및 최적화되었습니다.
양수 및 융모막 융모 세포
인간의 1차 양수 세포 또는 융모막 융모 세포를 배양하고자 한다면, AminoMAX™ 배지가 적합한 제품입니다. 당사의 제제는 세포 부착, 성장률을 증가시키고 높은 메타페이스(metaphase) 수율을 제공하도록 설계되었습니다.
골수 세포
골수 흡입은 독특하고 귀중한 연구 데이터를 제공하지만, 세포수가 일반적으로 매우 적으므로 선택하는 배지가 더 이상 중요하지 않을 수도 있습니다. MarrowMAX™ 배지는 최적의 성장을 위한 새로운 간질 세포 적응형 배지를 포함하며, 보충 배지가 필요 없으므로 시간과 비용을 절약해 줍니다.
말초 혈액 임파구
PB-MAX™ 핵형분석 배지는 완전 보충된 RPMI 기반 배지로, 말초 혈액 임파구의 핵형 분석에 최적화되었습니다. 바로 사용할 수 있으며, 성능 및 신뢰성이 입증되었습니다.
핵형분석 시약
KaryoMAX® 제품군 및 시약은 배양 시간 및 수확일을 감소시키도록 설계되었습니다.