af81 - 기술/시료/제품/리소스/문의하기/학습 센터(LS)
전자 현미경
전자 현미경을 사용한 구조 생물학 연구
본래의(native) 고분해능 구조 생물학을 위한 초저온 전자 현미경.
최첨단 구조 생물학 연구는 분자의 기능적 생체내(in vivo) 상태를 최대한 유사하게 반영하는 조건에서 분자 메커니즘을 연구할 것을 요구합니다. 최근까지 연구원들은 구조 규명을 위해 X선 결정학에 의존했지만, 이러한 시료는 결정화 과정에서 본래의 고유한 환경을 벗어 날 수 밖에 없습니다. 그 뿐만 아니라, 결정화는 시간이 많이 소모되고 일부 단백질은 결정화될 수 없기 때문에 이 기술은 모든 시료에 대해 적합한 것은 아닙니다. (특히 거대 단백질 복합체들은 원형 기능에 대한 훌륭한 통찰력을 제공함에도 불구하고, 안정화와 결정화가 어려웠습니다.) 가능한 원형 상태와 가까운 구조를 관찰하려면, 초저온 조건에서 보존 및 관찰이 필수입니다. 이것은 초저온 전자 현미경 검사(Cryo-EM)를 통해 수행할 수 있습니다.
구조 생물학자는 Cryo-EM을 사용하여 생물학적으로 관련있는 형태로 단백질과 바이러스를 연구할 수 있을 뿐만 아니라, 이러한 시료가 다른 마커 분자나 화합물과 어떻게 상호작용하는지도 밝혀낼 수 있습니다. 크기, 복잡성 및 유연성은 더이상 고분해능 구조 규명을 가로막는 장애물이 아닙니다.
잠재적 단백질 구조를 보여주는 Cryo EM plot이 이 기술로 인해 가능해졌습니다.PDB에서 현재 발견된 단백질 구조와 그 복잡성의 플롯 비교. 초저온 전자 현미경은 크고 복잡한 시스템에서 새로운 범위의 구조적 통찰력을 얻을 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
리소스
시료
단백질 분석
초저온 전자 현미경은 거의 원자 분해능 수준의 3D 단백질 구조를 제공합니다. 생명 유지에 필수적인 세포 환경 뿐만 아니라 복합체와 결정화-내성(crystallization-resistant) 시료의 구조적 정보를 알아낼 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
바이오제약 연구
완전히 수화된 상태에서 작은 분자 및 단백질 바이오로직스의 상세 정보를 거의 원자 분해능 수준으로 제공할 수 있으므로 초저온 전자 현미경으로 구조적 신약 발견이 가능해졌습니다.
자세히 알아보기 ›
바이러스 분석
Cryo-EM은 바이러스 입자, 항원-항체 인터페이스를 거의 원자 분해능 수준의 3D 구조로 시각화할 수 있습니다. 바이러스는 고유한 구조적 대칭성으로 인해 Cryo-EM 분석 대상으로 이상적입니다.
자세히 알아보기 ›
기술
단일 입자 분석
단일 입자 분석(SPA)은 거의 원자 분해능 수준에서 구조의 규명과 동적 생물학적 프로세스 및 생물학적 분자 복합체/조립체의 구조 규명을 가능하게 하는 초저온 전자 현미경 기술입니다.
자세히 알아보기 ›
초저온 단층촬영(Cryo-Tomography)
초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)은 개별 단백질에 대한 구조적 정보 뿐만 아니라 세포내 공간 정렬에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 진정으로 독창적인 기술이며 왜 이 방법이 세포 생물학에 엄청난 잠재력을 가지고 있는지를 설명해 줍니다. Cryo-ET는 광학 현미경과 단일 입자 분석 같은 거의 원자 분해능 수준의 기술 사이의 간극을 해소할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
MicroED
MicroED는 작은 분자 및 단백질 구조 측정에 응용할 수 있는 흥미로운 신기술입니다. 이 방법을 사용하면 불균질 혼합물에서도 개별 나노 결정(<200nm 크기)으로부터 원자의 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
통합 구조 생물학
단백질 기능에 대해 이해하려면, 개별 단백질 이상의 복잡한 구조 정보 를 알아야 합니다. 통합적인 구조 생물학은 질량 분석법과 cryo EM 을 결합하여 대규모 동적 복합 구조에 대해 파악합니다.
자세히 알아보기 ›
단일 입자 분석
단일 입자 분석(SPA)은 거의 원자 분해능 수준에서 구조의 규명과 동적 생물학적 프로세스 및 생물학적 분자 복합체/조립체의 구조 규명을 가능하게 하는 초저온 전자 현미경 기술입니다.
자세히 알아보기 ›
초저온 단층촬영(Cryo-Tomography)
초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)은 개별 단백질에 대한 구조적 정보 뿐만 아니라 세포내 공간 정렬에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 진정으로 독창적인 기술이며 왜 이 방법이 세포 생물학에 엄청난 잠재력을 가지고 있는지를 설명해 줍니다. Cryo-ET는 광학 현미경과 단일 입자 분석 같은 거의 원자 분해능 수준의 기술 사이의 간극을 해소할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
MicroED
MicroED는 작은 분자 및 단백질 구조 측정에 응용할 수 있는 흥미로운 신기술입니다. 이 방법을 사용하면 불균질 혼합물에서도 개별 나노 결정(<200nm 크기)으로부터 원자의 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
통합 구조 생물학
단백질 기능에 대해 이해하려면, 개별 단백질 이상의 복잡한 구조 정보 를 알아야 합니다. 통합적인 구조 생물학은 질량 분석법과 cryo EM 을 결합하여 대규모 동적 복합 구조에 대해 파악합니다.
자세히 알아보기 ›
제품
기기 카드 원본 스타일시트
Krios G4 Cryo-TEM
  • 개선된 인체공학
  • 신생 실험실과 기존 실험실 모두에서 간편한 설치
  • 생산성과 자동화의 극대화
  • 고분해능 3D 재구성을 위한 최상의 이미지 품질
Glacios Cryo-TEM
  • 80 ~ 200kV의 유연한 가속 전압
  • 초저온 시료 조작을 위한 업계 최고의 Autoloader
  • 작은 공간 차지
  • 향상된 사용 편의성
Tundra Cryo-TEM
  • 생물학 관련 분해능에서 구조적 정보 제공
  • 공간 효율성 및 비용 효율성
  • 간편하고 반복적인 시료 최적화
  • 간소화된 데이터 수집을 위한 고유한 AI 알고리즘
Talos Arctica TEM
  • 빨라진 데이터 획득 속도
  • 로봇 시료 처리 및 & 자동 로딩으로 높은 데이터 처리
  • 무인 플랫폼 가동 및 자동 데이터 획득
  • 원격 진단과 예방적 서비스를 통한 낮은 소유 비용
Vitrobot 시스템
  • 완전 자동 시료 유리화
  • 블로팅(Blotting) 장치
  • 반자동 그리드(Semi-automated grid) 이동
  • 높은 시료 처리량
Selectris 및 Selectris X 이미징 필터
  • 높은 안정성 및 원자 분해능 이미징을 위한 설계
  • 간편한 조작
  • 최신 세대 Thermo Scientific Falcon 4 Direct Electron Detector와 함께 사용
Falcon 4 Detector
  • 앞선 검출 양자 효율
  • 이전 제품보다 10x 짧은 노출 시간
  • Thermo Scientific 소프트웨어에 완전 통합
  • 빌트인 데이터 관리 기능
Tomography 5
소프트웨어
  • 자동 multi-site batch 단층촬영
  • 자동 카세트 맵핑
  • 최적의 전자 선량을 위한 선량 대칭 기울기 체계
  • Selectris 이미징 필터와 완벽하게 통합
EPU 2 소프트웨어
  • 단일 입자 획득을 위한 현미경 통합형 솔루션
  • 고처리량 입자 수집에 최적화
  • 필름, CCD 카메라 및 직접 전자 검출기와 호환 가능
문의하기
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change Applications H3 to p with em-h3-header class