Search Thermo Fisher Scientific
유리화를 통해 시료 구조에 거의 영향이 없는 비정형 고체를 형성할 수 있습니다. 이는 분자를 둘러싸고 있는 수분이 결정화되지 않도록 시료를 빠르게 냉각해야 하는 세포 생물학과 구조 생물학 연구에서 매우 중요한 기술입니다.
성공적인 유리화는 단일 입자 분석(SPA, single particle analysis), 초저온 전자 단층촬영(cryo-ET) 및 MicroED와 같은 구조 생물학 분야에서 중요한 단계입니다. Thermo Scientific Vitrobot Mark IV 시스템은 중요한 유리화 파라미터를 일정하게 유지하여 유리화된 입자나 세포 구성 요소의 이미징 전에 시료의 품질을 향상시킵니다.
Vitrobot 시스템은 시료 준비 장치로서 세포 생물학 및 분자 이미징 같은 까다로운 과학 분야에서 매우 가치가 높습니다. 분석 물질의 진정한 콜로이달(colloidal) 구조가 중요시되는 식품, 산업계, 제약 및 나노 기술 응용 분야에도 동일하게 적용될 수 있습니다.
중량 | 31kg |
크기(l/w/h) | 413mm x 20mm x 890mm |
전원 공급 장치 | 110 - 230 V 50 - 60 Hz 퓨즈: 4AT(110V USA) 퓨즈: 2AT(230V 유럽) |
전원 케이블 | 90 - 250 V |
작동 파라미터 | |
---|---|
작동 온도 | 4 – 60 °C (18 – 25 °C 범위의 주변 온도에서) |
펠티어(peltier) 제어 가열/냉각 | |
100%의 상대 습도 유지 | |
초음파로 습도 제어 |
동급 최강의 약물 개발을 위해 더 많은 주요 약물 표적 클래스에 대한 합리적인 약물 설계를 활용하는 방법을 알아 보십시오.
Cryo-EM 기술은 3D 생물학적 구조를 거의 원형(native) 상태에서 다양한 스케일로 관찰할 수 있어, 신속하고 효율적인 치료제 개발에 도움을 줍니다.
초저온 전자 현미경은 거대 복합체, 유연한 종 및 막 단백질같은 까다로운 생물학적 대상의 구조 분석을 가능하게 합니다.
단일 입자 분석
단일 입자 분석(SPA)은 거의 원자 분해능 수준에서 구조의 규명과 동적 생물학적 프로세스 및 생물학적 분자 복합체/조립체의 구조 규명을 가능하게 하는 초저온 전자 현미경 기술입니다.
초저온 단층촬영(Cryo-Tomography)
초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)은 개별 단백질에 대한 구조적 정보 뿐만 아니라 세포내 공간 정렬에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 진정으로 독창적인 기술이며 왜 이 방법이 세포 생물학에 엄청난 잠재력을 가지고 있는지를 설명해 줍니다. Cryo-ET는 광학 현미경과 단일 입자 분석 같은 거의 원자 분해능 수준의 기술 사이의 간극을 해소할 수 있습니다.
MicroED
MicroED는 작은 분자 및 단백질 구조 측정에 응용할 수 있는 흥미로운 신기술입니다. 이 방법을 사용하면 불균질 혼합물에서도 개별 나노 결정(<200nm 크기)으로부터 원자의 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
단일 입자 분석
단일 입자 분석(SPA)은 거의 원자 분해능 수준에서 구조의 규명과 동적 생물학적 프로세스 및 생물학적 분자 복합체/조립체의 구조 규명을 가능하게 하는 초저온 전자 현미경 기술입니다.
초저온 단층촬영(Cryo-Tomography)
초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)은 개별 단백질에 대한 구조적 정보 뿐만 아니라 세포내 공간 정렬에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 진정으로 독창적인 기술이며 왜 이 방법이 세포 생물학에 엄청난 잠재력을 가지고 있는지를 설명해 줍니다. Cryo-ET는 광학 현미경과 단일 입자 분석 같은 거의 원자 분해능 수준의 기술 사이의 간극을 해소할 수 있습니다.
MicroED
MicroED는 작은 분자 및 단백질 구조 측정에 응용할 수 있는 흥미로운 신기술입니다. 이 방법을 사용하면 불균질 혼합물에서도 개별 나노 결정(<200nm 크기)으로부터 원자의 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
초저온 전자 현미경은 거의 원자 분해능 수준의 3D 단백질 구조를 제공합니다. 생명 유지에 필수적인 세포 환경 뿐만 아니라 복합체와 결정화-내성(crystallization-resistant) 시료의 구조적 정보를 알아낼 수 있습니다.
완전히 수화된 상태에서 작은 분자 및 단백질 바이오로직스의 상세 정보를 거의 원자 분해능 수준으로 제공할 수 있으므로 초저온 전자 현미경으로 구조적 신약 발견이 가능해졌습니다.
Cryo-EM은 바이러스 입자, 항원-항체 인터페이스를 거의 원자 분해능 수준의 3D 구조로 시각화할 수 있습니다. 바이러스는 고유한 구조적 대칭성으로 인해 Cryo-EM 분석 대상으로 이상적입니다.
최적의 시스템 성능을 보장하기 위해 세계 수준의 현장 서비스 전문가 네트워크, 기술 지원 및 인증된 예비 부품을 제공해드립니다.