be51- 응용분야/기술/제품/문의하기/학습 센터(LS)
단백질은 세포의 기능적 질서를 유지하면서 생명체의 주요 분자 기작 역할을 담당합니다. 단백질의 구조는 단백질 기능에 관한 정보를 제공하므로 구조 정보를 정확히 밝히는 것은 생리학, 제약 분야 그리고 바이오소재의 진보를 위한 생물학적 이해의 기본입니다.
초저온 전자 현미경(Cryo-EM)은 광범위한 단백질과 단백질 복합체를 포함하여 광범위한 바이오 분자의 3D 구조 정보를 밝혀주는 확립된 방법입니다.
최근까지 X선 결정학 방법으로 단백질을 재구성하거나 시각화하기 위해 이들을 결정화해야 했습니다. 또한 이 방법에는 몇 가지 단점이 있습니다. 결정화에는 시간이 소요되고 단일하게 정제된 단백질(단량체나 이량체)에만 적용할 수 있으며 일부 단백질은 결정화되지 않습니다. 또한 세포 환경을 벗어난 상태로 중요한 구조 정보가 배제된 채, 구조 측정이 이루어집니다.
단일 입자 분석(SPA), 초저온 전자 단층촬영(cryoET), 마이크로 전자 회절(MicroED) 등 여러 가지 기술로 구성된 Cryo-EM은 단백질, 단백질 복합체 및 역학 연구에 혁명을 일으켰습니다.
GABA receptor protein within a lipid nanodisk, generated with cryo electron microscopy.
약물 Ro-15-4513와 결합된 나노디스크에서 GABA 수용체 세포막 단백질의 3D 재구성. 표시된 분해능은 2.75Å입니다. Falcon4 검출기로 Krios Cryo-TEM에서 수집한 데이터. 이미지 제공: Simonas Masiulis, Radu Aricescu, MRC-LMB Cambridge 및 Evgenia Pechnikova, Abhi Kotecha, Thermo Fisher Scientific
Granulin protomer structure generated by micro electron diffraction.
원자 분해능 세부 정보를 볼 수 있는 초저온 전자 현미경(MicroED)에 의해 생성된 Granulin protomer (29kDa) 구조.
전자 현미경
단백질 전자 현미경
거의 원자 수준의 구조적 통찰력을 위한 단백질 Cryo-EM 분석
응용분야
구조 생물학 연구
구조 생물학 연구
초저온 전자 현미경은 거대 복합체, 유연한 종 및 막 단백질같은 까다로운 생물학적 대상의 구조 분석을 가능하게 합니다.
전염병 연구
전염병 연구
Cryo-EM 기술은 3D 생물학적 구조를 거의 원형(native) 상태에서 다양한 스케일로 관찰할 수 있어, 신속하고 효율적인 치료제 개발에 도움을 줍니다.
신약 개발
신약 발견
동급 최강의 약물 개발을 위해 더 많은 주요 약물 표적 클래스에 대한 합리적인 약물 설계를 활용하는 방법을 알아 보십시오.
기술
단일 입자 분석
단일 입자 분석(SPA)은 거의 원자 분해능 수준에서 구조의 규명과 동적 생물학적 프로세스 및 생물학적 분자 복합체/조립체의 구조 규명을 가능하게 하는 초저온 전자 현미경 기술입니다.
자세히 알아보기 ›
초저온 단층촬영(Cryo-Tomography)
초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)은 개별 단백질에 대한 구조적 정보 뿐만 아니라 세포내 공간 정렬에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 진정으로 독창적인 기술이며 왜 이 방법이 세포 생물학에 엄청난 잠재력을 가지고 있는지를 설명해 줍니다. Cryo-ET는 광학 현미경과 단일 입자 분석 같은 거의 원자 분해능 수준의 기술 사이의 간극을 해소할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
MicroED
MicroED는 작은 분자 및 단백질 구조 측정에 응용할 수 있는 흥미로운 신기술입니다. 이 방법을 사용하면 불균질 혼합물에서도 개별 나노 결정(<200nm 크기)으로부터 원자의 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
단일 입자 분석
단일 입자 분석(SPA)은 거의 원자 분해능 수준에서 구조의 규명과 동적 생물학적 프로세스 및 생물학적 분자 복합체/조립체의 구조 규명을 가능하게 하는 초저온 전자 현미경 기술입니다.
자세히 알아보기 ›
초저온 단층촬영(Cryo-Tomography)
초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)은 개별 단백질에 대한 구조적 정보 뿐만 아니라 세포내 공간 정렬에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 진정으로 독창적인 기술이며 왜 이 방법이 세포 생물학에 엄청난 잠재력을 가지고 있는지를 설명해 줍니다. Cryo-ET는 광학 현미경과 단일 입자 분석 같은 거의 원자 분해능 수준의 기술 사이의 간극을 해소할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
MicroED
MicroED는 작은 분자 및 단백질 구조 측정에 응용할 수 있는 흥미로운 신기술입니다. 이 방법을 사용하면 불균질 혼합물에서도 개별 나노 결정(<200nm 크기)으로부터 원자의 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
제품
기기 카드 원본 스타일시트
Krios G4 Cryo-TEM
  • 개선된 인체공학
  • 신생 실험실과 기존 실험실 모두에서 간편한 설치
  • 생산성과 자동화의 극대화
  • 고분해능 3D 재구성을 위한 최상의 이미지 품질
Glacios Cryo-TEM
  • 80 ~ 200kV의 유연한 가속 전압
  • 초저온 시료 조작을 위한 업계 최고의 Autoloader
  • 작은 공간 차지
  • 향상된 사용 편의성
Tundra Cryo-TEM
  • 생물학 관련 분해능에서 구조적 정보 제공
  • 공간 효율성 및 비용 효율성
  • 간편하고 반복적인 시료 최적화
  • 간소화된 데이터 수집을 위한 고유한 AI 알고리즘
Talos F200C TEM
  • 유연한 EDS 분석에 의한 화학적 정보 제공
  • 고대비, 고품질 TEM 및 STEM 이미징
  • Ceta 16Mpixel CMOS 카메라에 의한 넓은 관측시야와 높은 판독 속도 구현
Talos L120C TEM
  • 안정성 향상
  • 4K × 4K Ceta CMOS 카메라
  • 25 ~ 650kX의 TEM 확대 범위
  • 유연한 EDS 분석에 의한 화학적 정보 제공
Aquilos 2 Cryo-FIB
  • 복수의 박막층(lamella) 제작을 가능하게 하는 자동화 기술
  • 리프트 아웃 나노 조작기(lift-out nano-manipulator)를 사용한 관심 구조 표적화 및 추출
  • 고분해능 단층촬영을 위한 3D 시각화
Vitrobot 시스템
  • 완전 자동 시료 유리화
  • 블로팅(Blotting) 장치
  • 반자동 그리드(Semi-automated grid) 이동
  • 높은 시료 처리량
Selectris 및 Selectris X 이미징 필터
  • 높은 안정성 및 원자 분해능 이미징을 위한 설계
  • 간편한 조작
  • 최신 세대 Thermo Scientific Falcon 4 Direct Electron Detector와 함께 사용
Ceta-D Camera
  • 고전압(20 ~ 300kV)에서 최적화된 성능
  • 컬럼후(post-column) 필터 및 분광기와 함께 사용 가능
  • 동적 연구를 위한 동영상 획득
Falcon 4 Detector
  • 앞선 검출 양자 효율
  • 이전 제품보다 10x 짧은 노출 시간
  • Thermo Scientific 소프트웨어에 완전 통합
  • 빌트인 데이터 관리 기능
Tomography 5
소프트웨어
  • 자동 multi-site batch 단층촬영
  • 자동 카세트 맵핑
  • 최적의 전자 선량을 위한 선량 대칭 기울기 체계
  • Selectris 이미징 필터와 완벽하게 통합
Maps 소프트웨어
  • 넓은 영역에서 고분해능 이미지 획득
  • 관심 영역을 쉽게 발견
  • 자동 이미지 획득 절차
  • 소스가 다른 데이터의 상관관계화
Auto Slice and View 4.0 소프트웨어
  • DualBeam을 위한 자동 연속 절편
  • 다중 모드 데이터 수집(SEM, EDS, EBSD)
  • 즉각적인 편집 기능
  • 모서리 기반 절단 배치
Inspect 3D 소프트웨어
  • 교차-상관관계를 위한 이미지 처리 도구 및 필터
  • 이미지 정렬을 위한 형상 추적
  • 반복 투영 비교를 위한 대수적 재구성 기술
Amira 소프트웨어
생명 과학
  • 2D-5D 바이오이미징 데이터 탐색
  • 구조 식별 및 이해
  • 통계적 정보 획득
  • 리포트 공유 및 우수한 애니메이션
EPU 2 소프트웨어
  • 단일 입자 획득을 위한 현미경 통합형 솔루션
  • 고처리량 입자 수집에 최적화
  • 필름, CCD 카메라 및 직접 전자 검출기와 호환 가능
문의하기
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change Applications H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet for Komodo Tabs
생명 과학을 위한 전자 현미경