Thermo Scientific Maps 소프트웨어는 Thermo Scientific SEM, DualBeam(FIB SEM) 및 TEM 플랫폼 전체 제품군에 함께 사용할 수 있는 이미징 및 Correlative 워크플로우 소프트웨어 제품군입니다.
과학자와 연구자들은 연구 및 분석 발전에서 최신의 진보를 알리기 위해 나노스케일 관찰에 더욱 의존하고 있습니다. 그러나, 보다 큰 거시적 맥락 없이는 고분해능 관찰의 효용성이 상당히 낮아지는 것이 분명해졌습니다. 여러 소스에서 관찰한 내용을 연결하여 진정한 가치를 가진 데이터를 위한 멀티 스케일(multi scale)과 다중모드의 통찰력을 제공해야 합니다.
Maps 소프트웨어는 사용하기 쉽고 견고한 플랫폼 내에서 강력한 이미징 워크플로우 자동화 패키지를 제공합니다. 단 몇 번의 클릭만으로 효과적인 데이터를 수집하는 동시에 관찰 내용을 보존할 수 있습니다.
멀티 스케일(multi-scale) 이미징 자동화
SEM 및 DualBeam 도구에서 주사전자현미경 분석을 수행하거나 투과전자현미경(TEM) 분석 수행 시, Maps 소프트웨어는 대형 이미지 모자이크 획득부터 휴지 시간(야간, 주말) 동안의 일상적인 이미징 작업 스케줄링에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 자동화된 2D 이미징을 지원합니다.
  • 최대 4개의 동시 신호 자동 획득(STEM/SEM)
  • 시스템 생산성을 증가시키기 위해 여러 시료를 일련으로 실행
  • 맵핑 획득을 위한 직사각형, 원형 또는 사용자 정의 모양 선택(STEM/SEM)
Diatom identified in sand with multi scale microscopy.
Maps 소프트웨어의 멀티 스케일(multi-scale) 분석을 사용한 모래 속에 있는 규조류 식별.
Correlative 현미경 검사
광학 및 전자 현미경 데이터를 Correlate하는 기능과 SEM에서 TEM까지 간편한 탐색 기능을 갖춘 Maps 소프트웨어는 연구 및 개발을 주도하는 데 필요한 맥락 정보를 제공합니다. 멀티 모드 데이터를 사용하여 해석 및 탐색에 도움을 줄 수 있으므로, 항상 올바른 위치에서 올바른 데이터를 수집할 수 있습니다.
  • 모든 소스에서 2D 및 3D 데이터를 가져올 수 있음
  • 전체 시료 그리드 또는 타겟 관심 영역에 대한 맥락 정보를 빠르게 생성
  • 다른 모드(예: 에너지 분광법, 이차 전자 신호, 전자 후방 산란 회절 등)로부터의 이미지 등록
  • 멀티 스케일(multi-scale), 다중 층(multi-layer) 시각화 환경에서 관찰 결과 통합
  • Thermo Scientific EM 플랫폼을 사용하는 시스템 스테이지를 통한 데이터 정렬
통합형 분석
Maps 소프트웨어는 고분해능 이미징과 함께 화학적 특성분석 및 원소 분석을 위해 STEM 플랫폼에서 EDS 맵 획득을 지원합니다.
  • Thermo Scientific Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템을 이용하여 대면적, 고처리량 EDS 획득 자동화
  • 전자 이미징 층(layer)을 통해 native correlation 지원
  • 내장형 스티칭(built-in stitching) 기능 및 멀티 스케일(multi-scale) 시각화 사용
  • Maps 소프트웨어의 오프라인 버전 옵션을 통해, 현미경으로부터 떨어져 있어도 EDS 맵을 쉽게 볼 수 있음
직관적인 시각화 및 오프라인 협업
옵션인 오프라인 버전 Maps 소프트웨어를 사용하면 실험실에서 먼 곳에 있을 때에도 현미경을 가져갈 수 있습니다.
  • 자신의 PC에 데이터 표시
  • 어디에서든 Maps 소프트웨어의 모든 correlative 기능 사용 가능
  • 실험실로 이동하기 전에 다음 이미징 세션 계획 수립
  • 멀티 스케일(multi-scale) 관찰 결과를 동료와 쉽게 공유 가능
Avizo 소프트웨어 통합
Thermo Scientific Avizo 소프트웨어를 추가하면 이미지 처리 및 통계 데이터 생성이 자동화됩니다. Avizo 소프트웨어는 획득과 고급 분석을 결합하여 우수한 통합형 사용자 경험을 제공하며, 백그라운드에서 작업하므로 이미지를 획득하면서 이미지를 프로세싱합니다.
  • 완전히 자동화된 이미징과 분석 솔루션을 통해 중요한 통계 데이터에 즉각적인 접근 가능
  • 도구를 사용하는 동안 접근가능한 고급 이미지 프로세싱 수행
  • 이미징 및 프로세싱 워크플로우 튜닝 및 최적화
Gold nanoparticle analysis performed with Avizo Software.
Avizo 소프트웨어는 TEM에서 자동화 나노입자 분석 제공 여기에서, EDS 분석으로 염소(옅은 파란색), 니켈(녹색), 금(빨간색)을 함유한 입자를 계수했고 상대적인 입자 크기를 보여주는 히스토그램을 생성했습니다. 샘플 제공: J. Bursik, Institute of Physics of Materials, Brno.
주요 특징
  • 현재의 Thermo Scientific SEM, FIB-SEM 및 TEM 플랫폼과의 호환성, 모든 장비 유형에 대해 통일된 사용자 경험 제공
  • 데이터 획득, annotation 및 저장에 대한 통합형 접근
  • 모든 배율(tile 및 stitch)에서 대규모 개요의 자동 획득. 무인 배치(batch) 데이터 수집을 위한 다중 획득 설정 가능
  • 여러 개의 현미경에서 실험 셋업 및 조정
  • 통합된 Bio-Formats 라이브러리를 사용하여 타사 장비에서 가져온 이미지를 포함하여 여러 개의 현미경에서 가져온 이미지를 Correlation
멀티 스케일(multi-scale) 이미징 자동화
고품질 멀티 스케일 이미지 생성을 위한 완전히 자동화된 솔루션.
Correlative 현미경 검사
모드 및 이미징 플랫폼 전체에 걸쳐 관찰 결과를 통합하여 통찰력 확보
통합형 분석
EDS 맵핑은 원소 층(layer)의 직접적인 획득과 통합을 통해 쉽고 즉각적인 가치를 제공합니다.
직관적인 시각화 및 오프라인 협업
옵션으로 제공되는 오프라인 버전의 Maps 소프트웨어를 사용하면 현미경 앞에 있지 않아도 조사를 계속하면서 다음 이미징 세션을 계획할 수 있습니다.
Maps 오프라인 뷰어(offline viewer)
무료이며 독립형인 어플리케이션을 사용하면 PC(Windows 7 또는 10)에서 Maps 프로젝트를 볼 수 있습니다. 설치 후, 간단히 어플리케이션을 시작하고, 보려고 하는 프로젝트를 가져오기만 하면 됩니다.
Maps Offline Viewer를 사용하면 모든 PC에서 Maps 프로젝트를 열 수 있습니다. 또한 사용이 라이센스된 Maps 버전 없이도 결과를 보다 쉽게 공유할 수 있습니다. 그러나 이 뷰어(viewer)는 스티칭 등의 프로세싱 단계를 지원하지 않는다는 것을 주의하십시오.
Maps offline viewer v3 다운로드 ›
Maps 버전 3.0 이상을 사용하여 이미지를 생성한 사용자용
Maps offline viewer v2 다운로드 ›
Maps 버전 2.5 이하를 사용하여 이미지를 생성한 사용자용
재품 표 사항에 대한 스타일시트
Style Sheet for Komodo Tabs
리소스
웨비나: 멀티 스케일 및 멀티 모드 물질 분석 과제에서 생산성 향상
이 웨비나에서는 다음 내용을 다룹니다.
  • 더 큰 맥락으로 고분해능 이미지의 아름다움을 발견합니다.
  • Maps 소프트웨어를 통해 많은 양의 시료를 동시에 효율적으로 처리하는 방법에 대해 알아봅니다.
  • 개별 기법으로 해결할 수 없는 질문을 해결하기 위해, 다양한 소스의 데이터가 어떻게 결합되는지를 보여드립니다.
  • Maps 소프트웨어가 실제로 탐색, 정렬, 상관 관계를 처리하는 방법에 대해 알아봅니다.
  • 사용자가 없는 상태에서도 선명한 이미지를 어떻게 얻을 수 있는지에 대해 알아봅니다.
  • Maps 소프트웨어가 강력한 “가상 SEM”으로 어떻게 기능하는지에 대해 알아봅니다.
  • 협업자에게 공유 이미지와 데이터가 어떻게 보여지는지를 알아봅니다.
웨비나: 멀티 스케일 및 멀티 모드 물질 분석 과제에서 생산성 향상
이 웨비나에서는 다음 내용을 다룹니다.
  • 더 큰 맥락으로 고분해능 이미지의 아름다움을 발견합니다.
  • Maps 소프트웨어를 통해 많은 양의 시료를 동시에 효율적으로 처리하는 방법에 대해 알아봅니다.
  • 개별 기법으로 해결할 수 없는 질문을 해결하기 위해, 다양한 소스의 데이터가 어떻게 결합되는지를 보여드립니다.
  • Maps 소프트웨어가 실제로 탐색, 정렬, 상관 관계를 처리하는 방법에 대해 알아봅니다.
  • 사용자가 없는 상태에서도 선명한 이미지를 어떻게 얻을 수 있는지에 대해 알아봅니다.
  • Maps 소프트웨어가 강력한 “가상 SEM”으로 어떻게 기능하는지에 대해 알아봅니다.
  • 협업자에게 공유 이미지와 데이터가 어떻게 보여지는지를 알아봅니다.
응용분야
전염병 연구
전염병 연구
Cryo-EM 기술은 3D 생물학적 구조를 거의 원형(native) 상태에서 다양한 스케일로 관찰할 수 있어, 신속하고 효율적인 치료제 개발에 도움을 줍니다.
신약 개발
신약 발견
동급 최강의 약물 개발을 위해 더 많은 주요 약물 표적 클래스에 대한 합리적인 약물 설계를 활용하는 방법을 알아 보십시오.
식물 생물학 연구
식물 생물학 연구
근본적인 식물 생물학 연구가 단백질에 대한 정보(단일 입자 분석 사용), 세포 구조에 대한 정보(단층촬영 사용), 식물의 전반적인 구조(큰 부피 시료 분석)까지 모든 방법을 제공하는 초저온 전자 현미경으로 인해 가능해졌습니다.
병리학 연구
병리학 연구
투과전자현미경(TEM)은 다른 방법으로는 질병의 본질을 파악할 수 없을 때 사용됩니다. TEM은 나노 생물학적 이미지 생성을 사용하여 특정 병원균에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 통찰력을 제공합니다.
전자현미경을 사용한 공정 제어
전자현미경을 사용한 공정 제어
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
전자현미경을 사용한 품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
기초 재료 연구
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
반도체 경로탐색(Pathfinding) 및 개발
고성능 반도체 장치의 제조에 필요한 실행 가능한 솔루션과 설계 방법을 확인하기 위한 고급 전자 현미경 검사, 집속 이온빔 및 관련 분석 기법.
yield_ramp_metrology_2_thumb_274x180
수율 경사 및 계측
당사에서는 다양한 반도체 응용 분야와 장치의 생산성을 높이고 수율을 높일 수 있도록 설계된 결함 분석, 계측 및 공정 관리를 위한 고급 분석 기능을 제공합니다.
반도체 불량 분석
반도체 불량 분석
반도체 장치 구조가 점점 복잡해짐에 따라 숨겨진 장애 유발 결함이 더 많아지고 있습니다. 당사의 차세대 워크플로우는 사용자가 수율, 성능, 신뢰성에 영향을 미치는 미세한 전기 문제를 로컬화하고 특성을 분석하는 데 도움을 줍니다.
physical_characterization_thumb_274x180_144dpi
물리적 및 화학적 특성 분석
지속적인 소비자 수요는 더 작고 빠르며 저렴한 전자 장치를 만들도록 촉진합니다. 그 생산은 광범위한 반도체 및 디스플레이 장치를 이미지화, 분석 및 특성 분석하는 고생산성 기기 및 워크플로우에 의존합니다.
기술
단일 입자 분석
단일 입자 분석(SPA)은 거의 원자 분해능 수준에서 구조의 규명과 동적 생물학적 프로세스 및 생물학적 분자 복합체/조립체의 구조 규명을 가능하게 하는 초저온 전자 현미경 기술입니다.
자세히 알아보기 ›
초저온 단층촬영(Cryo-Tomography)
초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)은 개별 단백질에 대한 구조적 정보 뿐만 아니라 세포내 공간 정렬에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 진정으로 독창적인 기술이며 왜 이 방법이 세포 생물학에 엄청난 잠재력을 가지고 있는지를 설명해 줍니다. Cryo-ET는 광학 현미경과 단일 입자 분석 같은 거의 원자 분해능 수준의 기술 사이의 간극을 해소할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
MicroED
MicroED는 작은 분자 및 단백질 구조 측정에 응용할 수 있는 흥미로운 신기술입니다. 이 방법을 사용하면 불균질 혼합물에서도 개별 나노 결정(<200nm 크기)으로부터 원자의 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
반도체 TEM 이미지 생성 및 분석
Thermo Fisher Scientific 투과 전자 현미경은 반도체 장치의 고분해능 이미지 생성 및 분석 기능을 제공함으로써, 제조업체에서 도구 세트를 보정하고 고장 메커니즘을 진단하며 전체 공정 수율을 최적화할 수 있도록 해줍니다.
자세히 알아보기 ›
반도체 분석 및 이미징
Thermo Fisher Scientific은 일반적인 이미지 생성 작업에서 정밀도 높은 전압 대비 측정이 필요한 고급 고장 분석 기술에 이르까지 반도체 실험실의 모든 기능을 위한 주사전자현미경을 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
자동화 입자 워크플로우
APW(Automated NanoParticle Workflow)는 나노입자 분석을 위한 투과전자현미경 워크플로우로, 나노 단위에서 대면적, 고분해능 이미징 및 데이터 획득을 즉석으로 처리할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
단일 입자 분석
단일 입자 분석(SPA)은 거의 원자 분해능 수준에서 구조의 규명과 동적 생물학적 프로세스 및 생물학적 분자 복합체/조립체의 구조 규명을 가능하게 하는 초저온 전자 현미경 기술입니다.
자세히 알아보기 ›
초저온 단층촬영(Cryo-Tomography)
초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)은 개별 단백질에 대한 구조적 정보 뿐만 아니라 세포내 공간 정렬에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 진정으로 독창적인 기술이며 왜 이 방법이 세포 생물학에 엄청난 잠재력을 가지고 있는지를 설명해 줍니다. Cryo-ET는 광학 현미경과 단일 입자 분석 같은 거의 원자 분해능 수준의 기술 사이의 간극을 해소할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
MicroED
MicroED는 작은 분자 및 단백질 구조 측정에 응용할 수 있는 흥미로운 신기술입니다. 이 방법을 사용하면 불균질 혼합물에서도 개별 나노 결정(<200nm 크기)으로부터 원자의 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
반도체 TEM 이미지 생성 및 분석
Thermo Fisher Scientific 투과 전자 현미경은 반도체 장치의 고분해능 이미지 생성 및 분석 기능을 제공함으로써, 제조업체에서 도구 세트를 보정하고 고장 메커니즘을 진단하며 전체 공정 수율을 최적화할 수 있도록 해줍니다.
자세히 알아보기 ›
반도체 분석 및 이미징
Thermo Fisher Scientific은 일반적인 이미지 생성 작업에서 정밀도 높은 전압 대비 측정이 필요한 고급 고장 분석 기술에 이르까지 반도체 실험실의 모든 기능을 위한 주사전자현미경을 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
자동화 입자 워크플로우
APW(Automated NanoParticle Workflow)는 나노입자 분석을 위한 투과전자현미경 워크플로우로, 나노 단위에서 대면적, 고분해능 이미징 및 데이터 획득을 즉석으로 처리할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
문의하기
전자 현미경 서비스