Search Thermo Fisher Scientific
조성을 분석하고 그 결과물인 화학적 맵을 3D로 시각화하는 기능은 재료의 진정한 원소 분포나 조성을 확보하여 궁극적으로 시료의 구조-기능 관계에 대한 새로운 통찰력을 제공하는 데 필수적입니다.
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 완전한 3D 특성 분석화에는 화학 데이터 및 이미징 데이터가 포함되며, 이로 인해 3D 에너지 분산 X선 분광법(또는 EDS, EDX, XEDS)이 필수 기술로 자리 잡았습니다. 따라서 최고 품질의 결과를 얻으려면 동적 고분해능 이미징 기능과 빠른 정량적 데이터 수집 기능이 있는 기기가 필요합니다. 획득 구조(TEM, STEM 및 EDS)의 유연성과 실험을 쉽고 재현성 있게 최적화할 수 있는 기능, 원소 배포 데이터를 빠르고 높은 감도로 수집하는 기능의 조합은 나노물질의 실제 3D 구조 및 조성을 캡처하기 위한 사전 요구 사항입니다.
전자 단층촬영은 시료가 관찰되는 각도를 점진적으로 조정하여 재료의 3D 재구성을 생성합니다. 이렇게 하면 원본 시료 부피를 렌더링하기 위해 디지털 방식으로 다시 투영할 수 있는 기울어진 이미지들이 생성됩니다. EDS 스펙트럼은 전자 현미경(EM) 이미지와 함께 획득할 수 있어 상세한 원소 컨텍스트를 제공합니다. 다음은 광범위한 척도, 분해능, 응용 분야를 포괄하는 EDS 단층촬영 사용 사례의 몇 가지 예입니다.
Thermo Fisher Scientific 기기는 다양한 자동화 기능을 제공하여 매핑 조건, 드리프트 보상, 검출기 파라미터, 자동초점, 자동 기울기 조건을 사전 판단할 수 있도록 합니다. 이러한 수준의 자동화 덕분에 EDS 단층촬영 실험을 설정한 후 시스템이 무인으로 전체 데이터 획득 프로세스를 완료할 수 있습니다. Thermo Scientific Inspect 3D 및 Avizo 소프트웨어로 시각화하고 재구성하였습니다.
나트륨이온 및 리튭이온 배터리의 전극 재료로 사용되는 P-Zn-in 나노튜브에 대한 EDS 단층촬영. 아연 분리는 합성 과정에서 잘 알려져 있지 않지만, 원소 데이터는 아연 분포를 다른 원소를 기준으로 표시합니다. 직선형 나노튜브에 아연 농도가 거의 없다는 것이 명백해집니다. 시료 제공: Dr. Reza Shahbazian Yassar, Michigan Tech University.
AlMgSi 합금 내 침전물의 3D EDS TEM 단층 촬영. 시료 제공: Thomas Kremmer and Stefan Pogatscher, University of Leoben, Austria.
촉매 분말의 EDS 단층촬영 데이터. 시료 제공: Tampere University of Technology, Finland.
황화구리인듐(CuInS2) 나노구조의 EDS 단층촬영 데이터. 시료 제공: Prof. Neerish Revaprasadu, University of Zululand, South Africa.
나트륨이온 및 리튭이온 배터리의 전극 재료로 사용되는 P-Zn-in 나노튜브에 대한 EDS 단층촬영. 아연 분리는 합성 과정에서 잘 알려져 있지 않지만, 원소 데이터는 아연 분포를 다른 원소를 기준으로 표시합니다. 직선형 나노튜브에 아연 농도가 거의 없다는 것이 명백해집니다. 시료 제공: Dr. Reza Shahbazian Yassar, Michigan Tech University.
AlMgSi 합금 내 침전물의 3D EDS TEM 단층 촬영. 시료 제공: Thomas Kremmer and Stefan Pogatscher, University of Leoben, Austria.
촉매 분말의 EDS 단층촬영 데이터. 시료 제공: Tampere University of Technology, Finland.
황화구리인듐(CuInS2) 나노구조의 EDS 단층촬영 데이터. 시료 제공: Prof. Neerish Revaprasadu, University of Zululand, South Africa.
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
그 어느 때보다 오늘날의 제조업계는 신뢰할 수 있는 고품질 부품을 필요로 합니다. 주사전자현미경을 이용해, 내부에서 광범위한 분석 데이터를 제공하고 생산 주기를 단축시킬 수 있는 부품 청결도 분석을 수행할 수 있습니다.
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
배터리 개발은 microCT, SEM 및 TEM, Raman 분광법, XPS 및 디지털 3D 시각화 및 분석을 통한 멀티 스케일(multi-scale) 분석에 의해 이루어질 수 있습니다. 이 접근 방식이 더 나은 배터리를 만드는 데 필요한 구조 및 화학 정보를 제공하는 방법에 대해 알아보십시오.
고분자 미세 구조는 물질의 벌크 특성 및 성능과 관련이 있습니다. 전자현미경법은 R&D 및 품질 관리 응용 분야의 고분자 형태학 및 구성에 대한 종합적인 마이크로 단위 분석을 가능케 합니다.
금속을 효과적으로 생산하려면 함유물 및 침전물에 대한 정밀한 제어가 필요합니다. 당사의 자동화 도구를 사용하여 나노 입자 계수, EDS 화학 물질 분석 및 TEM 시료 준비 등 금속 분석에 필수적인 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
재료는 큰 규모 단위보다 나노 단위에서 근본적으로 다른 특성을 드러냅니다. 이를 연구하기 위해, S/TEM 기기를 에너지 분산형 X선 분광법과 결합하여 나노미터 미만의 분해능 데이터를 얻을 수 있습니다.
오일 및 가스에 대한 수요가 지속됨에 따라, 탄화수소를 효율적이고 효과적으로 추출해야 할 필요성이 계속해서 증가하고 있습니다. Thermo Fisher Scientific은 다양한 석유 과학 응용 분야를 위한 다양한 현미경법 및 분광학 솔루션을 제공합니다.
지구과학은 암석 시료 내 특징을 일정하고 정확하게 멀티 스케일(multi-scale)로 관찰합니다. SEM-EDS는 자동화 소프트웨어와 결합하여 암석학 및 광물학 연구를 위한 텍스처 및 광물 구성의 직접적인 대규모 분석을 가능하게 합니다.
촉매는 대부분의 현대적인 산업 공정에 있어 대단히 중요합니다. 그 효율은 촉매 입자의 미세 조성 및 형태학에 따라 달라집니다. EDS와 EM은 이러한 속성 연구에 매우 적합합니다.
현대적인 차량의 모든 구성 요소는 안전성, 효율성 및 성능을 고려하여 설계됩니다. 전자현미경법 및 분광법에 의한 자동차 재료의 상세한 특성 분석을 통해 중요한 공정을 결정하고 제품을 개선하며 새로운 재료를 신속하게 식별할 수 있습니다.
합성 섬유의 직경, 형태 및 밀도는 필터의 수명과 기능을 결정하는 데 있어 핵심 파라미터가 됩니다. 주사전자현미경(SEM)은 이러한 기능을 신속하고 용이하게 조사하는 데 있어 이상적인 기술입니다.
최적의 시스템 성능을 보장하기 위해 세계 수준의 현장 서비스 전문가 네트워크, 기술 지원 및 인증된 예비 부품을 제공해드립니다.