de69 - 기술/시료/제품/리소스/문의하기
제조 부품의 지속적인 혁신과 개선은, 제조업자들이 품질을 포기하지 않으면서 신속하고 안정적으로 제품을 생산할 수 있는 능력에 달려 있습니다. 청결도 표준이 상향됨에 따라, 이러한 높은 기대치를 충족하기 위해서는 부품에 대한 보다 철저한 분석이 필요합니다. 또한 부품의 표면 청결도는 부품의 최종 품질과 직접 관련되어 있는 추가 코팅 및 처리의 접착에 있어 매우 중요합니다. 실제로 독일 자동차산업협회(VDA)와 국제표준기구(ISO)가 자동차 부품의 청결도를 특성화하기 위한 종합 표준을 개발할 정도로 청결도는 현장 고장율과 밀접한 상관관계가 있는 것으로 나타났습니다.
종합하면, 이것은 제한된 분석 세부 정보를 제공하는 기술적 청결도에 대한 일반적인 방법론이 불필요하게 엄격하다는 것을 의미합니다. 필연적으로, 제조업체는 불완전한 정보에서 오염의 원인을 찾아내려 노력하기 때문에 진단 시간이 늘어나게 되고 부품 제조 비용이 증가합니다. 반면에 주사전자현미경/에너지 분산 X선 분광학 (SEM/EDX)은 개별 입자의 화학적 구성 정보를 제공해 줍니다. 이를 통해 제조업체는 구성 요소에 가장 유해한 입자에 대해 서로 다른 청결도 제한을 설정할 수 있게 되는 반면, 양성 입자에 대한 제한은 더욱 완화될 수 있습니다. 
Thermo Fisher Scientific은 청결도 분석을 간소화할 뿐만 아니라, 회사 내 품질 관리 공정 수행을 통해 생산시간을 크게 줄여주는 다양한 기기와 소프트웨어를 제공합니다. QC 분석 아웃소싱에 더 이상 의존하지 않으므로, 생산 주기 시간은 최대 10배까지 증가하는 동시에 귀중한 기밀 데이터를 안전하게 관리할 수 있습니다.
리소스
시료
배터리 연구
배터리 개발은 microCT, SEM 및 TEM, Raman 분광법, XPS 및 디지털 3D 시각화 및 분석을 통한 멀티 스케일(multi-scale) 분석에 의해 이루어질 수 있습니다. 이 접근 방식이 더 나은 배터리를 만드는 데 필요한 구조 및 화학 정보를 제공하는 방법에 대해 알아보십시오.
자세히 알아보기 ›
고분자 연구
고분자 미세 구조는 물질의 벌크 특성 및 성능과 관련이 있습니다. 전자현미경법은 R&D 및 품질 관리 응용 분야의 고분자 형태학 및 구성에 대한 종합적인 마이크로 단위 분석을 가능케 합니다.
자세히 알아보기 ›
금속 연구
금속을 효과적으로 생산하려면 함유물 및 침전물에 대한 정밀한 제어가 필요합니다. 당사의 자동화 도구를 사용하여 나노 입자 계수, EDS 화학 물질 분석 및 TEM 시료 준비 등 금속 분석에 필수적인 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
자동차 재료 테스트
현대적인 차량의 모든 구성 요소는 안전성, 효율성 및 성능을 고려하여 설계됩니다. 전자현미경법 및 분광법에 의한 자동차 재료의 상세한 특성 분석을 통해 중요한 공정을 결정하고 제품을 개선하며 새로운 재료를 신속하게 식별할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
2D 재료
새로운 재료의 연구는 저차원 물질의 구조에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 프로브(probe) 교정 및 단색화법을 이용하는 주사 투과 전자 현미경법으로 고분해능 2차원 물질 이미지 생성을 수행할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
Style Sheet for Komodo Tabs
기술
에너지 분산 분광법
에너지분산 분광법(EDS)은 전자 현미경 이미지를 통해 상세한 원소 정보를 수집하고 EM 관찰을 위한 중요한 조성 정보를 제공합니다. EDS를 사용하면 신속하고 종합적인 표면 스캔부터 개별 원자에 이르는 화학적 조성을 측정할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
에너지 분산 분광법
에너지분산 분광법(EDS)은 전자 현미경 이미지를 통해 상세한 원소 정보를 수집하고 EM 관찰을 위한 중요한 조성 정보를 제공합니다. EDS를 사용하면 신속하고 종합적인 표면 스캔부터 개별 원자에 이르는 화학적 조성을 측정할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
제품
기기 카드 원본 스타일시트
Phenom XL G2 데스크탑 SEM
  • 대형 시료(100x100mm)에 적합하며 자동화에 이상적
  • <10nm 분해능 및 최대 200,000x 확대, 4.8kV에서 최대 20kV의 가속 전압
  • 완전 통합형 EDS 및 BSE 검출기 옵션
Phenom ParticleX TC 데스크탑 SEM
  • 청결도 기술을 위한 자동화 소프트웨어를 갖춘 다기능 데스크탑 SEM
  • 분해능 <10nm, 최대 200,000x 확대
  • SE 검출기 옵션
ParticleMetric
  • 온라인 및 오프라인 분석을 위한 ProSuite의 통합 소프트웨어
  • 지름, 원형, 종횡비, 돌출과 같은 입자 특성 상관관계
  • 자동 이미지 맵핑을 통한 이미지 데이터 세트 생성
em-h2-헤더 등급으로 H2를 p로 변경하기 위한 스타일 시트