Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Phenom ParticleX TC 데스크탑 SEM은 미세 단위에서 기술 청정도를 가능케 해 주는 다목적 데스크탑 SEM입니다.
고품질, 사내 분석을 위한 다기능 솔루션인 Phenom ParticleX 데스크탑 SEM을 통해 물질의 신속한 특성 분석, 검증 및 분류를 수행할 수 있으며, 신속하고 정확한 신뢰할 수 있는 데이터를 통해 생산을 지원할 수 있습니다. 이 시스템은 작동이 간편하고 빠르게 배울 수 있어 더 많은 사용자 그룹이 입자 및 물질 분석을 활용할 수 있습니다.
Thermo Scientific Phenom ParticleX TC 데모
(자동차) 산업 내 광학 현미경 검사를 넘어서 작은 입자 분석에 대한 수요가 증가하고 있는 상황에서, Phenom ParticleX TC(기술 청정도) 데스크탑 SEM은 에너지 분산 X선 분광학(EDS)을 통한 자동 주사전자현미경 검사를 제공합니다. 이를 통해 입자의 화학적 분류가 가능하여 생산 공정 및/또는 환경에 대한 유용한 정보를 제공하므로, 광학 현미경 검사에 비해 큰 장점이 됩니다. VDA 19/ISO 16232 또는 ISO 4406/4407 규정을 준수하는 표준 보고서를 사용할 수 있습니다.
Phenom ParticleX TC(기술 청정도) 데스크탑 SEM에서 옵션으로 2차 전자 검출기(SED)를 사용할 수 있습니다. SED는 시료의 상단 표면층에서 저에너지 전자를 수집합니다. 따라서 이 검출기는 상세한 시료 표면 정보를 밝히기 위한 완벽한 선택입니다. SED는 지형과 형태가 중요한 응용 분야에서 대단히 유용할 수 있습니다. 미세 구조, 섬유 또는 입자 연구가 이에 종종 해당될 수 있습니다.
사용자 인터페이스는 성공적인 Phenom 데스크탑 SEM 제품에 적용되어 입증된 사용이 쉬운 기술에 기초하고 있습니다. 이 인터페이스를 통해 기존 사용자와 신규 사용자 모두 최소한의 교육에 의해 시스템에 빠르게 익숙해질 수 있습니다.
사용자는 간단하게 클릭으로 Phenom ParticleX TC(기술 청정도) 데스크탑 SEM의 원소 맵핑 및 라인 스캔 기능을 사용하여 작업을 수행할 수 있습니다. 라인 스캔 기능은 라인 그림으로 정량화된 원소 분포를 표시합니다.
전자 광학 |
|
전자 광학 배율 범위 |
|
조명 광학 배율 |
|
분해능 |
|
이미지 분해능 옵션 |
|
가속 전압 |
|
진공 수준 |
|
검출기 |
|
시료 크기 |
|
시료 로딩 시간 |
|
유용성을 저하시키지 않고 전자 현미경 검사의 강력한 성능을 활용하고자 하십니까? 주사전자현미경법에 대한 지식을 높이고 데스크탑 SEM이 Phenom Desktop SEM blog에서 연구를 최적으로 지원하는 방법을 알아보십시오.
제품 선택도구는 귀사의 연구에 가장 적합한 주사전자현미경(SEM) 시스템 및 소프트웨어를 선택할 수 있도록 도와드립니다. 어떤 SEM이 귀사의 연구 응용 분야에 가장 적합한지 수 분 이내에 확인해 보십시오.
이 주문형 웨비나를 통해 Phenom ParticleX 데스크탑 SEM이 다음 분야에 어떻게 이상적인 솔루션이 되는지를 살펴보십시오:
이 주문형 웨비나는 귀사의 고유한 요구 사항에 가장 적합한 SEM을 결정하는 데 도움이 되도록 고안되었습니다. 다중 사용자 연구 실험실을 위한 Thermo Fisher Scientific SEM 기술의 개요를 제시하고, 이러한 광범위한 솔루션이 성능, 다기능성, 현장(in situ) 동력학 및 더욱 빠른 결과를 제공하는 방법을 중점적으로 다룹니다. 다음 사항에 관심이 있는 경우, 이 웨비나를 시청하시기 바랍니다.
이 주문형 웨비나를 통해 Phenom ParticleX 데스크탑 SEM이 다음 분야에 어떻게 이상적인 솔루션이 되는지를 살펴보십시오:
이 주문형 웨비나는 귀사의 고유한 요구 사항에 가장 적합한 SEM을 결정하는 데 도움이 되도록 고안되었습니다. 다중 사용자 연구 실험실을 위한 Thermo Fisher Scientific SEM 기술의 개요를 제시하고, 이러한 광범위한 솔루션이 성능, 다기능성, 현장(in situ) 동력학 및 더욱 빠른 결과를 제공하는 방법을 중점적으로 다룹니다. 다음 사항에 관심이 있는 경우, 이 웨비나를 시청하시기 바랍니다.
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
그 어느 때보다 오늘날의 제조업계는 신뢰할 수 있는 고품질 부품을 필요로 합니다. 주사전자현미경을 이용해, 내부에서 광범위한 분석 데이터를 제공하고 생산 주기를 단축시킬 수 있는 부품 청결도 분석을 수행할 수 있습니다.
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
최적의 시스템 성능을 보장하기 위해 세계 수준의 현장 서비스 전문가 네트워크, 기술 지원 및 인증된 예비 부품을 제공해드립니다.