원소 분석은 에너지 분산 X-선 분광학(EDS, also called EDX or XEDS)의 기본적 응용 분야입니다. EDS로 전자 현미경 이미지에 중요한 조성 정보를 추가하여 시료에 대한 형태학적 개요 및 화학적 개요를 결합하여 제공합니다. EDS 분석이 일상적인 전자 현미경 검사와 점점 더 밀접해짐에 따라 해당 기술의 속도와 감도가 가장 중요해졌습니다. Thermo Fisher Scientific은 S/TEM 기기가 시료에 의해 생성되는 X선 수와 검출기에 의해 캡처된 수를 모두 최적화할 수 있도록 설계된 독자적인 Thermo Scientific ChemiSTEM 기술을 제공합니다. ChemiSTEM 기술은 신속한 EDS 맵핑과 미량 원소 검출을 통해 S/TEM 도구를 사용한 EDS 분석의 유틸리티와 성능을 확대하였습니다. 또한 Thermo Scientific ChemiSEM 기술은 SEM 기기에서 항상 활성화되어 있어 모든 사용자가 원소 데이터를 획득할 수 있으므로 그 어느 때보다 더 많은 사람이 완전한 정보에 접근할 수 있습니다.
신속한 조성 맵핑
효율성이 더욱 개선된 EDS 검출 시스템으로 나노미터 미만의 빠른 조성 분석이 가능합니다. 기존의 단일 실리콘 드리프트 검출기(SDD) 시스템에 비해 ChemiSTEM 기술은 X-FEG를 사용하였을 때 X선의 최대 5배를 생성하며, Super-X 검출 시스템을 사용하였을 때 X선의 최대 10배를 수집합니다.
Chemical mapping with EDS technology.
왼쪽 - 총 맵 획득 시간이 1시간 54분인 트랜지스터의 좌측 화학적 조성 맵핑. 100 x 100 픽셀 EDS 맵은 체류 시간 500 msec/pixel, 스폿 크기 ~0.7 nm, 빔 전류 0.4 nA인 Si(Li) 검출기 시스템에서 촬영되었습니다. 오른쪽 - 체류 시간 5 msec/pixel, 스폿 크기 ~0.3 nm, 빔 전류 1.0 nA이며 ChemiSTEM 기술을 사용하는 동일한 장치에서 100 x 100 픽셀 EDS 맵은 115초만에 촬영되었습니다. 시료 제공: NXP Research.
또한 ChemiSTEM 기술은 SDD의 속도 증가로 인해 기존의 실리콘-리튬 X선 검출기에 비해 속도가 향상된 몇 가지 요소를 갖추고 있습니다. EDS의 등가 크기 및 통계 맵에 대해 ChemiSTEM 시스템은 "몇 시간에서 몇 분으로" 전체 속도를 개선하였습니다. 아래 예와 같이 관심 영역에 대한 실시간 매핑도 가능합니다.
Super-X 검출 시스템 및 Velox Software를 사용한 트랜지스터의 실시간 화학적 구성 매핑.
센서의 우수한 감도로 원소 분포가 실시간으로 처리됩니다. 첫 번째 스캔에서도 장치의 여러 부분의 화학적 구성이 나타납니다. 총 3번의 스캔으로 최종 복합 맵 및 단일 요소 맵을 생성합니다.
미량원소 검출
Super-X 검출 시스템은 실질적으로 향상된 감도를 위한 4개의 SDD를 갖추고 있으며, 이는 미량 원소 검출에 필수적입니다. 오른쪽의 예는 NIST 인증 강철 표준(표준 기준 물질 NBS 번호 461)에 대한 ChemiSTEM 기술의 감도 한계를 강조해서 보여줍니다. 벌크에서 이 저합금 강철은 비소(0.028 wt.%), 바나듐(0.024 wt.%), 주석(0.022 wt.%)의 인증된 원소 농도를 보유합니다. 전체 스펙트럼은 600초 내에 1.7 nA의 빔 전류를 사용하여 수집되었으며, 동시에 마이크론 크기의 영역을 스캔하여 시료의 마이크로 구조 전반의 조성에 대한 평균값을 구합니다.
이 예에서는 낮은 농도(최저 0.02 wt.%)의 미량 원소를 10분이라는 합리적인 총 획득 시간에 검출할 수 있음을 보여 줍니다.
EDS spectrum of a steel standard.
NIST 인증 강철 표준 NBS 번호 461의 Super-X 검출기 스펙트럼(로그 스케일). 하단 - 바나듐(0.024 wt.%), 비소(0.028 wt.%), 주석(0.022 wt.%)의 소량 원소를 보여주는 스펙트럼 확대본. 갈륨 및 백금 피크는 FIB 준비로 인해 발생합니다.
응용분야
전자현미경을 사용한 공정 제어
전자현미경을 사용한 공정 제어
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
전자현미경을 사용한 품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
부품 청결도 검사 중에 SEM에 의해 발견된 알루미늄 미네랄 입자
기술적 청결도
그 어느 때보다 오늘날의 제조업계는 신뢰할 수 있는 고품질 부품을 필요로 합니다. 주사전자현미경을 이용해, 내부에서 광범위한 분석 데이터를 제공하고 생산 주기를 단축시킬 수 있는 부품 청결도 분석을 수행할 수 있습니다.
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
기초 재료 연구
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
시료
배터리 연구
배터리 개발은 microCT, SEM 및 TEM, Raman 분광법, XPS 및 디지털 3D 시각화 및 분석을 통한 멀티 스케일(multi-scale) 분석에 의해 이루어질 수 있습니다. 이 접근 방식이 더 나은 배터리를 만드는 데 필요한 구조 및 화학 정보를 제공하는 방법에 대해 알아보십시오.
자세히 알아보기 ›
고분자 연구
고분자 미세 구조는 물질의 벌크 특성 및 성능과 관련이 있습니다. 전자현미경법은 R&D 및 품질 관리 응용 분야의 고분자 형태학 및 구성에 대한 종합적인 마이크로 단위 분석을 가능케 합니다.
자세히 알아보기 ›
금속 연구
금속을 효과적으로 생산하려면 함유물 및 침전물에 대한 정밀한 제어가 필요합니다. 당사의 자동화 도구를 사용하여 나노 입자 계수, EDS 화학 물질 분석 및 TEM 시료 준비 등 금속 분석에 필수적인 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
나노입자
재료는 큰 규모 단위보다 나노 단위에서 근본적으로 다른 특성을 드러냅니다. 이를 연구하기 위해, S/TEM 기기를 에너지 분산형 X선 분광법과 결합하여 나노미터 미만의 분해능 데이터를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
오일 및 가스
오일 및 가스에 대한 수요가 지속됨에 따라, 탄화수소를 효율적이고 효과적으로 추출해야 할 필요성이 계속해서 증가하고 있습니다. Thermo Fisher Scientific은 다양한 석유 과학 응용 분야를 위한 다양한 현미경법 및 분광학 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
지질학 연구
지구과학은 암석 시료 내 특징을 일정하고 정확하게 멀티 스케일(multi-scale)로 관찰합니다. SEM-EDS는 자동화 소프트웨어와 결합하여 암석학 및 광물학 연구를 위한 텍스처 및 광물 구성의 직접적인 대규모 분석을 가능하게 합니다.
자세히 알아보기 ›
자동차 재료 테스트
현대적인 차량의 모든 구성 요소는 안전성, 효율성 및 성능을 고려하여 설계됩니다. 전자현미경법 및 분광법에 의한 자동차 재료의 상세한 특성 분석을 통해 중요한 공정을 결정하고 제품을 개선하며 새로운 재료를 신속하게 식별할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
촉매 연구
촉매는 대부분의 현대적인 산업 공정에 있어 대단히 중요합니다. 그 효율은 촉매 입자의 미세 조성 및 형태학에 따라 달라집니다. EDS와 EM은 이러한 속성 연구에 매우 적합합니다.
자세히 알아보기 ›
2D 재료
새로운 재료의 연구는 저차원 물질의 구조에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 프로브(probe) 교정 및 단색화법을 이용하는 주사 투과 전자 현미경법으로 고분해능 2차원 물질 이미지 생성을 수행할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
제품
기기 카드 원본 스타일시트
Helios 5 Laser PFIB 시스템
  • 빠르고, 밀리미터-스케일 단면 절단
  • 통계적으로 유의미한 깊은 표면 하부 및 3D 데이터 분석
  • Helios 5 PFIB 플랫폼의 모든 기능 공유
Spectra Ultra
  • 대부분의 빔에 민감한 물질에 대한 새로운 이미징 및 분광법 기능
  • Ultra-X를 통한 EDX 검출 기능의 도약
  • 시료 무결성을 유지하도록 설계된 컬럼
Spectra 200
  • 30 ~ 200kV 가속 전압에서 고분해능 및 콘트라스트 이미지 생성
  • 5.4mm의 wide-gap pole piece 설계에 의한 대칭적 S-TWIN/X-TWIN 대물 렌즈
  • 60kV ~ 200kV에서 Angstrom 미만의 STEM 이미징 분해능
Spectra 300
  • 원자 수준의 최고 분해능으로 구조적, 화학적 정보 제공
  • 30 ~ 300kV의 유연하고 높은 전압 범위
  • 3 렌즈 콘덴서 시스템
Talos F200S TEM
  • 정확한 화학적 조성 데이터
  • 동적 현미경법을 위한 고성능 이미징과 정확한 조성 분석
  • 신속하고 용이한 다중 모드 데이터 획득 및 분석을 위한 Velox 소프트웨어 기능
Talos F200X TEM
  • STEM 세포 이미징과 화학적 분석에서 높은 분해능/처리량
  • 동적 실험을 위해, 현장(in situ) 시료 홀더 추가
  • 신속하고 용이한 다중 모드 데이터 획득 및 분석을 위한 Velox 소프트웨어 기능
Talos F200C TEM
  • 유연한 EDS 분석에 의한 화학적 정보 제공
  • 고대비, 고품질 TEM 및 STEM 이미징
  • Ceta 16Mpixel CMOS 카메라에 의한 넓은 관측시야와 높은 판독 속도 구현
Talos L120C TEM
  • 안정성 향상
  • 4K × 4K Ceta CMOS 카메라
  • 25 ~ 650kX의 TEM 확대 범위
  • 유연한 EDS 분석에 의한 화학적 정보 제공
Talos F200i TEM
  • 고품질 S/TEM 이미지 및 정확한 EDS
  • 이중 EDS 기술과 함께 사용 가능
  • 최상의 전방위적인 현장(in situ) 기능
  • 고속으로 대형 관측시야 이미징
PRISMA E SEM
  • 탁월한 이미지 품질의 초보 수준 SEM
  • 여러 시료를 신속하고 쉽게 로딩 및 탐색
  • 전용 진공 모드를 통해 광범위한 물질 사용 가능
Quattro ESEM
  • 고유한 환경 기능(ESEM)을 갖춘 다기능성 고분해능 FEG SEM
  • 모든 조작 모드에서 동시 SE 및 BSE 이미징을 통한 모든 시료의 모든 정보 관찰
Phenom ParticleX Steel 데스크탑 SEM
  • SEM과 EDS 통합
  • 간편한 사용
  • 마이크로미터 미만 개재물
Style Sheet for Komodo Tabs
em-h2-헤더 등급으로 H2를 p로 변경하기 위한 스타일 시트