48ab - 응용분야/시료/제품/리소스/문의하기
Thermo Scientific ChemiSEM 활용 전후에 50 마이크론 배율로 니켈, 구리 및 아연 입자를 보여주는 ChemiSEM 이미지
50 마이크론 배율로 니켈, 구리 및 아연 입자를 보여주는 ChemiSEM 이미지,
Thermo Scientific ChemiSEM 활용 전후.
EDS 분석
EDS 분석(에너지 분산 X선 분광학, 또는 EDX 분석이라고도 함)은 마이크로 단위 화학 조성 연구를 위한 강력한 기법입니다. EDS는 주사전자현미경(SEM)과 결합하여 시료에 전자 빔이 스캔될 때 방출되는 X-선으로부터 조성 정보를 도출합니다. 이 기술이 검출할 수 있는 원소의 범위는 거의 전체 주기율표를 포괄합니다. EDS가 제공하는 데이터는 공정/품질 관리부터 불량 분석 및 기초 연구에 이르기까지 다양한 응용 분야에 필수적입니다. 그렇기 때문에 거의 모든 SEM에 EDS 시스템이 장착됩니다.
ChemiSEM 기술을 사용한 SEM EDS 분석
Thermo Scientific ChemiSEM 기술은 분석의 유용성, 편리성 및 빠른 속도를 제공합니다. 최첨단 원소 분석과 전자 이미지를 실시간으로 통합합니다. 하나의 소프트웨어 인터페이스에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 임의의 전자 검출기에서 시료 이미지 보기
  • 시료 표면에서 다양한 화학적 조성 영역 확인
  • 한 번의 클릭으로 점 및 영역별 조성 분석 보기
  • 시료 전체의 조성 변화 차트 생성
  • 시료 전체의 원소 또는 상 분포 맵 생성
ChemiSEM 기술은 EDS 분석의 혁신을 기반으로 원소 정보를 더욱 빠르고 쉽게 제공합니다. SEM의 사용자 인터페이스 내에 완전히 통합되어 원소 정보가 라이브 이미지에 컬러로 표시됩니다. ChemiSEM 기술은 실시간 정량을 기반으로 하며 EDS 분석에 대한 수십 년에 걸쳐 축적된 전문 지식에 기초하여 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다. ChemiSEM 기술은 항상 활성화되어 있으므로, 결과를 얻는 데 소요되는 시간을 크게 단축할 수 있습니다. 또한 이전에는 눈에 띄지 않았던 특성을 표시해주므로 보다 완벽한 정보와 더욱 신뢰성 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
ChemiSEM 기술을 사용한 SEM EDS 분석의 장점
데이터 취득 시간 단축
ChemiSEM 기술은 머신 러닝, 초고속 신호 처리 및 가장 엄격한 SEM EDS에 기반한 새로운 데이터 분할 방식을 결합합니다. 이는 ChemiSEM 기술을 통해 기존 기법에 비해 2~4배 빠르게 원소 정보에 액세스할 수 있다는 것을 의미합니다.
신뢰성
ChemiSEM 기술은 수십 년의 전문 기술력을 바탕으로 가장 광범위한 작동 조건에서 정확한 정성 및 정량 분석을 제공합니다.
완벽한 정보
ChemiSEM 기술은 최대한 가장 종합적인 마이크로 단위 원소 조성을 제공합니다. 즉각적인 컬러 이미지 결과를 통해 사용자는 보다 큰 그림을 볼 수 있으며, 다른 방식으로는 놓쳤을 수도 있는 결함이나 오류를 확인할 수 있습니다.
항상 활성화
통합형 컬러 이미지 생성 및 원소 분석은 연구자들이 더 이상 SEM 이미지 생성에서 EDS 분석으로 이동하지 않아도 되므로, 각 시료의 컬러 이미지를 얻는 데 소요되는 시간을 단축시켜 줍니다.
간편한 사용
탁월한 사용 용이성과 즉각적인 컬러 이미지 결과를 제공하는 ChemiSEM 기술을 통해 모든 사람들이 원소 정보를 이용할 수 있습니다. 다중 사용자 실험실은 해당 시설을 사용할 수 있는 과학자 및 엔지니어의 수를 쉽게 증가시킬 수 있습니다.
ChemiSEM 기술이 항상 활성화되어 있어 모든 사용자가 원소 데이터를 획득할 수 있으므로, 그 어느 때보다 완벽한 정보를 더 많이 얻을 수 있습니다. 아래 동영상을 통해 EDS 및 SEM 동시 분석의 몇 가지 활용 사례를 확인해 보십시오.
눈 깜짝할 사이에 획득되는 원소 정보
이 동영상은 30mm2 EDS 검출기가 장착된 Thermo Scientific Prisma E SEM에서 촬영되었습니다. 조성의 자동식별(AutoID)과 관심 원소의 용이한 선택을 사용하여 ChemiSEM 기술의 속도를 보여드립니다.
쉽게 눈에 띄지 않는 부분을 콘트라스트로 강조
ChemiSEM 기술이 항상 활성화되어 있으므로 원소 정보가 필요할 때 더 이상 애플리케이션을 바꿀 필요가 없고, SEM 사용자 인터페이스에 실시간 결과가 표시됩니다. 이 동영상은 여러 가지 형태의 원소 정보(지점 및 영역)를 강조해 보여줍니다.
신뢰할 수 있는 결과
신뢰할 수 없는 원소 정보는 의미가 없습니다. 이 동영상은 ChemiSEM 기술이 X선 피크 중첩 및 디콘볼루션을 처리하는 방법을 보여줍니다. 실시간 컬러 이미징에서도 원소 정보가 올바르고 관련성이 있는지를 확인합니다.
리소스
주문형 웨비나를 통해 다음을 확인하십시오.
  • ChemiSEM을 통해 가장 완벽한 시료 정보를 확인하고 이전에는 놓쳤을 수 있는 결함 또는 오류를 확인할 수 있습니다.
  • 항상 활성화되어 있는 기능, 통합형 컬러 이미지 생성 및 원소 분석으로 컬러 이미지를 얻는데 소요되는 시간을 단축시키는 방법에 대해 알아보십시오.
  • ChemiSEM 기술이 어떻게 기존의 기술에 비해 2~4배 빠른 원소 정보 접근성을 제공하는지 살펴보십시오.
웨비나 시청
당사의 ebook "SEM 및 EDS 분석"을 다운로드하여 다음에 대해 자세히 알아보십시오.
  • SEM과 EDS 분석의 결합을 통해 산업계 응용 분야에 심도 있는 재료 특성 분석을 지원하는 방법
  • 당사의 고유한 Thermo Scientific ChemiSEM 기술은 이 두 기술을 하나의 빠르고 사용하기 쉬운 패키지로 결합하여 초보자 및 전문가 모두가 쉽게 이용할 수 있도록 하였습니다.
다운로드
주문형 웨비나를 통해 다음을 확인하십시오.
  • ChemiSEM을 통해 가장 완벽한 시료 정보를 확인하고 이전에는 놓쳤을 수 있는 결함 또는 오류를 확인할 수 있습니다.
  • 항상 활성화되어 있는 기능, 통합형 컬러 이미지 생성 및 원소 분석으로 컬러 이미지를 얻는데 소요되는 시간을 단축시키는 방법에 대해 알아보십시오.
  • ChemiSEM 기술이 어떻게 기존의 기술에 비해 2~4배 빠른 원소 정보 접근성을 제공하는지 살펴보십시오.
웨비나 시청
당사의 ebook "SEM 및 EDS 분석"을 다운로드하여 다음에 대해 자세히 알아보십시오.
  • SEM과 EDS 분석의 결합을 통해 산업계 응용 분야에 심도 있는 재료 특성 분석을 지원하는 방법
  • 당사의 고유한 Thermo Scientific ChemiSEM 기술은 이 두 기술을 하나의 빠르고 사용하기 쉬운 패키지로 결합하여 초보자 및 전문가 모두가 쉽게 이용할 수 있도록 하였습니다.
다운로드
응용분야
전자현미경을 사용한 품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
기초 재료 연구
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
시료
배터리 연구
배터리 개발은 microCT, SEM 및 TEM, Raman 분광법, XPS 및 디지털 3D 시각화 및 분석을 통한 멀티 스케일(multi-scale) 분석에 의해 이루어질 수 있습니다. 이 접근 방식이 더 나은 배터리를 만드는 데 필요한 구조 및 화학 정보를 제공하는 방법에 대해 알아보십시오.
자세히 알아보기 ›
고분자 연구
고분자 미세 구조는 물질의 벌크 특성 및 성능과 관련이 있습니다. 전자현미경법은 R&D 및 품질 관리 응용 분야의 고분자 형태학 및 구성에 대한 종합적인 마이크로 단위 분석을 가능케 합니다.
자세히 알아보기 ›
금속 연구
금속을 효과적으로 생산하려면 함유물 및 침전물에 대한 정밀한 제어가 필요합니다. 당사의 자동화 도구를 사용하여 나노 입자 계수, EDS 화학 물질 분석 및 TEM 시료 준비 등 금속 분석에 필수적인 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
법의학
법의학 조사의 일환으로 전자현미경법을 사용하여 범죄 현장의 미세 증거를 분석하고 비교할 수 있습니다. 사용가능한 시료로는 유리 및 페인트 절편, 공구 마크, 약물, 폭발물 및 GSR(총격 잔류물) 등이 있습니다.
자세히 알아보기 ›
오일 및 가스
오일 및 가스에 대한 수요가 지속됨에 따라, 탄화수소를 효율적이고 효과적으로 추출해야 할 필요성이 계속해서 증가하고 있습니다. Thermo Fisher Scientific은 다양한 석유 과학 응용 분야를 위한 다양한 현미경법 및 분광학 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
지질학 연구
지구과학은 암석 시료 내 특징을 일정하고 정확하게 멀티 스케일(multi-scale)로 관찰합니다. SEM-EDS는 자동화 소프트웨어와 결합하여 암석학 및 광물학 연구를 위한 텍스처 및 광물 구성의 직접적인 대규모 분석을 가능하게 합니다.
자세히 알아보기 ›
자동차 재료 테스트
현대적인 차량의 모든 구성 요소는 안전성, 효율성 및 성능을 고려하여 설계됩니다. 전자현미경법 및 분광법에 의한 자동차 재료의 상세한 특성 분석을 통해 중요한 공정을 결정하고 제품을 개선하며 새로운 재료를 신속하게 식별할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
섬유 및 필터
합성 섬유의 직경, 형태 및 밀도는 필터의 수명과 기능을 결정하는 데 있어 핵심 파라미터가 됩니다. 주사전자현미경(SEM)은 이러한 기능을 신속하고 용이하게 조사하는 데 있어 이상적인 기술입니다.
자세히 알아보기 ›
제품
기기 카드 원본 스타일시트
Axia ChemiSEM
  • 실시간 정량적 원소 맵핑
  • 높은 정확도의 주사전자현미경 이미징
  • 초보자도 사용가능한 유연성 및 사용 편의성
  • 간편한 유지관리
PRISMA E SEM
  • 탁월한 이미지 품질의 초보 수준 SEM
  • 여러 시료를 신속하고 쉽게 로딩 및 탐색
  • 전용 진공 모드를 통해 광범위한 물질 사용 가능
Quattro ESEM
  • 고유한 환경 기능(ESEM)을 갖춘 다기능성 고분해능 FEG SEM
  • 모든 조작 모드에서 동시 SE 및 BSE 이미징을 통한 모든 시료의 모든 정보 관찰
Apreo 2 SEM
  • 전방위적인 나노미터 미만 분해능을 위한 고성능 SEM
  • 민감하고 TV 속도 물질 대비를 위한 In-column T1 후방산란 검출기
  • 긴 작동 거리에서(10mm)에서 뛰어난 성능
Style Sheet for Komodo Tabs
em-h2-헤더 등급으로 H2를 p로 변경하기 위한 스타일 시트