bf5a - 응용분야/기술/제품/리소스/문의하기
오일 및 가스에 대한 수요가 증가하고 매장량이 고갈되어감에 따라 탄화수소를 효율적이고 효과적으로 추출하는 것이 그 어느 때보다 중요한 상황입니다. Thermo Fisher Scientific은 일상적인 코어 플러그 검사(core plug screening)에서 고급 다상 흐름 모델링(multi-phase flow modeling)에 이르는 오일 및 가스 연구와 특성 분석을 위한 정확하고 완벽한 솔루션을 제공합니다. 당사에서는 고객이 새로운 디지털 암석 분석 실험실을 시작하거나 기존 특성 분석 역량을 확장할 때 그 잠재력을 극대화하는 데 필요한 장비, 소프트웨어 및 전문 지식을 보유하고 있습니다.
코어 플러그 검사(Core plug screening)
코어 분석 프로그램은 상당한 투자에 해당하며, 특수 코어 분석 및 지질기계학적 테스트 전에 코어 플러그의 품질을 평가하여 저류암 엔지니어, 석유 물리학자 및 지질학자가 추가 분석을 진행하기 전에 정확하고 대표적인 데이터를 얻을 수 있게 해줍니다.
고분해능 이미지 생성을 통해 시료의 내부 구조를 검사하는 비침습적 방법을 구현합니다. Thermo Scientific HeliScan microCT(마이크로 컴퓨터 단층 촬영)는 하나의 연속 나선 X선 스캔을 통해 코어 플러그의 3D 재구성을 수행합니다. 이를 통해 노이즈를 줄이고 신호를 증폭시키는 정교한 재구성 알고리즘에 의해 기존 microCT 스캔보다 정확도가 높은 영상을 제공합니다. 이러한 코어 플러그 3D 이미지는 석유 물리학자 및 지질학자가 층위학, 순총량, 유체 흐름 및 와이어 라인 로그 반응을 보다 잘 이해하기 위해 멀티스케일 암석 분류를 수행하는데 도움이 됩니다.
  • 시료 이질성의 신속한 평가
  • 시료 오염 평가(예: 시추 유체 침윤)
  • 구조적 무결성 확인(시추로 인한 손상 없음)
  • 미세 균열의 유무와 범위 식별
저류암 품질 분석
모든 작업자는 수많은 절편 및 얇은 단면과 함께 수천 피트의 오래된 코어를 창고에 저장합니다. 3D 및 2D 영상으로 구성된 이들 시료의 디지털 라이브러리는 지질학자에게 이전에 획득한 유정 코어를 검사하여 플레이를 빠르고 통계적으로 유의미하게 평가하는 방법을 제공합니다. 이 디지털 암반 모델들은 이미지 분석 및 시각화 소프트웨어를 통해 전체 코어 컴퓨터 단층 촬영, microCT, 광학 및 스캔 전자현미경(SEM)DualBeam 기술(이온 빔 및 SEM에 집중) 데이터를 결합합니다. 기존 방법은 컨텍스트와 통찰력 없이 결과를 제공하므로 이전의 이들 개별 관찰은 고립적인 것이 될 수 있었습니다. 디지털 암석 모델링은 분석 및 특성 분석 기능과 정보를 보관하고 신속하게 공유할 수 있는 기능을 제공합니다. 가장 중요한 것은 그것이 관찰된 속성을 저류암의 근본적인 특성과 연결한다는 것입니다.
  • 단일 방법으로 점토 종 분화 및 조직적 맥락 획득
  • 일관성 있으며 객관적인 분석을 보장하기 위한 자동화된 워크플로우 설정
  • 결과의 정확성 향상
Core plug analyzed with a multi-modal approach revealing oil, porosity, and mineralogy.
다공성, 광물학 및 오일 함유물의 자동 식별을 통해 코어 플러그의 멀티모드 분석이 가능합니다.
멀티스케일 분석
저류암은 이질성 및 적층이 주요 특징입니다. 그러한 저류암으로부터 탄화수소 회수를 최대화하기 위해서는 암석 미세 구조의 정확한 특성 분석이 필요합니다. 여기에는 개별 암석 유형 및 적층을 이해하는 것에 더해, 저류암을 구성하는 다양한 암석 유형의 상호 작용이 포함됩니다. 표면 하부 다공성, 포화 및 습윤성의 특성 분석은 생산될 유체의 유형과 양을 결정하는 데 있어 대단히 중요합니다. 불행히도 단일 이미지 생성 도구로 미세 단위 공극 연결성과 대형 규모 기능을 모두 해결할 수는 없습니다.
이러한 비전통적 시스템의 특성을 전체적으로 분석하기 위해서는 멀티스케일, 멀티모드 이미지 생성이 필요합니다. Thermo Fisher Scientific은 X선 단층 촬영 및 현미경 이미지 생성과 원소 분석을 위한 에너지 분산 X선 분광학(EDS)의 상관 관계를 분석하는 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 이러한 도구 조합으로 미세 단위 관찰을 공극-시스템 연결성에 대한 나노미터 미만 3D 시각화와 연관시킬 수 있습니다. 또한 습윤성 및 현장(in situ) 유체 포화도 정보를 생성하여, 현미경 결과를 코어 플러그 및 로그 스케일로 확장시킬 수 있습니다.
  • 모든 규모에 걸쳐 기능 분포를 정확하게 추적
  • 대표적이며 정량적인 속성 평가를 위해 통계적으로 유효한 데이터 세트 생성
  • 자동화된 객관적인 획득 및 분석 워크플로우를 간편하게 생성
Core plug analyzed with microCT and SEM at multiple scales.
밀리미터 스케일 microCT 분석에서부터 마이크로미터 SEM 이미지까지 두 관심 영역의 코어 플러그에 대한 멀티스케일 분석이 가능합니다.
리소스
응용분야
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
기초 재료 연구
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
기술
Style Sheet for Komodo Tabs
3D 재료 특성 분석
물질 개발은 종종 멀티스케일 3D 특성 분석을 필요로 합니다. DualBeam 기기를 사용하여 연속 절편화와 시료의 고품질 3D 재구성 처리가 가능한 연속 SEM 이미지 생성을 나노미터 규모로 가능하게 합니다.
자세히 알아보기 ›
에너지 분산 분광법
에너지분산 분광법(EDS)은 전자 현미경 이미지를 통해 상세한 원소 정보를 수집하고 EM 관찰을 위한 중요한 조성 정보를 제공합니다. EDS를 사용하면 신속하고 종합적인 표면 스캔부터 개별 원자에 이르는 화학적 조성을 측정할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
환경 SEM(ESEM)
환경 SEM을 통해 원래 상태로 재료의 이미지를 생성할 수 있습니다. 이 제품은 젖었거나 오염되었거나 반응성이거나 가스를 발생하거나 혹은 진공 조건에 사용할 수 없는 시료를 검사 및 분석해야 할 필요가 있는 학술 및 산업 분야 연구자들에게 적합합니다.
자세히 알아보기 ›
단면 절단
단면 절단은 표면 하부 정보를 파악하여 추가적으로 유용한 정보를 제공해 줍니다. DualBeam 기기는 고품질 단면 절단 작업에 있어 탁월한 집속 이온 빔 컬럼을 제공해 줍니다. 자동화를 통해 시료의 무인 고처리량 처리가 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
멀티스케일 분석
새로운 물질은 보다 큰 시료 맥락을 유지하면서 더 높은 분해능으로 분석해야 합니다. 멀티스케일 분석을 사용하면 X선 microCT, DualBeam, 레이저 PFIB, SEM, TEM 등의 다양한 영상 도구 및 영상 기법의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
3D 재료 특성 분석
물질 개발은 종종 멀티스케일 3D 특성 분석을 필요로 합니다. DualBeam 기기를 사용하여 연속 절편화와 시료의 고품질 3D 재구성 처리가 가능한 연속 SEM 이미지 생성을 나노미터 규모로 가능하게 합니다.
자세히 알아보기 ›
에너지 분산 분광법
에너지분산 분광법(EDS)은 전자 현미경 이미지를 통해 상세한 원소 정보를 수집하고 EM 관찰을 위한 중요한 조성 정보를 제공합니다. EDS를 사용하면 신속하고 종합적인 표면 스캔부터 개별 원자에 이르는 화학적 조성을 측정할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
환경 SEM(ESEM)
환경 SEM을 통해 원래 상태로 재료의 이미지를 생성할 수 있습니다. 이 제품은 젖었거나 오염되었거나 반응성이거나 가스를 발생하거나 혹은 진공 조건에 사용할 수 없는 시료를 검사 및 분석해야 할 필요가 있는 학술 및 산업 분야 연구자들에게 적합합니다.
자세히 알아보기 ›
단면 절단
단면 절단은 표면 하부 정보를 파악하여 추가적으로 유용한 정보를 제공해 줍니다. DualBeam 기기는 고품질 단면 절단 작업에 있어 탁월한 집속 이온 빔 컬럼을 제공해 줍니다. 자동화를 통해 시료의 무인 고처리량 처리가 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
멀티스케일 분석
새로운 물질은 보다 큰 시료 맥락을 유지하면서 더 높은 분해능으로 분석해야 합니다. 멀티스케일 분석을 사용하면 X선 microCT, DualBeam, 레이저 PFIB, SEM, TEM 등의 다양한 영상 도구 및 영상 기법의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
제품
기기 카드 원본 스타일시트
Helios Hydra DualBeam
  • 가장 광범위한 물질에 대한 최적화된 PFIB 처리를 위한 고속 전환가능한 4개의 이온 종(XE, AR, O, N)
  • Ga 없이 TEM 시료 준비
  • 초고분해능 SEM 이미징
Helios 5 PFIB DualBeam
  • 갈륨 없이 STEM 및 TEM 시료 준비
  • 다중 모드 표면 하부 및 3D 정보
  • 차세대 2.5 μA 제논 플라즈마 FIB 컬럼
Helios 5 DualBeam
  • 완전 자동 고품질 초박형 TEM 시료 준비
  • 높은 처리량의 고분해능 표면 및 3D 특성 분석
  • 고속 나노 프로토타입 제작 기능
Scios 2 DualBeam
  • 자성 및 비전도성 시료에 대한 완벽한 지원
  • 높은 처리량의 표면 하부 및 3D 특성 분석
  • 향상된 사용 편의성 및 자동화 기능
Quattro ESEM
  • 고유한 환경 기능(ESEM)을 갖춘 다기능성 고분해능 FEG SEM
  • 모든 조작 모드에서 동시 SE 및 BSE 이미징을 통한 모든 시료의 모든 정보 관찰
Apreo 2 SEM
  • 전방위적인 나노미터 미만 분해능을 위한 고성능 SEM
  • 민감하고 TV 속도 물질 대비를 위한 In-column T1 후방산란 검출기
  • 긴 작동 거리에서(10mm)에서 뛰어난 성능
Nexsa G2 XPS
  • 미세 초점 X-선 소스
  • 독자적인 다중기법 옵션
  • 단일 원자 & 클러스터 이온 깊이 프로파일링을 위한 듀얼 모드 이온 소스
ESCALAB Xi+ XPS
  • 높은 스펙트럼 분해능
  • 다중 기법 표면 분석
  • 광범위한 시료 준비 및 확장 옵션
K-Alpha XPS
  • 고분해능 XPS
  • 빠르고 효율적이며 자동화된 워크플로우
  • 깊이 프로파일링을 위한 이온 소스
Maps 소프트웨어
  • 넓은 영역에서 고분해능 이미지 획득
  • 관심 영역을 쉽게 발견
  • 자동 이미지 획득 절차
  • 소스가 다른 데이터의 상관관계화
Athena 소프트웨어
이미징 데이터 관리
  • 이미지, 데이터, 메타데이터 및 실험 워크플로우의 추적 가능성 보장
  • 이미징 워크플로우 간소화
  • 협업 개선
  • 데이터 액세스 보안 및 관리
em-h2-헤더 등급으로 H2를 p로 변경하기 위한 스타일 시트