Search Thermo Fisher Scientific
재료의 지속적인 발전과 함께 재료를 더욱 높은 분해능으로 검사하는 것 뿐만 아니라, 상호 관련된 거시적 상황 내에서 관찰 결과를 얻는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 따라서, 진정한 맥락적인 통찰력을 얻기 위해서 서로 다른 이미징 모드를 동일한 좌표에 상관시켜야 할 필요가 있습니다. 또한 실제 공정 관리 및 고장 분석 환경에서 실용적으로 적용할 수 있도록 충분히 신속하게 측정이 이루어져야 합니다. Thermo Fisher Scientific은 다양한 규모의 상관 이미징을 화학적 조성 등의 추가 정보와 결합함으로써 물질 관찰을 위한 완벽한 워크플로우를 제공합니다.
멀티스케일 분석은 비파괴 분광학 기법을 사용하여 마이크로 단위의 관찰부터 시작합니다. X선 마이크로 단층 촬영(microCT)은 연속 X선 스캔을 통해 시료의 완전한 3D 렌더링을 생성합니다. 이러한 스캔 또는 2D 단층 사진은 디지털 방식으로 결합되어 3D 구조를 생성합니다. Thermo Scientific Heliscan MicroCT를 사용하면 일련의 원형 스캔이 단일 연속 나선 스캔으로 대체됩니다. 이를 통해 보다 낮은 선량에서 더 빠르게 스캐닝할 수 있으므로 획득한 정보의 양과 정확성이 증가합니다. MicroCT 관찰은 400nm 만큼 낮은 분해능을 제공하므로, 고분해능 특성 분석 전의 시료 비파괴 검사에 이상적인 도구입니다.
관심 영역이 식별되면 더 가까운 표면 분석과 시료 추출을 위해 DualBeam(집속 이온 빔 및 주사 전자 현미경, FIB-SEM) 장비가 사용됩니다. (집속 이온 빔은 액체 금속 이온 소스(갈륨) 또는 플라즈마 FIB로 구성될 수 있습니다.) SEM은 나노 단위 표면 분석을 가능하게 하며, FIB/PFIB는 연속 절편에 사용되거나 혹은 투과전자현미경(TEM)을 이용한 추가 관찰을 위해 얇은 시료 라멜라(lamella)를 추출하는 데 사용됩니다. PFIB-SEM에 펨토초(femtosecond) 레이저를 추가하면 보다 신속한 시료 준비, 교차 절편 또는 연속 절편 작업을 수행할 수 있습니다. 후속 TEM 분석은 시료의 원소 및 구조적 구성에 대한 완벽한 분석을 위해 원자 단위 물질 특성 분석을 제공합니다.
진정한 멀티스케일 현미경법은 모든 기기에서 고품질, 신뢰성 있는 이미징을 생성하는 동시에 정확하게 정렬하여 완벽하게 시료를 보여줍니다. Thermo Scientific 자동화 및 데이터 분석 소프트웨어를 사용하면 전체 멀티스케일 워크플로우가 공정 또는 품질 관리 환경으로 쉽게 통합될 수 있는 일상적이며 안내적인 절차가 됩니다.
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
배터리 개발은 microCT, SEM 및 TEM, Raman 분광법, XPS 및 디지털 3D 시각화 및 분석을 통한 멀티 스케일(multi-scale) 분석에 의해 이루어질 수 있습니다. 이 접근 방식이 더 나은 배터리를 만드는 데 필요한 구조 및 화학 정보를 제공하는 방법에 대해 알아보십시오.
고분자 미세 구조는 물질의 벌크 특성 및 성능과 관련이 있습니다. 전자현미경법은 R&D 및 품질 관리 응용 분야의 고분자 형태학 및 구성에 대한 종합적인 마이크로 단위 분석을 가능케 합니다.
금속을 효과적으로 생산하려면 함유물 및 침전물에 대한 정밀한 제어가 필요합니다. 당사의 자동화 도구를 사용하여 나노 입자 계수, EDS 화학 물질 분석 및 TEM 시료 준비 등 금속 분석에 필수적인 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
촉매는 대부분의 현대적인 산업 공정에 있어 대단히 중요합니다. 그 효율은 촉매 입자의 미세 조성 및 형태학에 따라 달라집니다. EDS와 EM은 이러한 속성 연구에 매우 적합합니다.
오일 및 가스에 대한 수요가 지속됨에 따라, 탄화수소를 효율적이고 효과적으로 추출해야 할 필요성이 계속해서 증가하고 있습니다. Thermo Fisher Scientific은 다양한 석유 과학 응용 분야를 위한 다양한 현미경법 및 분광학 솔루션을 제공합니다.
지구과학은 암석 시료 내 특징을 일정하고 정확하게 멀티 스케일(multi-scale)로 관찰합니다. SEM-EDS는 자동화 소프트웨어와 결합하여 암석학 및 광물학 연구를 위한 텍스처 및 광물 구성의 직접적인 대규모 분석을 가능하게 합니다.
합성 섬유의 직경, 형태 및 밀도는 필터의 수명과 기능을 결정하는 데 있어 핵심 파라미터가 됩니다. 주사전자현미경(SEM)은 이러한 기능을 신속하고 용이하게 조사하는 데 있어 이상적인 기술입니다.
현대적인 차량의 모든 구성 요소는 안전성, 효율성 및 성능을 고려하여 설계됩니다. 전자현미경법 및 분광법에 의한 자동차 재료의 상세한 특성 분석을 통해 중요한 공정을 결정하고 제품을 개선하며 새로운 재료를 신속하게 식별할 수 있습니다.
최적의 시스템 성능을 보장하기 위해 세계 수준의 현장 서비스 전문가 네트워크, 기술 지원 및 인증된 예비 부품을 제공해드립니다.