4d5e - 키/리소스/앱/기술/문의하기
Talos F200i 투과 전자 현미경 
Thermo Scientific Talos F200i (S)TEM은 광범위한 재료 과학 시료 및 응용 분야에서 성능과 생산성을 구현하도록 특별히 설계된 20~200kV 전계 방출(주사) 투과 전자 현미경입니다. 재현 기능이 있는 전자 컬럼과 결합된 표준 X-Twin pole-piece gap(응용 분야에서 최고의 유연성을 제공)으로, 고분해능 2D 및 3D 특성 분석, 현장(in situ) 동적 관찰 및 회절 응용 분야를 위한 기회를 제공합니다.
Talos F200i 투과 전자 현미경의 장점
다중 사용자 및 다중 분야 환경을 위해 설계된 Talos F200i (S)TEM은 초보 사용자에게도 적합합니다. 모든 Thermo Scientific TEM 플랫폼에서 공유되기 때문에 단기간에 친숙해질 수 있는 Thermo Scientific Velox 사용자 인터페이스가 장착되어 있습니다. 모든 일상적인 TEM 튜닝이 자동화되어 가장 재현성이 높은 최상의 설정을 제공합니다. Align Genie 자동화 소프트웨어는 초보 작업자의 학습 시간을 단축시키고 다중 사용자 환경에서의 긴장을 줄여주며, 숙련된 작업자에게는 데이터 확보 시간을 개선해 줍니다. 측면 입구 인입식 에너지 분산 X-선 분광학(EDS) 검출기를 구성에 추가하여 화학적 분석을 수행할 수 있습니다.
소형 설계
Talos F200i는 보다 작은 공간을 점유하는 크기이므로 좁은 공간에서도 이 장비를 사용할 수 있습니다. 또한 컴팩트한 설계로 서비스 요구 사항에 대한 액세스를 용이하게 해 주는 동시에 인프라 및 지원 비용을 줄여줍니다.
모든 사용자를 위한 생산성
특히 다중 사용자, 다중 소재 환경에서 생산성을 더욱 높이기 위해 정전력 대물렌즈, 저이력 설계 및 SmartCam 카메라를 사용한 원격 조작은 간편한 재생 모드와 고전압 변환을 가능하게 해줍니다. Talos F200i (S)TEM은 온라인 교육 지원을 제공합니다. 마우스를 제어판 위로 가져간 후 F1을 누르면 관련 정보가 신속히 열립니다.
Style Sheet for Komodo Tabs
Talos F200i 투과 전자 현미경의 특징
금-니켈 나노 입자의 대면적을 신속하게 획득
Gold-Nickel Nanoparticles - 20
Gold-Nickel Nanoparticles - 21
1분 이내에 획득한, 금-니켈 나노 입자를 Dual-X를 사용한 대면적, 고분해능 EDS 맵핑 사례. 샘플 제공: J. Bursik, Institute of Physics of Materials, Brno.
은 니켈 코어셸 나노 입자에 대한 세부 정보 제공
Talos-Dual-X-Image-16
Talos-Dual-X-Image-13
Talos-Dual-X-Image-17
Talos-Dual-X-Image-19
Talos-Dual-X-Image-14
Talos-Dual-X-Image-18
Talos-Dual-X-Image-15
니트로 화합물(예: 4-니트로페놀, 4-니트로아닐린) 환원 및 유기 염료 분해를 위한 촉매제로써 효과적으로 사용되는 AgNi 나노 입자의 고분해능 EDS 맵핑 사례. 개별 EDS 맵은 시스템 Ag0.6Ni0.4이 니트로 화합물과 유기 염료의 환원 및 분해 반응에서 가장 높은 촉매 활성을 보인다는 것을 밝힙니다. AgNi 나노 입자는 수소 생성을 위한 촉매제로도 연구됩니다. 이 활용 사례에서는 AgNi 나노 입자의 수소 발생률이 유사한 크기의 Ag 및 Ni 나노 입자에 비해 훨씬 높은 것으로 나타났습니다. 또한 단일 맵은 셸 중 하나가 실제로 니켈이 아닌 황(Sulphur)이라는 것을 보여줍니다. 샘플 제공: J. Bursik, Institute of Physics of Materials, Brno.
Co-g-C3N4/Pt에 대한 빔 민감성 분석
Talos-Dual-X-Image-28
Talos-Dual-X-Image-29
Talos-Dual-X-Image-24
Talos-Dual-X-Image-27
Talos-Dual-X-Image-22
Talos-Dual-X-Image-258
Talos-Dual-X-Image-26
Talos-Dual-X-Image-23
광촉매 수소 방출을 위해 사용되는 빔에 민감한 물질의 고분해능 EDS 맵핑 사례. 작은 나노 입자(Pt)는 광촉매 반응을 위한 활성 부위의 역할을 합니다. 이러한 나노 입자는 Pt 나노 입자와 함께 로드되는 Co-g-C3N4의 구조를 관찰하고, Co 원자 위치와 Pt 나노 입자 사이의 관계를 찾아 이 시료의 광촉매 활성이 개선되는 이유를 분석하는 연구에 사용됩니다. 이 실험에서는 Co가 원자적으로 분산되거나 g-C3N4 표면에서 직경 1nm(단일 원자 분산) 미만에 위치하여야 하며, Pt 나노 입자는 Co-g-C3N4의 표면 위에 침전되어야 한다고 가정했습니다. 이는 원소 맵핑 데이터 결과에 의해 확인되었습니다. 샘플 제공: 중국, Xi’an Jiaotong University, ShengChun Yang 교수.
재료 과학 분야용 Talos F200i
재료 과학 분야용 Talos F200i
Thermo Scientific Talos F200i S/TEM은 광범위한 재료 과학 시료 및 응용 분야에서 성능과 생산성을 구현하도록 특별히 설계된 20~200kV 전계 방출(주사) 투과 전자 현미경입니다. 재현 기능이 있는 전자 컬럼과 결합된 표준 X-Twin pole-piece gap(응용 분야에서 최고의 유연성을 제공)으로, 고분해능 2D 및 3D 특성 분석, 현장(in situ) 동적 관찰 및 회절 응용 분야를 위한 기회를 제공합니다.
제품 정보
금-니켈 나노 입자의 대면적을 신속하게 획득
Gold-Nickel Nanoparticles - 20
Gold-Nickel Nanoparticles - 21
1분 이내에 획득한, 금-니켈 나노 입자를 Dual-X를 사용한 대면적, 고분해능 EDS 맵핑 사례. 샘플 제공: J. Bursik, Institute of Physics of Materials, Brno.
은 니켈 코어셸 나노 입자에 대한 세부 정보 제공
Talos-Dual-X-Image-16
Talos-Dual-X-Image-13
Talos-Dual-X-Image-17
Talos-Dual-X-Image-19
Talos-Dual-X-Image-14
Talos-Dual-X-Image-18
Talos-Dual-X-Image-15
니트로 화합물(예: 4-니트로페놀, 4-니트로아닐린) 환원 및 유기 염료 분해를 위한 촉매제로써 효과적으로 사용되는 AgNi 나노 입자의 고분해능 EDS 맵핑 사례. 개별 EDS 맵은 시스템 Ag0.6Ni0.4이 니트로 화합물과 유기 염료의 환원 및 분해 반응에서 가장 높은 촉매 활성을 보인다는 것을 밝힙니다. AgNi 나노 입자는 수소 생성을 위한 촉매제로도 연구됩니다. 이 활용 사례에서는 AgNi 나노 입자의 수소 발생률이 유사한 크기의 Ag 및 Ni 나노 입자에 비해 훨씬 높은 것으로 나타났습니다. 또한 단일 맵은 셸 중 하나가 실제로 니켈이 아닌 황(Sulphur)이라는 것을 보여줍니다. 샘플 제공: J. Bursik, Institute of Physics of Materials, Brno.
Co-g-C3N4/Pt에 대한 빔 민감성 분석
Talos-Dual-X-Image-28
Talos-Dual-X-Image-29
Talos-Dual-X-Image-24
Talos-Dual-X-Image-27
Talos-Dual-X-Image-22
Talos-Dual-X-Image-258
Talos-Dual-X-Image-26
Talos-Dual-X-Image-23
광촉매 수소 방출을 위해 사용되는 빔에 민감한 물질의 고분해능 EDS 맵핑 사례. 작은 나노 입자(Pt)는 광촉매 반응을 위한 활성 부위의 역할을 합니다. 이러한 나노 입자는 Pt 나노 입자와 함께 로드되는 Co-g-C3N4의 구조를 관찰하고, Co 원자 위치와 Pt 나노 입자 사이의 관계를 찾아 이 시료의 광촉매 활성이 개선되는 이유를 분석하는 연구에 사용됩니다. 이 실험에서는 Co가 원자적으로 분산되거나 g-C3N4 표면에서 직경 1nm(단일 원자 분산) 미만에 위치하여야 하며, Pt 나노 입자는 Co-g-C3N4의 표면 위에 침전되어야 한다고 가정했습니다. 이는 원소 맵핑 데이터 결과에 의해 확인되었습니다. 샘플 제공: 중국, Xi’an Jiaotong University, ShengChun Yang 교수.
재료 과학 분야용 Talos F200i
재료 과학 분야용 Talos F200i
Thermo Scientific Talos F200i S/TEM은 광범위한 재료 과학 시료 및 응용 분야에서 성능과 생산성을 구현하도록 특별히 설계된 20~200kV 전계 방출(주사) 투과 전자 현미경입니다. 재현 기능이 있는 전자 컬럼과 결합된 표준 X-Twin pole-piece gap(응용 분야에서 최고의 유연성을 제공)으로, 고분해능 2D 및 3D 특성 분석, 현장(in situ) 동적 관찰 및 회절 응용 분야를 위한 기회를 제공합니다.
제품 정보
주요 특징
다양한 고분해능 FEG(전계 방출 건)과 함께 사용 가능
S-FEG, 고휘도 X-FEG 또는 초고휘도 X-CFEG(콜드 전계 방출 건)을 선택하십시오. X-CFEG는 최고의 (S)TEM 이미징과 최고의 에너지 분해능을 결합합니다. 
Dual EDS 기술과 함께 사용 가능
단일 30mm² 검출기에서 이중 100mm² 검출기에 이르는 다양한 요구 사항에 맞는 최적의 EDS 검출기를 선택하여 고처리량(또는 저선량) 분석을 수행할 수 있습니다.
고품질 STEM/TEM 이미지 및 정확한 EDS
혁신적이고 직관적인 Velox 소프트웨어 사용자 인터페이스를 통해 고품질 TEM 또는 STEM 이미지를 매우 용이하게 확보할 수 있습니다. Velox 소프트웨어의 고유한 EDS 흡수 보정 기능을 통해 가장 정확한 정량을 수행할 수 있습니다.
최상의 전방위적인 현장(in situ) 기능
단층 촬영 또는 현장(in situ) 시료 홀더를 추가할 수 있습니다. 고속 카메라, 스마트 소프트웨어 및 넓은 X-TWIN 대물 렌즈 간격을 통해 3D 이미지 생성이 가능하며, 분해능과 분석 기능의 성능 저하를 최소화하면서 현장 데이터를 수집할 수 있습니다.
생산성 증대
SmartCam 카메라와 스위프트 모드(swift mode) 및 고전압(HT) 전환을 위한 정전력 대물 렌즈로 매우 안정적인 컬럼 및 원격 작동을 구현합니다. 다중 사용자 환경을 위한 빠르고 쉬운 전환.
가장 재현성이 높은 데이터
초점, 유센트릭(eucentric) 높이, 빔 이동, 콘덴서 조리개, 빔 경사 피벗 지점(pivot point) 및 회전 중심과 같은 모든 일상적인 TEM 튜닝이 자동화되어 항상 최적의 이미징 조건에서 시작할 수 있습니다. 실험은 재현 가능하게 반복될 수 있으므로 도구가 아닌 연구에 더욱 집중할 수 있습니다.
고속으로 대형 관측시야 이미징
4k × 4k Ceta CMOS 카메라의 넓은 시야를 통해 전체 고전압 범위에서 높은 감도와 빠른 속도로 라이브 디지털 줌을 수행할 수 있습니다.
소형 설계
설치 공간과 크기가 작아 인프라 및 지원 비용을 줄이는 동시에 좁은 공간에서도 이 도구를 설치할 수 있습니다.
사양
재품 표 사항에 대한 스타일시트
TEM
  • 라인 분해능: ≤0.10 nm
운영 체제 XX 장치
  • 컨트롤러: Windows® 10 
  • 원격 제어 가능: 예 
진공 시스템
  • 에어락 펌핑: 오일 및 진동 없음
  • 콜드 트랩: 표준
  • 긴 지속 시간 Dewar: 옵션 - 최소 4일 대기 시간(재주입 간격)
STEM 이미징
  • STEM 분해능:  
    • ≤0.16 nm (S-FEG/X-FEG) 
    • ≤0.14 nm 및 100pA (X-CFEG)
  • 검출기: HAADF 및/또는 축상 Panther BF/DF
에너지 분산 X선 분광학(EDS)
  • 검출기 크기(Bruker X-flash): 30, 100 또는 이중 100 mm2
  • 인입식: 있음, 전동
전자 에너지 손실 분광법(EELS)
  •  ≤0.8 eV (S-FEG/X-FEG)
  •  ≤0.3 eV (X-CFEG)
건(gun) 휘도 200 kV
  • 4×108 A /cm2 srad (S-FEG) 
  • 1.8×109 A /cm2 srad (X-FEG) 
  • 2.4×109 A /cm2 srad (X-CFEG)
리소스
Dual-X 기술 소개.
Dual-X 기술 소개.
응용분야
전자현미경을 사용한 공정 제어
전자현미경을 사용한 공정 제어
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
전자현미경을 사용한 품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
기초 재료 연구
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
기술
에너지 분산 분광법
에너지분산 분광법(EDS)은 전자 현미경 이미지를 통해 상세한 원소 정보를 수집하고 EM 관찰을 위한 중요한 조성 정보를 제공합니다. EDS를 사용하면 신속하고 종합적인 표면 스캔부터 개별 원자에 이르는 화학적 조성을 측정할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
전자 에너지 손실 분광법
재료 과학 연구는 다양한 분석 응용 분야에서 고분해능 EELS를 활용합니다. 여기에는 높은 처리량, 높은 신호 대 잡음비 원소 맵핑, 산화 상태 프로빙(probing) 및 표면 포논(phonon)도 포함됩니다.
자세히 알아보기 ›
현장(In Situ) 실험
재결정화, 미립자 성장, 가열, 냉각 및 습윤 과정에서의 위상 변이와 같은 동적 처리의 기본 원리를 이해하는 데 있어서 전자 현미경 검사를 통한 미세 구조 변화에 대한 직접적인 실시간 관찰은 필수적입니다.
자세히 알아보기 ›
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
멀티스케일 분석
새로운 물질은 보다 큰 시료 맥락을 유지하면서 더 높은 분해능으로 분석해야 합니다. 멀티스케일 분석을 사용하면 X선 microCT, DualBeam, 레이저 PFIB, SEM, TEM 등의 다양한 영상 도구 및 영상 기법의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
자동화 입자 워크플로우
APW(Automated NanoParticle Workflow)는 나노입자 분석을 위한 투과전자현미경 워크플로우로, 나노 단위에서 대면적, 고분해능 이미징 및 데이터 획득을 즉석으로 처리할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
에너지 분산 분광법
에너지분산 분광법(EDS)은 전자 현미경 이미지를 통해 상세한 원소 정보를 수집하고 EM 관찰을 위한 중요한 조성 정보를 제공합니다. EDS를 사용하면 신속하고 종합적인 표면 스캔부터 개별 원자에 이르는 화학적 조성을 측정할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
전자 에너지 손실 분광법
재료 과학 연구는 다양한 분석 응용 분야에서 고분해능 EELS를 활용합니다. 여기에는 높은 처리량, 높은 신호 대 잡음비 원소 맵핑, 산화 상태 프로빙(probing) 및 표면 포논(phonon)도 포함됩니다.
자세히 알아보기 ›
현장(In Situ) 실험
재결정화, 미립자 성장, 가열, 냉각 및 습윤 과정에서의 위상 변이와 같은 동적 처리의 기본 원리를 이해하는 데 있어서 전자 현미경 검사를 통한 미세 구조 변화에 대한 직접적인 실시간 관찰은 필수적입니다.
자세히 알아보기 ›
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
멀티스케일 분석
새로운 물질은 보다 큰 시료 맥락을 유지하면서 더 높은 분해능으로 분석해야 합니다. 멀티스케일 분석을 사용하면 X선 microCT, DualBeam, 레이저 PFIB, SEM, TEM 등의 다양한 영상 도구 및 영상 기법의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
자동화 입자 워크플로우
APW(Automated NanoParticle Workflow)는 나노입자 분석을 위한 투과전자현미경 워크플로우로, 나노 단위에서 대면적, 고분해능 이미징 및 데이터 획득을 즉석으로 처리할 수 있습니다.