bf5a - 응용분야/기술/제품/리소스/문의하기
필터는 오늘날 사회에서 흔히 볼 수 있는 것으로, 깨끗하고 통기성이 뛰어난 공기 필터에서부터 안전한 휴대용 수돗물을 제공하는 급수 필터에 이르기까지 산업 및 가정에서 중요한 기능을 수행합니다.
고성능 여과의 핵심은 합성 섬유의 발전입니다. 필터 설계를 최적화하기 위해서는(곧, 시간 경과와 함께 다양한 종류의 건조 또는 습식 미립자를 지속적으로 필터링) 섬유 직경, 밀도 및 표면 형태 등과 같은 특성이 모두 철저히 분석되고 최적화되어야 합니다.
이 다중 모드 분석을 위해서는 광학 현미경 검사 및 원자간력 현미경(AFM) 검사와 같은 일반적인 섬유 분석 방법으로는 충분하지 않습니다. 광학 현미경은 나노 섬유를 정확하게 연구하는 데 필요한 분해능이 부족한 반면, AFM은 너무 느리고 물리적 프로브 문제가 존재합니다. 이 방법들은 또한 느린 수동 측정 및 데이터 분석에 의존합니다.
한편, 주사전자현미경(SEM)은 뛰어난 분해능 기능을 제공하며, 이를 통해 여러 섬유의 특성을 동시에 자동으로 분석할 수 있습니다. 선도적인 자동화 소프트웨어를 추가하면, 중요한 필터 매개변수를 빠르고 신뢰성 있게 추출할 수 있습니다. 이렇게 함으로써 실험실에서 SEM을 통해 소요 시간을 최소화하고 여과 설계를 위해 섬유를 빠르고 쉽게 분석할 수 있으므로 개발 처리량을 늘릴 수 있습니다.
Thermo Fisher Scientific은 섬유 분석을 위한 다양한 SEM 기기를 제공합니다. Thermo Scientific FiberMetric Software와 함께 사용할 경우, 미세 섬유와 나노 섬유 특성을 정확하게 자동으로 측정할 수 있습니다.
Electrospun imaged with Phenom Desktop SEM.
Phenom 데스크탑 SEM을 사용하여 이미지화한 종이 기판의 전자 회전 나노섬유.
Dust filter imaged with Phenom Desktop SEM.
Phenom 데스크탑 SEM을 사용하여 이미지화한 분진 필터의 섬유.
리소스
응용분야
전자현미경을 사용한 공정 제어
전자현미경을 사용한 공정 제어
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
전자현미경을 사용한 품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
기초 재료 연구
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
Style Sheet for Komodo Tabs
기술
3D 재료 특성 분석
물질 개발은 종종 멀티스케일 3D 특성 분석을 필요로 합니다. DualBeam 기기를 사용하여 연속 절편화와 시료의 고품질 3D 재구성 처리가 가능한 연속 SEM 이미지 생성을 나노미터 규모로 가능하게 합니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
ChemiSEM
실시간 정량과 함께 실시간 EDS(에너지 분산 X선 분광법)를 사용하는 ChemiSEM 기술은 SEM 이미징을 컬러 기술로 변환합니다. 이제 어느 사용자든 원소 데이터를 지속적으로 획득하여 그 어느 때보다 완전한 정보를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
단면 절단
단면 절단은 표면 하부 정보를 파악하여 추가적으로 유용한 정보를 제공해 줍니다. DualBeam 기기는 고품질 단면 절단 작업에 있어 탁월한 집속 이온 빔 컬럼을 제공해 줍니다. 자동화를 통해 시료의 무인 고처리량 처리가 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
3D 재료 특성 분석
물질 개발은 종종 멀티스케일 3D 특성 분석을 필요로 합니다. DualBeam 기기를 사용하여 연속 절편화와 시료의 고품질 3D 재구성 처리가 가능한 연속 SEM 이미지 생성을 나노미터 규모로 가능하게 합니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
ChemiSEM
실시간 정량과 함께 실시간 EDS(에너지 분산 X선 분광법)를 사용하는 ChemiSEM 기술은 SEM 이미징을 컬러 기술로 변환합니다. 이제 어느 사용자든 원소 데이터를 지속적으로 획득하여 그 어느 때보다 완전한 정보를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
단면 절단
단면 절단은 표면 하부 정보를 파악하여 추가적으로 유용한 정보를 제공해 줍니다. DualBeam 기기는 고품질 단면 절단 작업에 있어 탁월한 집속 이온 빔 컬럼을 제공해 줍니다. 자동화를 통해 시료의 무인 고처리량 처리가 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
제품
기기 카드 원본 스타일시트
Phenom Pharos G2 Desktop FEG-SEM
  • 1 - 20 kV 가속 전압 범위의 FEG 소스
  • <2.0 nm (SE) 및 3.0 nm (BSE) 분해능 @ 20 kV
  • 완전 통합형 EDS 및 SE 검출기 옵션
Phenom XL G2 데스크탑 SEM
  • 대형 시료(100x100mm)에 적합하며 자동화에 이상적
  • <10nm 분해능 및 최대 200,000x 확대, 4.8kV에서 최대 20kV의 가속 전압
  • 완전 통합형 EDS 및 BSE 검출기 옵션
Phenom Pro G6 데스크탑 SEM
  • 고성능 데스크탑 SEM
  • 분해능 <6nm(SE) 및 <8nm(BSE), 최대 350,000x 확대
  • SE 검출기 옵션
Phenom ProX G6 데스크탑 SEM
  • EDS 통합 검출기를 갖춘 고성능 데스크탑 SEM
  • 분해능 <6nm(SE) 및 <8nm(BSE), 최대 350,000x 확대
  • SE 검출기 옵션
Phenom Pure G6 데스크탑 SEM
  • 입문 수준 데스크탑 SEM
  • 분해능 <15nm, 최대 175,000x 확대
  • 수명이 긴 CeB6 소스
Phenom ParticleX AM 데스크탑 SEM
  • 적층 제조를 위한 자동화 소프트웨어가 포함된 다기능 데스크탑 SEM
  • 분해능 <10nm, 최대 200,000x 확대
  • SE 검출기 옵션
Phenom ParticleX TC 데스크탑 SEM
  • 청결도 기술을 위한 자동화 소프트웨어를 갖춘 다기능 데스크탑 SEM
  • 분해능 <10nm, 최대 200,000x 확대
  • SE 검출기 옵션
Phenom Perception GSR 데스크탑 SEM
  • 전용 자동 GSR 데스크탑 SEM
  • 분해능 <10nm, 최대 200,000x 확대
  • 수명이 긴 CeB6 소스
Nexsa G2 XPS
  • 미세 초점 X-선 소스
  • 독자적인 다중기법 옵션
  • 단일 원자 & 클러스터 이온 깊이 프로파일링을 위한 듀얼 모드 이온 소스
K-Alpha XPS
  • 고분해능 XPS
  • 빠르고 효율적이며 자동화된 워크플로우
  • 깊이 프로파일링을 위한 이온 소스
ESCALAB Xi+ XPS
  • 높은 스펙트럼 분해능
  • 다중 기법 표면 분석
  • 광범위한 시료 준비 및 확장 옵션
AsbestoMetric
  • 이미지 획득, 섬유 검출 및 보고를 위한 자동화 도구
  • 섬유 재방문을 통한 EDS 분석 지원
  • 석면 분석에 관한 ISO 표준 보고서
em-h2-헤더 등급으로 H2를 p로 변경하기 위한 스타일 시트