Search Thermo Fisher Scientific
6세대 Thermo Scientific Phenom Pro G6 데스크탑 SEM은 광학 현미경 검사와 플로어(floor) 모델 SEM 분석의 간극을 메워 연구 시설의 기능을 확장합니다.
빠르고 사용이 편리한 Phenom Pro G6 데스크탑 SEM은 플로어(floor) 모델 SEM 기기에서 일반적인 시료에 대한 일상적인 분석의 부담을 덜어 주는 데 사용됩니다. 기기 구성 및 시료 로딩 메커니즘을 통해 실험 간 조정에 소요되는 시간을 최소화함으로써 빠른 이미지 생성을 보장합니다.
Phenom Pro G6 데스크탑 SEM을 사용하면 모든 경험 수준의 사용자가 고품질의 결과를 신속하게 생성할 수 있습니다. 수명이 긴 CeB6 소스는 밝기가 높으면서도 유지보수 필요성이 적습니다. 또한, 높은 안정성과 작은 형태 인자(form factor)로 어떠한 실험실 환경에서도 기기를 사용할 수 있습니다. 더 간단히 말해, 특수 인프라나 전문가의 감독이 필요하지 않습니다.
Phenom Pro 데스크탑 SEM의 컬러 탐색 카메라는 광학 및 전자 광학 이미지 간의 연관성을 찾는 데 도움이 되는 정보를 제공합니다. 10분 간의 기본 교육 후에 이미지를 생성할 수 있습니다. 다양한 응용분야를 수용하기 위해 다양한 시료 홀더를 사용할 수 있습니다. 특허받은 시료 진공 로딩 기술로 더욱 빠르고 간편한 시료 로딩이 가능합니다.
Thermo Scientific Phenom ProSuite 소프트웨어 는 Phenom 데스크탑 SEM의 기능을 한층 더 향상시키기 위해 개발된 옵션 소프트웨어 애플리케이션 플랫폼입니다. Phenom ProSuite 소프트웨어를 사용하면 Phenom Pro 데스크탑 SEM에서 획득한 이미지로부터 최대한의 정보를 추출할 수 있습니다.
Phenom Pro 데스크탑 SEM에서 2차 전자 검출기(SED)를 옵션으로 사용할 수 있습니다. SED는 시료의 상단 표면층에서 저에너지 전자를 수집합니다. 따라서 이 검출기는 상세한 시료 표면 정보를 밝히기 위한 완벽한 선택입니다.
조명 광학 배율 |
|
전자 광학 배율 범위 |
|
분해능 |
|
디지털 줌 |
|
조명 광학 탐색 카메라 |
|
가속 전압 |
|
진공 모드 |
|
검출기 |
|
시료 크기 |
|
시료 높이 |
|
유용성을 저하시키지 않고 전자 현미경 검사의 강력한 성능을 활용하고자 하십니까? 주사전자현미경법에 대한 지식을 높이고 데스크탑 SEM이 Phenom Desktop SEM blog에서 연구를 최적으로 지원하는 방법을 알아보십시오.
이 주문형 웨비나는 귀사의 고유한 요구 사항에 가장 적합한 SEM을 결정하는 데 도움이 되도록 고안되었습니다. 다중 사용자 연구 실험실을 위한 Thermo Fisher Scientific SEM 기술의 개요를 제시하고, 이러한 광범위한 솔루션이 성능, 다기능성, 현장(in situ) 동력학 및 더욱 빠른 결과를 제공하는 방법을 중점적으로 다룹니다. 다음 사항에 관심이 있는 경우, 이 웨비나를 시청하시기 바랍니다.
이 주문형 웨비나는 귀사의 고유한 요구 사항에 가장 적합한 SEM을 결정하는 데 도움이 되도록 고안되었습니다. 다중 사용자 연구 실험실을 위한 Thermo Fisher Scientific SEM 기술의 개요를 제시하고, 이러한 광범위한 솔루션이 성능, 다기능성, 현장(in situ) 동력학 및 더욱 빠른 결과를 제공하는 방법을 중점적으로 다룹니다. 다음 사항에 관심이 있는 경우, 이 웨비나를 시청하시기 바랍니다.
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
고온 시료 이미징
실제 조건에서의 물질 연구는 종종 고온 작업과 관련됩니다. 주사 전자 현미경 또는 DualBeam 도구를 사용하여 물질의 재결정화, 용융, 변형 또는 열 존재 시 반응과 같은 물질의 작용을 현장 연구할 수 있습니다.
현장(In Situ) 실험
재결정화, 미립자 성장, 가열, 냉각 및 습윤 과정에서의 위상 변이와 같은 동적 처리의 기본 원리를 이해하는 데 있어서 전자 현미경 검사를 통한 미세 구조 변화에 대한 직접적인 실시간 관찰은 필수적입니다.
멀티스케일 분석
새로운 물질은 보다 큰 시료 맥락을 유지하면서 더 높은 분해능으로 분석해야 합니다. 멀티스케일 분석을 사용하면 X선 microCT, DualBeam, 레이저 PFIB, SEM, TEM 등의 다양한 영상 도구 및 영상 기법의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
고온 시료 이미징
실제 조건에서의 물질 연구는 종종 고온 작업과 관련됩니다. 주사 전자 현미경 또는 DualBeam 도구를 사용하여 물질의 재결정화, 용융, 변형 또는 열 존재 시 반응과 같은 물질의 작용을 현장 연구할 수 있습니다.
현장(In Situ) 실험
재결정화, 미립자 성장, 가열, 냉각 및 습윤 과정에서의 위상 변이와 같은 동적 처리의 기본 원리를 이해하는 데 있어서 전자 현미경 검사를 통한 미세 구조 변화에 대한 직접적인 실시간 관찰은 필수적입니다.
멀티스케일 분석
새로운 물질은 보다 큰 시료 맥락을 유지하면서 더 높은 분해능으로 분석해야 합니다. 멀티스케일 분석을 사용하면 X선 microCT, DualBeam, 레이저 PFIB, SEM, TEM 등의 다양한 영상 도구 및 영상 기법의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
최적의 시스템 성능을 보장하기 위해 세계 수준의 현장 서비스 전문가 네트워크, 기술 지원 및 인증된 예비 부품을 제공해드립니다.