Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Phenom Pharos G2 FEG-SEM은 탁상형 전계 방출 SEM입니다. Phenom Pharos G2 FEG-SEM은 이미지 품질 면에서 많은 바닥 스탠딩형 SEM을 능가하면서 훨씬 더 나은 사용자 경험을 제공합니다. 지금까지 SEM을 현실적인 옵션으로 고려하지 않았던 학술 및 산업 실험실에는 소형 크기와 짧은 트레이닝 덕분에 Phenom Pharos G2 FEG-SEM을 통해 FEG 성능을 이용할 수 있게 되었습니다. 빠른 시료 장착으로 신속한 시료 교환이 가능하며, 그 결과 높은 생산성을 제공합니다. 다른 SEM과 달리 Phenom Pharos G2 FEG-SEM은 이미징 및 분석 작업을 매우 빠르게 수행하여 워크업 툴 역할도 담당합니다.
새로운 Phenom Pharos G2 FEG-SEM은 가속 전압 범위를 1kV까지 확장하여 절연 및 빔에 민감한 시료를 더 잘 수용하며, 2.0 nm의 분해능과 함께 최대 20 kV까지 확대하여 가장 미세한 디테일을 보여줍니다.
주요 특징
데스크탑 SEM 중에서도 특히 Phenom Pharos G2 FEG-SEM은 높은 휘도, 선명한 이미지 및 안정적인 빔 전류를 보장하는 전계 방출 소스를 제공합니다.
Phenom Pharos G2 FEG-SEM은 20 kV에서 2.0 nm의 분해능을 제공합니다. 이러한 성능은 나노 입자의 형태, 코팅의 결함 또는 텅스텐 SEM이나 기타 탁상형 SEM에 의해 누락될 수 있는 그 밖의 특징을 보여줍니다.
1 kV까지 전압 범위가 넓은 Phenom Pharos G2 FEG-SEM을 사용하면 코팅을 적용할 필요 없이 폴리머 및 절연 시료와 같은 빔에 민감한 시료를 이미징할 수 있습니다. 따라서 나노스케일 곡면 특징이 가려지지 않습니다.
FEG SEM은 수용이 어렵고 조작하기 어렵다는 평판을 갖고 있지만, Phenom Pharos G2 FEG-SEM은 말 그대로 책상만 있으면 되고 1시간 내로 교육이 끝납니다. 마스터 학생, 방문자 또는 하이엔드 FEG SEM에 대한 교육을 받지 않은 기타 연구자들은 Phenom Pharos G2 FEG-SEM을 사용하여 시선을 사로잡는 이미지를 손쉽게 제작할 수 있습니다.
Phenom Pharos G2 FEG-SEM에서는 SE, BSE 및 EDS 검출기가 내장된 덕분에 형태학적 정보가 조성 정보와 함께 획득됩니다. 온도 제어 또는 전기 실험을 위해 다양한 시료 홀더를 사용할 수 있습니다.
분해능 |
|
전자 광학 배율 범위 |
|
조명 광학 배율 |
|
가속 전압 |
|
진공 모드 |
|
검출기 |
|
시료 크기 |
|
시료 높이 |
|
이 주문형 웨비나는 귀사의 고유한 요구 사항에 가장 적합한 SEM을 결정하는 데 도움이 되도록 고안되었습니다. 다중 사용자 연구 실험실을 위한 Thermo Fisher Scientific SEM 기술의 개요를 제시하고, 이러한 광범위한 솔루션이 성능, 다기능성, 현장(in situ) 동력학 및 더욱 빠른 결과를 제공하는 방법을 중점적으로 다룹니다. 다음 사항에 관심이 있는 경우, 이 웨비나를 시청하시기 바랍니다.
이 주문형 웨비나는 귀사의 고유한 요구 사항에 가장 적합한 SEM을 결정하는 데 도움이 되도록 고안되었습니다. 다중 사용자 연구 실험실을 위한 Thermo Fisher Scientific SEM 기술의 개요를 제시하고, 이러한 광범위한 솔루션이 성능, 다기능성, 현장(in situ) 동력학 및 더욱 빠른 결과를 제공하는 방법을 중점적으로 다룹니다. 다음 사항에 관심이 있는 경우, 이 웨비나를 시청하시기 바랍니다.
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
에너지 분산 분광법
에너지분산 분광법(EDS)은 전자 현미경 이미지를 통해 상세한 원소 정보를 수집하고 EM 관찰을 위한 중요한 조성 정보를 제공합니다. EDS를 사용하면 신속하고 종합적인 표면 스캔부터 개별 원자에 이르는 화학적 조성을 측정할 수 있습니다.
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
고온 시료 이미징
실제 조건에서의 물질 연구는 종종 고온 작업과 관련됩니다. 주사 전자 현미경 또는 DualBeam 도구를 사용하여 물질의 재결정화, 용융, 변형 또는 열 존재 시 반응과 같은 물질의 작용을 현장 연구할 수 있습니다.
현장(In Situ) 실험
재결정화, 미립자 성장, 가열, 냉각 및 습윤 과정에서의 위상 변이와 같은 동적 처리의 기본 원리를 이해하는 데 있어서 전자 현미경 검사를 통한 미세 구조 변화에 대한 직접적인 실시간 관찰은 필수적입니다.
멀티스케일 분석
새로운 물질은 보다 큰 시료 맥락을 유지하면서 더 높은 분해능으로 분석해야 합니다. 멀티스케일 분석을 사용하면 X선 microCT, DualBeam, 레이저 PFIB, SEM, TEM 등의 다양한 영상 도구 및 영상 기법의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
에너지 분산 분광법
에너지분산 분광법(EDS)은 전자 현미경 이미지를 통해 상세한 원소 정보를 수집하고 EM 관찰을 위한 중요한 조성 정보를 제공합니다. EDS를 사용하면 신속하고 종합적인 표면 스캔부터 개별 원자에 이르는 화학적 조성을 측정할 수 있습니다.
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
고온 시료 이미징
실제 조건에서의 물질 연구는 종종 고온 작업과 관련됩니다. 주사 전자 현미경 또는 DualBeam 도구를 사용하여 물질의 재결정화, 용융, 변형 또는 열 존재 시 반응과 같은 물질의 작용을 현장 연구할 수 있습니다.
현장(In Situ) 실험
재결정화, 미립자 성장, 가열, 냉각 및 습윤 과정에서의 위상 변이와 같은 동적 처리의 기본 원리를 이해하는 데 있어서 전자 현미경 검사를 통한 미세 구조 변화에 대한 직접적인 실시간 관찰은 필수적입니다.
멀티스케일 분석
새로운 물질은 보다 큰 시료 맥락을 유지하면서 더 높은 분해능으로 분석해야 합니다. 멀티스케일 분석을 사용하면 X선 microCT, DualBeam, 레이저 PFIB, SEM, TEM 등의 다양한 영상 도구 및 영상 기법의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
최적의 시스템 성능을 보장하기 위해 세계 수준의 현장 서비스 전문가 네트워크, 기술 지원 및 인증된 예비 부품을 제공해드립니다.