c7c8 - 키/사양/리소스/애플리케이션/기술/문서/문의하기
총격 잔류물질(GSR, Gunshot residue) 분석은 범죄 시 총기 사용 여부를 결정하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 확립되어 있는 GSR 분석 기법은 시료를 스캔하고 의심스러운 GSR 입자를 찾는 주사전자현미경(SEM)의 사용에 기초하고 있습니다. 의심되는 입자가 발견되면, 에너지 분산 분광법(EDS) 기술을 통해 해당 입자의 원소를 식별합니다. 
Thermo Scientific Phenom Perception GSR 데스크탑 SEM 은 총격 잔류물 분석용으로 특별히 설계된 유일한 전용 SEM입니다. 본 시스템은 자동화되어 있기 때문에 해석 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다. 매번 설정을 변경할 필요가 없으므로, 현재 작업에 즉시 집중할 수 있습니다. 
데스크탑 Phenom 시스템의 핵심은 고휘도  CeB6  소스입니다. 즉, 오래 지속되는 신뢰할 수 있는 일상적 사용을 구현하고 예기치 않은 교체의 필요성이 없으므로 자신감을 얻을 수 있습니다. Phenom Perception GSR 데스크탑 SEM을 통해 총격 잔류물 분석 기능을 그 어느 때보다 빠르고 간편하며 신뢰성 있게 주문형 방식으로 수행할 수 있습니다. 시간과 지면 공간을 절약하기를 희망하는 모든 바쁜 실험실에 적합합니다.
  • 총격 잔류물 전용 솔루션
  • 실험실에서 작은 공간만을 필요로 합니다.
  • 연중 무휴 24시간 안정적인 작동
  • 수명이 긴 CeB6 소스
주요 특징
고처리량, 신뢰성 있는 결과
전동식 Phenom  Perception GSR 데스크탑 SEM은 100mm x 100mm의 스캔 영역을 처리할 수 있습니다. 본 소프트웨어는 SEM의 내부 스캔 제어를 사용합니다. 이를 통해 특히 GSR 검증 단계에서 입자를 재방문할 때 도움이 되는 보다 정확한 빔 위치 설정이 가능합니다. 표준 GSR 시료 홀더는 30 12mm GSR 핀 스터브와 필요한 보정 시료를 수용할 수 있습니다.
완전 통합형 EDS
전용 소프트웨어 패키지 Element Identification(EID)은 완전히 통합된 EDS 검출기를 제어하는 데 사용됩니다. 이 EID 소프트웨어는 Phenom Perception GSR 제품의 일부로 표준 제공됩니다.
사양
재품 표 사항에 대한 스타일시트
시료 크기
  • 최대 100mm x 100mm(최대 30 x 12mm 핀 스터브)
  • 최대 40 mm(h)
소프트웨어 사양
  • ASTM E1588-17 준수 
  • 일반적으로 플라노 인공 GSR 시료에서 98% 이상의 적중률
  • 납이 없는 탄약 유형의 분류 지원
  • 재현 가능한 결과를 위한 자동 보정
검출기 유형
  • 실리콘 드리프트 검출기(SDD)
  • 열전 방식 냉각(LN2 불포함)
보고 워크플로우
  • 입자 재배치, 검증 및 맞춤형 보고서 생성
이미징 모듈
  • 316(폭) x 587(깊이) x 625(높이)mm, 75kg
분석 컴퓨터
  • 표준 워크스테이션 포함 사항: 24” 와이드스크린 모니터
  • 169(폭) x 445(깊이) x 432(높이)mm, 11kg
전원
  • 단일 상 AC 110~240Volt, 50/60Hz, 300 W(최대)
데스크탑 SEM 블로그
유용성을 저하시키지 않고 전자 현미경 검사의 강력한 성능을 활용하고자 하십니까? 주사전자현미경법에 대한 지식을 높이고 데스크탑 SEM이 Phenom Desktop SEM blog에서 연구를 최적으로 지원하는 방법을 알아보십시오.
자세히 알아보기
Style Sheet for Komodo Tabs
리소스
웨비나
주문형 웨비나: Phenom Perception GSR(총격 잔류물) 데스크탑 SEM을 소개합니다
본 웨비나에서는 ASTM 및 ENFSI 지침에 의거하여 사용되는 Phenom Perception GSR 소프트웨어 워크플로우에 대해 자세히 설명합니다. 이 웨비나에서는 총격 잔류물 분석에 효과적인 SEM의 기기 정확성 및 핵심 요구 사항에 대해 간략히 설명합니다.
웨비나: 주사전자현미경: 귀사의 요구사항에 맞는 기술 선택
이 주문형 웨비나는 귀사의 고유한 요구 사항에 가장 적합한 SEM을 결정하는 데 도움이 되도록 고안되었습니다. 다중 사용자 연구 실험실을 위한 Thermo Fisher Scientific SEM 기술의 개요를 제시하고, 이러한 광범위한 솔루션이 성능, 다기능성, 현장(in situ) 동력학 및 더욱 빠른 결과를 제공하는 방법을 중점적으로 다룹니다. 다음 사항에 관심이 있는 경우, 이 웨비나를 시청하시기 바랍니다.
  • 다양한 미세 분석 양상에 대한 요구사항을 충족시키는 방법(EDX, EBSD, WDS, CL 등).
  • 시료 전처리없이 시료를 자연 상태로 특성 분석하는 방법.
  • 새로운 고급 자동화를 통해 연구원이 시간을 절약하고 생산성을 높일 수 있는 방법.
웨비나
주문형 웨비나: Phenom Perception GSR(총격 잔류물) 데스크탑 SEM을 소개합니다
본 웨비나에서는 ASTM 및 ENFSI 지침에 의거하여 사용되는 Phenom Perception GSR 소프트웨어 워크플로우에 대해 자세히 설명합니다. 이 웨비나에서는 총격 잔류물 분석에 효과적인 SEM의 기기 정확성 및 핵심 요구 사항에 대해 간략히 설명합니다.
웨비나: 주사전자현미경: 귀사의 요구사항에 맞는 기술 선택
이 주문형 웨비나는 귀사의 고유한 요구 사항에 가장 적합한 SEM을 결정하는 데 도움이 되도록 고안되었습니다. 다중 사용자 연구 실험실을 위한 Thermo Fisher Scientific SEM 기술의 개요를 제시하고, 이러한 광범위한 솔루션이 성능, 다기능성, 현장(in situ) 동력학 및 더욱 빠른 결과를 제공하는 방법을 중점적으로 다룹니다. 다음 사항에 관심이 있는 경우, 이 웨비나를 시청하시기 바랍니다.
  • 다양한 미세 분석 양상에 대한 요구사항을 충족시키는 방법(EDX, EBSD, WDS, CL 등).
  • 시료 전처리없이 시료를 자연 상태로 특성 분석하는 방법.
  • 새로운 고급 자동화를 통해 연구원이 시간을 절약하고 생산성을 높일 수 있는 방법.
응용분야
전자현미경을 사용한 공정 제어
전자현미경을 사용한 공정 제어
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
전자현미경을 사용한 품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
기초 재료 연구
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
기술
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.