c7c8 - 키/사양/리소스/애플리케이션/기술/문서/문의하기
주사전자현미경(SEM)이 엄청난 발전을 이루기는 했지만, 신규 사용자에게는 복잡한 기술로 받아들여질 수 있습니다. 또한 시료 준비, 정렬, 소유 비용, 분석 기술의 난해함 등으로 인해 널리 보급되지 않고 있습니다. 우리는 유연성을 잃지 않고 쉬운 주사전자현미경을 만들기 위해 이러한 문제를 해결하기 시작했습니다. 우리의 목표는 현미경을 쉽고, 즐겁게 접근할 수 있고 좋은 품질의 데이터를 얻도록 하는 것이었습니다. 그 결과, Thermo Scientific Axia ChemiSEM™ 주사전자현미경이 탄생함으로써 SEM-EDS 데이터 획득은 이제 더 이상 어려운 일이 아닌 것이 되었습니다. EDS는 이제 더 이상 이차적인 고려사항이 아닙니다. 이제 화학 데이터와 이미징이 하나가 되었습니다.
Axia ChemiSEM은 기존의 주사전자현미경과 달리 항상 백그라운드에서 EDS 데이터를 수집합니다. 독자적인 알고리즘을 통해 주사전자현미경과 EDS 신호를 동시에 처리함으로써 시료의 형태와 정량적 원소 구성을 함께 실시간으로 표시합니다. 이를 통해 EDS 데이터를 백그라운드에서 지속적으로 처리하여 원소 데이터가 획득될 때 실시간 업데이트를 제공합니다. 시료 내에서 찾은 원소를 선택하거나 선택 해제할 수 있어 관심 영역을 분리시킬 수 있습니다.
Axia ChemiSEM은 정렬없는 작동을 위한 SmartAlign 기술, 새롭게 개발된 자동 기능, 실시간 정량적 EDS 맵핑과 같은 자동화로 향상된 뛰어난 사용자 경험을 선사합니다. 또한 항상 켜져있는 프로세싱으로 인해, 기존 방법과 비교하여 2배 빠른 분석 속도를 구현합니다. Axia ChemiSEM 주사전자현미경은 광범위한 과학 분야 고객에게 SEM/EDS 분석 기능을 제공함으로써 워크플로우 속도를 높이고 교육 시간을 단축시켜 드립니다.
주요 특성
실시간 정량적 원소 맵핑
절반의 시간 내에 특성 분석을 수행하는 완전 통합형 최첨단 Thermo Scientific ChemiSEM 기술을 통해 분석 워크플로우를 개선하십시오.
간편한 시작
이 기기는 통합형 사용자 안내, 실시간 조성 이미징 및 정렬 없는 작업이 결합되어 있어 사용자가 데이터 수집에 집중할 수 있게 해드립니다.
유연한 시료 로딩
유연한 스테이지는 X-Y축 이동이 가능하며 최대 10kg의 시료를 장착할 수 있고, 도어가 완전히 열리므로 크고 다루기 어려운 시료를 간편하게 로딩할 수 있을 뿐만 아니라, 펌프 다운타임이 매우 빠릅니다.
탁월한 이미징 성능
저진동 작동 및 고급 빔 주사 기능을 통해 절연 시료를 포함한 다양한 응용분야를 쉽게 처리함으로써 신뢰성 높은 이미징을 보장합니다
다양한 애플리케이션 소프트웨어
Thermo Scientific Maps™ 소프트웨어와 같은 고급 시스템 자동화 옵션으로 고급 응용분야를 처리하고, Thermo Scientific AutoScript™ 소프트웨어로 워크플로우 개발을 맞춤화할 수 있습니다.
간편한 유지관리
모든 사용자가 간편하게 Tip(Gun)을 교환할 수 있으며, 설계가 간단하여 가동 시간이 늘어나고 주의가 필요한 시점에 서비스가 신속하게 제공됩니다.
사양
재품 표 사항에 대한 스타일시트
표준
  • 전동 인입식 후방산란 검출기
  • TrueSight EDS 검출기
  • NAV-Cam 카메라 - 시료 탐색을 위한 컬러 광학 카메라
  • 수동 사용자 인터페이스
  • IR 챔버 카메라
  • 타일링 및 스티칭용 Maps Software
전자빔 분해능
  • 3.0nm @ 30kV(SE)
  • 3.0nm @ 30kV(SE)(저진공)
  • 8.0nm @ 3kV(SE)
  • 7.0nm @ 3kV(BD 모드* + BSE)
챔버
  • 내부 폭: 280mm
  • 포트: BSED와 EDS로 구성된 Axia ChemiSEM 주사전자현미경은 5개의 사용 가능한 포트 제공
스테이지(stage)
  • XY: 120x120mm
  • 경사: -15도 ~ +90도
  • 회전: n x 360°
  • ZTR 축이 제거된 경우:
    • 최대 시료 높이: 128mm
    • 최대 시료 중량: 10kg
일반 옵션
  • 빔 감속 모드
  • CleanHeater 스테이지(최대 1,100°C)
  • Photon 음극선발광 검출기
  • AutoScript 4 Software - Python 기반 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스
  • 이미지 색상 지정, 이미지 분석 및 3D 표면 재구성을 위한 Thermo Scientific TopoMaps Software
Style Sheet for Komodo Tabs
리소스
주문형 웨비나: 당사의 최신 주사전자현미경을 만나보십시오
웨비나 내용:
  • 실시간 정량 분석 원소 이미징으로 접근성 및 생산성을 향상시키는 제로-클릭 원소 분석에 대해 알아봅니다.
  • 최대 10kg의 시료 지원 및 다양한 액세서리를 수용할 수 있는 충분한 포트를 갖춘 대형 챔버의 미래 지향적 유연성을 체험해 봅니다.
  • 빠른 펌핑, 자동 정렬 및 편리한 인터페이스로 시간을 절약할 수 있는 방법에 대해 알아봅니다.
웨비나 시청
Geological section
실시간 정량적 원소 정보와 탐색 몽타주 기능을 결합하여 획득한 지질학 시료의 절단면. 탐색 몽타주를 사용하면 광범위한 영역에 대해 다수의 이미지를 자동으로 수집할 수 있습니다(이 경우에는 13x13 프레임이 획득되었음). 이 몽타주는 Axia ChemiSEM에서 제공하는 즉각적인 원소 정보를 통해 넓고 얇은 절단면 위의 입자들 내 화학적 변동성을 보여줌으로써 사용자가 추가 분석을 위한 관심 영역을 식별할 수 있도록 허용합니다.
당사의 ebook "SEM 및 EDS 분석"을 다운로드하여 다음에 대해 자세히 알아보십시오.
  • SEM 및 EDS 분석의 결합 활용이 업계 응용 분야의 심도 있는 재료 특성 분석을 지원하는 방법
  • 당사의 고유한 Thermo Scientific ChemiSEM 기술은 이 두 기법을 하나의 빠르고 사용하기 쉬운 패키지로 결합하여 초보자 및 전문가 모두가 쉽게 이용할 수 있도록 해줍니다
다운로드
주문형 웨비나: 당사의 최신 주사전자현미경을 만나보십시오
웨비나 내용:
  • 실시간 정량 분석 원소 이미징으로 접근성 및 생산성을 향상시키는 제로-클릭 원소 분석에 대해 알아봅니다.
  • 최대 10kg의 시료 지원 및 다양한 액세서리를 수용할 수 있는 충분한 포트를 갖춘 대형 챔버의 미래 지향적 유연성을 체험해 봅니다.
  • 빠른 펌핑, 자동 정렬 및 편리한 인터페이스로 시간을 절약할 수 있는 방법에 대해 알아봅니다.
웨비나 시청
Geological section
실시간 정량적 원소 정보와 탐색 몽타주 기능을 결합하여 획득한 지질학 시료의 절단면. 탐색 몽타주를 사용하면 광범위한 영역에 대해 다수의 이미지를 자동으로 수집할 수 있습니다(이 경우에는 13x13 프레임이 획득되었음). 이 몽타주는 Axia ChemiSEM에서 제공하는 즉각적인 원소 정보를 통해 넓고 얇은 절단면 위의 입자들 내 화학적 변동성을 보여줌으로써 사용자가 추가 분석을 위한 관심 영역을 식별할 수 있도록 허용합니다.
당사의 ebook "SEM 및 EDS 분석"을 다운로드하여 다음에 대해 자세히 알아보십시오.
  • SEM 및 EDS 분석의 결합 활용이 업계 응용 분야의 심도 있는 재료 특성 분석을 지원하는 방법
  • 당사의 고유한 Thermo Scientific ChemiSEM 기술은 이 두 기법을 하나의 빠르고 사용하기 쉬운 패키지로 결합하여 초보자 및 전문가 모두가 쉽게 이용할 수 있도록 해줍니다
다운로드
응용분야
전자현미경을 사용한 공정 제어
전자현미경을 사용한 공정 제어
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
전자현미경을 사용한 품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
기초 재료 연구
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
기술
ChemiSEM
실시간 정량과 함께 실시간 EDS(에너지 분산 X선 분광법)를 사용하는 ChemiSEM 기술은 SEM 이미징을 컬러 기술로 변환합니다. 이제 어느 사용자든 원소 데이터를 지속적으로 획득하여 그 어느 때보다 완전한 정보를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
고온 시료 이미징
실제 조건에서의 물질 연구는 종종 고온 작업과 관련됩니다. 주사 전자 현미경 또는 DualBeam 도구를 사용하여 물질의 재결정화, 용융, 변형 또는 열 존재 시 반응과 같은 물질의 작용을 현장 연구할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
음극선 발광
음극선 발광(CL)이란 전자 빔에 의해 자극될 때 물질에서 발생하는 빛의 방출을 가리킵니다. 특수 CL 검출기로 캡처되는 이 신호는 시료의 구성, 결정 결함 또는 광 특성에 대한 정보를 담고 있습니다.
자세히 알아보기 ›
ChemiSEM
실시간 정량과 함께 실시간 EDS(에너지 분산 X선 분광법)를 사용하는 ChemiSEM 기술은 SEM 이미징을 컬러 기술로 변환합니다. 이제 어느 사용자든 원소 데이터를 지속적으로 획득하여 그 어느 때보다 완전한 정보를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
고온 시료 이미징
실제 조건에서의 물질 연구는 종종 고온 작업과 관련됩니다. 주사 전자 현미경 또는 DualBeam 도구를 사용하여 물질의 재결정화, 용융, 변형 또는 열 존재 시 반응과 같은 물질의 작용을 현장 연구할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
음극선 발광
음극선 발광(CL)이란 전자 빔에 의해 자극될 때 물질에서 발생하는 빛의 방출을 가리킵니다. 특수 CL 검출기로 캡처되는 이 신호는 시료의 구성, 결정 결함 또는 광 특성에 대한 정보를 담고 있습니다.