Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Talos L120C TEM은 20~120kV 열전자 (주사) 투과 전자 현미경으로 상온 및 극저온에서, 세포, 소기관, 석면, 고분자 및 연성 물질의 2D 및 3D 이미징을 비롯한 다양한 시료와 응용 분야에서 성능과 생산성을 구현하도록 고유하게 설계되었습니다. Talos L120C TEM은 숙련도에 관계 없이 최소한의 노력으로 고품질의 결과를 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 응용 연구자들은 빠르고 정교한 자동화 및 고급 3D 이미징 워크플로우를 통해 현미경 작업 대신 과학적인 문제에 집중할 수 있습니다.
Talos L120C TEM은 옵션, 모터, 인입식 극저온 박스 및 저선량 기술을 통해 빔에 민감한 물질에 대해서도 고품질 이미지를 만들어 한 차원 높은 수준의 영상을 제공합니다. 특히 다중 사용자, 다중 물질 환경에서 생산성을 높이기 위해, 정전력 대물렌즈와 저이력현상(low-hysteresis) 설계로 간편한 재현 모드와 고압 변환이 가능합니다.
높은 응용 유연성을 제공하는 고콘트라스트 C-Twin 렌즈의 큰 pole-piece gap은 재현성 있는 전자 컬럼과 결합하여 고콘트라스트 이미징 및 극저온-TEM에 특별히 중점을 둔 고분해능 3D 특성 분석, 현장(in situ) 동적 관찰 및 기타 회절 응용 분야에 새로운 기회를 제공합니다.
다중 사용자 및 다중 분야 환경에서 사용할 수 있도록 설계되었으며 모든 Thermo Scientific TEM 플랫폼에서 공유되는 친숙한 사용자 인터페이스(UI)를 갖춘 Talos L120C TEM은 초보자 및 일반 사용자 모두에게 이상적입니다. 모든 일상적인 TEM 튜닝이 자동화되어 재현 가능한 최상의 설정을 제공함으로써, 초보 작업자의 학습 시간을 단축하고 다중 사용자 환경에서의 긴장을 줄여주며, 숙련된 사용자에게 데이터 확보 소요 시간을 개선해 줍니다. 또한 Talos L120C TEM은 UI 내에 포함된 온라인 교육 지원을 제공합니다.
또한 Thermo Scientific Maps Software는 전체 시료에 대한 직관적인 이미지 기반 탐색과 이미징 플랫폼 간 결과의 간편한 연관성 파악 기능을 지원합니다. 고분해능으로 큰 영역 이미징을 검색하기 위해, Maps 소프트웨어는 자동으로 영상을 획득 및 스티치하여 전체 관심 영역을 뛰어난 품질로 문서화할 수 있습니다. 주사전자현미경 또는 광학 현미경과 같은 다른 현미경의 이미지 가져오기, 오버레이 및 정렬을 지원합니다. 따라서, 상관 관계가 있는 저배율 TEM 및/또는 SEM에서 고분해능 TEM(HRTEM)으로 디지털 줌이 가능하여 중요한 컨텍스트 정보를 얻을 수 있습니다.
최대 4채널 통합 STEM 검출기에 의한 동시 다중 신호 검출을 사용하여 고대비, 고품질 TEM 및 STEM 이미징.
화학 정보를 위한 유연한 에너지 분산 X선 분광학(EDS) 분석.
큰 분석 pole-piece gap, 스테이지 경사 범위 및 넓은 Z 범위를 사용하여 단층 촬영 또는 현장(in situ) 시료 홀더를 추가할 수 있습니다.
매우 안정적인 컬럼, SmartCam 원격 작동, 신속한 모드 및 고압 전환을 위한 정전력 대물 렌즈 다중 사용자 환경을 위한 빠르고 쉬운 전환.
초점, 유센트릭 높이, 중앙 빔 이동, 중앙 콘덴서 조리개, 회전 중심과 같은 모든 일상적인 TEM 튜닝이 자동화됩니다.
4k × 4k Thermo Scientific Ceta CMOS 카메라. 넓은 시야를 통해 전체 고압 범위에서 높은 감도와 빠른 속도로 라이브 디지털 줌을 수행할 수 있습니다.
이 도구는 설치 공간과 크기가 작아 인프라 및 지원 비용을 줄이는 동시에 설치가 까다로운 공간에도 수용될 수 있습니다.
인입식 극저온 박스 및 저선량 기법을 통해 극저온에서 우수한 시료 이미징이 가능합니다. Thermo Scientific EPU 소프트웨어를 통해 단일 입자 분석 이미징을 자동화해보십시오.
TEM 라인 분해능 |
|
TEM 포인트 분해능 |
|
LaB6(nm)의 STEM HAADF 분해능 |
|
EDS 측면 입구, 인입식 |
|
극저온 박스 측면 입구, 전동 자동 인입식 |
|
Cryo-EM 기술은 3D 생물학적 구조를 거의 원형(native) 상태에서 다양한 스케일로 관찰할 수 있어, 신속하고 효율적인 치료제 개발에 도움을 줍니다.
초저온 전자 현미경은 거대 복합체, 유연한 종 및 막 단백질같은 까다로운 생물학적 대상의 구조 분석을 가능하게 합니다.
동급 최강의 약물 개발을 위해 더 많은 주요 약물 표적 클래스에 대한 합리적인 약물 설계를 활용하는 방법을 알아 보십시오.
근본적인 식물 생물학 연구가 단백질에 대한 정보(단일 입자 분석 사용), 세포 구조에 대한 정보(단층촬영 사용), 식물의 전반적인 구조(큰 부피 시료 분석)까지 모든 방법을 제공하는 초저온 전자 현미경으로 인해 가능해졌습니다.
투과전자현미경(TEM)은 다른 방법으로는 질병의 본질을 파악할 수 없을 때 사용됩니다. TEM은 나노 생물학적 이미지 생성을 사용하여 특정 병원균에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 통찰력을 제공합니다.
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
에너지 분산 분광법
에너지분산 분광법(EDS)은 전자 현미경 이미지를 통해 상세한 원소 정보를 수집하고 EM 관찰을 위한 중요한 조성 정보를 제공합니다. EDS를 사용하면 신속하고 종합적인 표면 스캔부터 개별 원자에 이르는 화학적 조성을 측정할 수 있습니다.
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
전자 에너지 손실 분광법
재료 과학 연구는 다양한 분석 응용 분야에서 고분해능 EELS를 활용합니다. 여기에는 높은 처리량, 높은 신호 대 잡음비 원소 맵핑, 산화 상태 프로빙(probing) 및 표면 포논(phonon)도 포함됩니다.
현장(In Situ) 실험
재결정화, 미립자 성장, 가열, 냉각 및 습윤 과정에서의 위상 변이와 같은 동적 처리의 기본 원리를 이해하는 데 있어서 전자 현미경 검사를 통한 미세 구조 변화에 대한 직접적인 실시간 관찰은 필수적입니다.
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
멀티스케일 분석
새로운 물질은 보다 큰 시료 맥락을 유지하면서 더 높은 분해능으로 분석해야 합니다. 멀티스케일 분석을 사용하면 X선 microCT, DualBeam, 레이저 PFIB, SEM, TEM 등의 다양한 영상 도구 및 영상 기법의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
단일 입자 분석
단일 입자 분석(SPA)은 거의 원자 분해능 수준에서 구조의 규명과 동적 생물학적 프로세스 및 생물학적 분자 복합체/조립체의 구조 규명을 가능하게 하는 초저온 전자 현미경 기술입니다.
초저온 단층촬영(Cryo-Tomography)
초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)은 개별 단백질에 대한 구조적 정보 뿐만 아니라 세포내 공간 정렬에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 진정으로 독창적인 기술이며 왜 이 방법이 세포 생물학에 엄청난 잠재력을 가지고 있는지를 설명해 줍니다. Cryo-ET는 광학 현미경과 단일 입자 분석 같은 거의 원자 분해능 수준의 기술 사이의 간극을 해소할 수 있습니다.
MicroED
MicroED는 작은 분자 및 단백질 구조 측정에 응용할 수 있는 흥미로운 신기술입니다. 이 방법을 사용하면 불균질 혼합물에서도 개별 나노 결정(<200nm 크기)으로부터 원자의 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
APW(Automated NanoParticle Workflow)는 나노입자 분석을 위한 투과전자현미경 워크플로우로, 나노 단위에서 대면적, 고분해능 이미징 및 데이터 획득을 즉석으로 처리할 수 있습니다.
에너지 분산 분광법
에너지분산 분광법(EDS)은 전자 현미경 이미지를 통해 상세한 원소 정보를 수집하고 EM 관찰을 위한 중요한 조성 정보를 제공합니다. EDS를 사용하면 신속하고 종합적인 표면 스캔부터 개별 원자에 이르는 화학적 조성을 측정할 수 있습니다.
3D EDS 단층 촬영
오늘날의 재료 연구는 3차원의 나노단위 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 3D EM과 에너지 분산 X선 분광법으로 전체 화학적 조성 데이터 및 구조적 정보 등 3D 특성 분석이 가능합니다.
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
전자 에너지 손실 분광법
재료 과학 연구는 다양한 분석 응용 분야에서 고분해능 EELS를 활용합니다. 여기에는 높은 처리량, 높은 신호 대 잡음비 원소 맵핑, 산화 상태 프로빙(probing) 및 표면 포논(phonon)도 포함됩니다.
현장(In Situ) 실험
재결정화, 미립자 성장, 가열, 냉각 및 습윤 과정에서의 위상 변이와 같은 동적 처리의 기본 원리를 이해하는 데 있어서 전자 현미경 검사를 통한 미세 구조 변화에 대한 직접적인 실시간 관찰은 필수적입니다.
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
멀티스케일 분석
새로운 물질은 보다 큰 시료 맥락을 유지하면서 더 높은 분해능으로 분석해야 합니다. 멀티스케일 분석을 사용하면 X선 microCT, DualBeam, 레이저 PFIB, SEM, TEM 등의 다양한 영상 도구 및 영상 기법의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
단일 입자 분석
단일 입자 분석(SPA)은 거의 원자 분해능 수준에서 구조의 규명과 동적 생물학적 프로세스 및 생물학적 분자 복합체/조립체의 구조 규명을 가능하게 하는 초저온 전자 현미경 기술입니다.
초저온 단층촬영(Cryo-Tomography)
초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)은 개별 단백질에 대한 구조적 정보 뿐만 아니라 세포내 공간 정렬에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 진정으로 독창적인 기술이며 왜 이 방법이 세포 생물학에 엄청난 잠재력을 가지고 있는지를 설명해 줍니다. Cryo-ET는 광학 현미경과 단일 입자 분석 같은 거의 원자 분해능 수준의 기술 사이의 간극을 해소할 수 있습니다.
MicroED
MicroED는 작은 분자 및 단백질 구조 측정에 응용할 수 있는 흥미로운 신기술입니다. 이 방법을 사용하면 불균질 혼합물에서도 개별 나노 결정(<200nm 크기)으로부터 원자의 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
APW(Automated NanoParticle Workflow)는 나노입자 분석을 위한 투과전자현미경 워크플로우로, 나노 단위에서 대면적, 고분해능 이미징 및 데이터 획득을 즉석으로 처리할 수 있습니다.