af81 - 기술/시료/제품/리소스/문의하기/학습 센터(LS)
전자 현미경
전자 현미경을 사용한 식물 생물학
식물 세포 생물학 및 작물 과학 효율성에 대한 근본적인 통찰력을 제공하는 전자 현미경
근본적인 생물학적 프로세스에 관한 연구를 통해 생물계에 대한 이해를 높일 수 있습니다. 식물 생물학과 작물 과학 분야에서, 이러한 통찰력으로 세포의 기능 뿐만 아니라 미지의 화학 물질이나 병원균의 식물과의 상호작용을 알아낼 수 있습니다. 예를 들어 전자 현미경은 바이러스나 곰팡이 종과 농작물 사이의 상호작용을 밝힐 수 있으며, 이는 작물과 농작물 생산량을 증가시키고 질병을 예방할 수 있는 방법을 알려줍니다.
특히 중요한 점은 Cryo-EM은 단백질(단일 입자 분석 사용)에서부터 세포의 연관관계(단층촬영 사용), 식물의 전반적 구조(Large Volume 분석)에 이르기까지 광범위한 세부 사항을 관찰할 수 있는 기능을 제공하여 근본적인 상호작용과 메카니즘에 대한 이해를 제공한다는 것입니다.
리소스
시료
단백질 분석
초저온 전자 현미경은 거의 원자 분해능 수준의 3D 단백질 구조를 제공합니다. 생명 유지에 필수적인 세포 환경 뿐만 아니라 복합체와 결정화-내성(crystallization-resistant) 시료의 구조적 정보를 알아낼 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
바이러스 분석
Cryo-EM은 바이러스 입자, 항원-항체 인터페이스를 거의 원자 분해능 수준의 3D 구조로 시각화할 수 있습니다. 바이러스는 고유한 구조적 대칭성으로 인해 Cryo-EM 분석 대상으로 이상적입니다.
자세히 알아보기 ›
기술
단일 입자 분석
단일 입자 분석(SPA)은 거의 원자 분해능 수준에서 구조의 규명과 동적 생물학적 프로세스 및 생물학적 분자 복합체/조립체의 구조 규명을 가능하게 하는 초저온 전자 현미경 기술입니다.
자세히 알아보기 ›
초저온 단층촬영(Cryo-Tomography)
초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)은 개별 단백질에 대한 구조적 정보 뿐만 아니라 세포내 공간 정렬에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 진정으로 독창적인 기술이며 왜 이 방법이 세포 생물학에 엄청난 잠재력을 가지고 있는지를 설명해 줍니다. Cryo-ET는 광학 현미경과 단일 입자 분석 같은 거의 원자 분해능 수준의 기술 사이의 간극을 해소할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
통합 구조 생물학
단백질 기능에 대해 이해하려면, 개별 단백질 이상의 복잡한 구조 정보 를 알아야 합니다. 통합적인 구조 생물학은 질량 분석법과 cryo EM 을 결합하여 대규모 동적 복합 구조에 대해 파악합니다.
자세히 알아보기 ›
Large Volume 분석
새로운 연속 블록 페이스 이미징(serial block-face imaging, SBFI) 솔루션은 다중 에너지 디컨볼루션 주사전자현미경(MED-SEM)과 현장 절편화를 결합하였습니다. 자동화와 간편한 기능을 통해 큰 부피의 시료에 대한 등방성(isotropic) 분해능이 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
단일 입자 분석
단일 입자 분석(SPA)은 거의 원자 분해능 수준에서 구조의 규명과 동적 생물학적 프로세스 및 생물학적 분자 복합체/조립체의 구조 규명을 가능하게 하는 초저온 전자 현미경 기술입니다.
자세히 알아보기 ›
초저온 단층촬영(Cryo-Tomography)
초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)은 개별 단백질에 대한 구조적 정보 뿐만 아니라 세포내 공간 정렬에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 진정으로 독창적인 기술이며 왜 이 방법이 세포 생물학에 엄청난 잠재력을 가지고 있는지를 설명해 줍니다. Cryo-ET는 광학 현미경과 단일 입자 분석 같은 거의 원자 분해능 수준의 기술 사이의 간극을 해소할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
통합 구조 생물학
단백질 기능에 대해 이해하려면, 개별 단백질 이상의 복잡한 구조 정보 를 알아야 합니다. 통합적인 구조 생물학은 질량 분석법과 cryo EM 을 결합하여 대규모 동적 복합 구조에 대해 파악합니다.
자세히 알아보기 ›
Large Volume 분석
새로운 연속 블록 페이스 이미징(serial block-face imaging, SBFI) 솔루션은 다중 에너지 디컨볼루션 주사전자현미경(MED-SEM)과 현장 절편화를 결합하였습니다. 자동화와 간편한 기능을 통해 큰 부피의 시료에 대한 등방성(isotropic) 분해능이 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
제품
기기 카드 원본 스타일시트
Talos F200C TEM
  • 유연한 EDS 분석에 의한 화학적 정보 제공
  • 고대비, 고품질 TEM 및 STEM 이미징
  • Ceta 16Mpixel CMOS 카메라에 의한 넓은 관측시야와 높은 판독 속도 구현
Talos L120C TEM
  • 안정성 향상
  • 4K × 4K Ceta CMOS 카메라
  • 25 ~ 650kX의 TEM 확대 범위
  • 유연한 EDS 분석에 의한 화학적 정보 제공
PRISMA E SEM
  • 탁월한 이미지 품질의 초보 수준 SEM
  • 여러 시료를 신속하고 쉽게 로딩 및 탐색
  • 전용 진공 모드를 통해 광범위한 물질 사용 가능
Quattro ESEM
  • 고유한 환경 기능(ESEM)을 갖춘 다기능성 고분해능 FEG SEM
  • 모든 조작 모드에서 동시 SE 및 BSE 이미징을 통한 모든 시료의 모든 정보 관찰
Apreo 2 SEM
  • 전방위적인 나노미터 미만 분해능을 위한 고성능 SEM
  • 민감하고 TV 속도 물질 대비를 위한 In-column T1 후방산란 검출기
  • 긴 작동 거리에서(10mm)에서 뛰어난 성능
Verios 5 XHR SEM
  • 1keV ~ 30keV의 전체 에너지 범위에 걸친 나노미터 미만 분해능을 위한 모노크로메이트 SEM
  • 최저 20eV까지 빔 랜딩 에너지에 쉽게 접근 가능
  • 표준으로 제공되는 피에조(piezo) 스테이지에 의한 뛰어난 안정성
VolumeScope 2 SEM
  • 큰 부피로부터 등방성(isotropic) 3D 데이터
  • 고진공 및 저진공 모드에서 고대비와 고분해능
  • 일반 SEM 사용과 연속 블록-페이스 이미징 간의 간단한 전환
Helios Hydra DualBeam
  • 가장 광범위한 물질에 대한 최적화된 PFIB 처리를 위한 고속 전환가능한 4개의 이온 종(XE, AR, O, N)
  • Ga 없이 TEM 시료 준비
  • 초고분해능 SEM 이미징
Scios 2 DualBeam
  • 자성 및 비전도성 시료에 대한 완벽한 지원
  • 높은 처리량의 표면 하부 및 3D 특성 분석
  • 향상된 사용 편의성 및 자동화 기능
Aquilos 2 Cryo-FIB
  • 복수의 박막층(lamella) 제작을 가능하게 하는 자동화 기술
  • 리프트 아웃 나노 조작기(lift-out nano-manipulator)를 사용한 관심 구조 표적화 및 추출
  • 고분해능 단층촬영을 위한 3D 시각화
Maps 소프트웨어
  • 넓은 영역에서 고분해능 이미지 획득
  • 관심 영역을 쉽게 발견
  • 자동 이미지 획득 절차
  • 소스가 다른 데이터의 상관관계화
Auto Slice and View 4.0 소프트웨어
  • DualBeam을 위한 자동 연속 절편
  • 다중 모드 데이터 수집(SEM, EDS, EBSD)
  • 즉각적인 편집 기능
  • 모서리 기반 절단 배치
Inspect 3D 소프트웨어
  • 교차-상관관계를 위한 이미지 처리 도구 및 필터
  • 이미지 정렬을 위한 형상 추적
  • 반복 투영 비교를 위한 대수적 재구성 기술
Amira 소프트웨어
생명 과학
  • 2D-5D 바이오이미징 데이터 탐색
  • 구조 식별 및 이해
  • 통계적 정보 획득
  • 리포트 공유 및 우수한 애니메이션
문의하기
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change Applications H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class